Merck
Száraz festékek és tanúsított foltok
A hematológiai, citológiai, szövettani és bakteriológiai mikroszkópos vizsgálatokhoz gyakran száraz festékeket használnak festőoldatok készítéséhez. A sejt- és szövetfestéshez a kutatásban és a klinikai festéshez használt legkövetkezetesebb, legmegbízhatóbb festékeket és festékeket szigorú GMP-ellenőrzés mellett kell előállítani, és minőségellenőrző ügynökségek által tovább kell tanúsítani.  
A sejt- és szövetdiagnosztikában használt festékek és festékek széles választékát kínáljuk, amelyeket a biológiai és orvosi teljesítménykritériumok tekintetében független tesztelésnek vetettek alá, és a Biológiai Festékbizottság (BSC) által tanúsítottak, valamint az IVD-hez CE-kompatibilisek. A BSC a festékek minőségét a megfelelően szigorú kémiai és teljesítménykritériumok szerinti független teszteléssel biztosítja.
Szövetdiagnosztikai termékeinket többéves tapasztalaton alapuló erős technikai támogatással és házon belüli szövettani szakemberekkel támogatjuk. 
Certistain® festékek
A Certistain®festékünk festékanyagaink megfelelnek a megbízható festési minőségre, az egyenletesen magas festéktartalomra, a tételek közötti stabilitásra és a szabványosított kémiai és fizikai paraméterekre vonatkozó szigorú követelményeknek. Minden egyes nyersanyagtételt szigorú előírások szerint kémiailag elemeznek, és tesztelik a funkcionális teljesítményt a megfelelő alkalmazásokban. Ez garantálja a magas festéktartalmat és a festékminőséget. Továbbá, minden Certistain® festék CE-konform IVD-termék, amelyet az amerikai Biological Stain Commission (Biológiai Folt Bizottság) kritériumai szerint fejlesztettek ki.
HARLECO® festékek
A HARLECO® márkájú festékek és pácok 1919 óta kiemelkedő kontrasztot, színt és tisztaságot kölcsönöznek a mintadaraboknak. A HARLECO® festékoldatok nem csak a klasszikus formulákat, hanem számos új és továbbfejlesztett módosítást is tartalmaznak, amelyeket többéves tapasztalatunk alapján fejlesztettünk ki. Széles termékpalettánkkal kielégítjük laboratóriumának rutinmunkákhoz és számos speciális alkalmazáshoz szükséges igényeit, beleértve a citológiai, hematológiai, mikrobiológiai és szövettani diagnosztikai festékeket is. A festési megoldásokon kívül teljes mintaelőkészítő termékcsaládot, puffereket és néhány új formulát kínálunk a biztonságosabb fixálószerek és mintakezelés érdekében.
Midas® III-Plus automatizált tárgylemezfestő
A Midas III-Plus automatizált tárgylemezfestő
A Midas II.® III-Plus automatizált festőberendezést a HARLECO® festékekkel való munkához tervezték, és elég rugalmas ahhoz, hogy alkalmazkodjon az Ön jelenlegi festési protokolljaihoz. Úgy tervezték, hogy a rutinszerű hematológiai és bakteriológiai festéseket könnyedén elvégezze. Mivel a készülék teljes mértékben programozható, megismételheti meglévő festési technikáit, hogy biztosítsa a perifériás vér- és csontvelő kenetek, valamint a bakteriológiai kenetek konzisztens eredményeit. A rendszer a dip slide festési technikát alkalmazza, amely minden minta esetében egyenletes festést biztosít, és akár 50%-kal csökkenti a festékfogyasztást. Ez a festőberendezés az Ön laboratóriumának új sarokköve lesz.
A legfontosabb jellemzők a következők:
  • Kis helyigény és alacsony karbantartási igény
  • Min percek alatt akár 30 tárgylemez vagy fedőlemez egységes festése
  • Közepes teljesítmény, akár 1000 tárgylemez festése naponta
  • Közepes teljesítmény, akár 1000 tárgylemez festése naponta
  • Automatikus elektronikus önellenőrzés indításkor
  • Változatos festőgép 9 felhasználó által meghatározott programmal, amelyek mindegyike akár 29 lehetséges feldolgozási lépést tartalmazhat
  • Ideális Wright, Giemsa, Wright-Giemsa, Pappenheim, Hemacolor
  • sup>® és Leishman festéshez vér- és csontvelő keneteken
  • Egyszerű használat Gram-, Kinyoun- és AFB-festési alkalmazásokhoz
Kézi tárgylemezfestő rendszer
A Harleco® kézi festőállvány segítségével a szövettani, citológiai és hematológiai vizsgálatokhoz a kézi festési eljárások kényelmesebben végezhetők el. Nem kell többé rendetlen Coplin edényeket tisztítani. Az állvány 10 festési pozícióval rendelkezik, eldobható edényekkel és fedelekkel a festékek és oldatok védelme érdekében, amikor nem használják. A más festési eljárásokra való átállás még soha nem volt ilyen egyszerű és gyors. Az állvány egy oldószerálló csepegtetőtálcán helyezkedik el, hogy a piszkos foltok ne kerüljenek a munkalapra. Minden kézi festőállványhoz egy 30 tárgylemez befogadására alkalmas tárgylemeztartó tartozik.