Merck
Vírusvektor Downstream feldolgozás
A vírusvektorok tisztítási folyamatai történelmileg a monoklonális antitestekhez használt rendszereken alapultak, amelyeket nem a szükséges szintű visszanyerésre terveztek.
A kifejezetten génterápiás vírusvektorok downstream feldolgozására tervezett új technológiák bevezetése lehetőséget kínál a hozam és az áteresztőképesség növelésére. A vírusvektorok downstream feldolgozásának optimalizálására felhasználható megközelítések közé tartoznak a következők:
  • Ultrafiltration/diafiltration
  • Ultrafiltration/diafiltration műveletek, különösen az érintőleges áramlású szűrés (TFF) alkalmazásával a sejt- vagy vírusszűrés és -tisztítás, a későbbi fehérjekoncentrálás és diafiltráció, valamint a végső formulázás során
  • Intenzívebb kromatográfiás eljárások, amelyek csökkentik az egységnyi művelet számát és méretét, olyan technológiák segítségével, mint például a nagy termelékenységű, egyszer használatos kromatográfiás membránadszorberek
Ezek a downstream technológiák lehetővé teszik a vírusvektorok tisztítási idejének órákról percekre történő csökkentését, miközben javítják a visszanyerést. Emellett megkönnyíthetik a méretnövelést, csökkenthetik a folyamat lábnyomát, és hatékonyabb létesítménykihasználást tesznek lehetővé.
Kapcsolódó műszaki cikkek
További cikkek keresése
Első tisztítás
A vírusvektorokat tartalmazó nyers közeg mélyszűrése vagy a centrifugálás és a mélyszűrés kombinációja a nagy sejttörmelék és egyéb szennyeződések eltávolítása érdekében.
Második tisztítás
Az elsődleges tisztításból származó tisztított közeget további lépésekkel tovább tisztítják.
Ultrafiltráció/Diafiltráció
A koncentrációra és a puffercserére a kontrasztanyagot ultrafiltrálják, illetve diafiltrálják. A vírusvektort méretalapú szűréssel választják el a szennyeződésektől. A diafiltráció eltávolítja a sót és más molekulákat, és a választott pufferrel cseréli ki.
Kromatográfia
A vírusvektor tisztítására legalább két kromatográfiás módszert alkalmaznak, köztük az ioncserét, az affinitást és a méretkizárást.
Vírusszűrés
A megtisztított vírusvektort 15 nanométeres pórusú nanoszűrésnek vetik alá a járulékos vírusok, endotoxinok és minden egyéb fennmaradó szennyeződés és aggregátum eltávolítása érdekében.
Szteril szűrés
A steril szűrés vagy a biológiai terheltség csökkentése többször is alkalmazható a folyamatban. A tápáramot 0,4 vagy 0,2 mikronos sterilizáló minőségű szűrőn vezetik át a feldolgozás során behurcolt baktériumok és egyéb mikroorganizmusok eltávolítása érdekében.
Finális feltöltés
A megtisztított és steril vírusvektort a végső tervezett tartályba töltik. Itt gondosan meg kell fontolni a formulát, a csomagolóanyagokat, a tárolási körülményeket a stabilitás és az integritás biztosítása érdekében.
Kapcsolódó források
Munkafolyamat
Színes illusztráció négy egyszerűsített karakterrel sárga háttér előtt. Balról jobbra: orvos nagy rózsaszín modellel, gyermek és két felnőtt.
Génterápiás gyártás
A génterápiák térnyerése gyors innovációt eredményez, de a gyártóknak összetett kihívásokkal kell szembenézniük az új terápiák életre hívása során
A feldolgozáshoz használt berendezések egyszerűsített vonalrajza
A helyes upstream folyamatra vonatkozó döntések meghozatala nemcsak a vírusvektor titerére, hanem a downstream folyamatokra, az időzítésre és a hatósági elfogadásra is hatással van
Egy lila körvonalú, kondenzátorral összekapcsolt kémiai lombik körvonala fehér háttér előtt ábrázolva.
A kereskedelmi szempontból életképes génterápia kialakítása magas szintű alkalmazási és szabályozási szakértelmet igényel
Egy lila vonalas rajz egy nagyítóról, amely egy molekuláris szerkezetet szimbolizáló mintára fókuszál...
A vírusvektor termékek kritikus biológiai biztonságossági vizsgálata és jellemzése segíthet a kulcsfontosságú minőségi jellemzők teljes körű elemzésében: azonosság, hatékonyság, biztonságosság és stabilitás
Lila vonalas rajz három palackról egy szállítószalagon, a középső palackot egy fúvókával töltik meg.
A CDMO partnerségek kritikus szerepet játszanak a klinikai csővezetékek fejlesztésében és a sikeres kereskedelmi forgalomba hozatal elérésében