Merck
Életképes levegőfigyelés
Életképes levegőmintavételt végző tudós a MAS-100 NT<sup>®</sup> levegőmintavevővel és egy ülepítőlemezzel
A mikrobiális levegő monitorozása a levegőben lévő mikrobiális szennyeződések mintavételezésének és elemzésének folyamata. Ez fontos lépés a gyógyszer-, kozmetikai, élelmiszer- és italgyártók minőségellenőrzésében. A levegő minősége kritikus szerepet játszik az aszeptikus környezetekben, a tisztaszobákban és a gyártási területeken, ahol a levegőben lévő mikroorganizmusok potenciális kockázatot jelentenek a nyersanyagok és a végtermékek keresztszennyeződésére.
Az aktív mikrobiális levegőmonitorozás
A hatékony aktív levegőmonitorozás iránti igény egyre nő, mivel a gyógyszeripari, élelmiszeripari és italipari termékekre vonatkozó előírások és szabványok egyre szigorodnak. Ezekben az iparágakban a gyártási környezet minősége közvetlenül összefügg a késztermékek minőségével. Az aktív levegőmonitorozás meghatározza az életképes organizmusok számát köbméterenként, és a gyártási folyamat során a folyamatos rutinvizsgálatok részét képezi.
A mikrobiális levegőmintavevők aktívan ütik a mikroorganizmusokat egy táptalaj agarfelületére, amelyet ezután inkubálnak, és az eredményeket a táptalajon kifejlődött mikroorganizmusok megszámlálásával elemzik. Ha a vizsgálati eredmény pozitív a mikrobiális szennyeződés jelenlétére a levegőben, különösen a kritikus területeken, akkor azt egy azonosítási vizsgálat követi a mikroorganizmus nemzetségének meghatározására.
Passzív mikrobiológiai levegőmonitorozás
A passzív levegőmintavétel fontos kiegészítője az aktív levegőmonitorozási módszereknek. Ezt a módszert a levegőből a felületekre hullott szennyeződések szintjének mérésére használják. Az ülepedőlemezek (más néven ülepedőlemezek vagy ülepedőlemezek) lehetővé teszik a levegőben lévő mikrobiális szennyeződés folyamatos, félkvantitatív meghatározását.
Az ülepedőlemezeket meghatározott időre nyíltan a vizsgálati területre helyezik, így a mikroorganizmusok a levegőből lehullva a táptalajon növekednek. A mikrobák növekedésének fokozása érdekében a táptalajt egy olyan inkubátorba helyezik, amely optimális növekedési feltételeket biztosít. Meghatározott idő elteltével a termesztett kultúrákat megszámlálják, és szükség esetén azonosító teszt segítségével azonosítják.
Kapcsolódó műszaki cikkek
További cikkek keresése