ICP és AAS szabványok
Minden mérés csak annyira jó, mint a rendszer kalibrálásához használt referencia standard. Amikor a mérés pontossága számít, fontos, hogy minden elemzést a legjobb minőségű, hitelesített referencia- vagy kalibrációs standardok friss fiolájával kezdjen. TraceCERT® és Certipur® ICP és AAS egy- és többelemű hitelesített referenciaanyag standardoldatainkat a legnagyobb tisztaságú kiindulási anyagból állítják elő, és mind az ISO/IEC 17025, mind az ISO 17034 irányelveknek megfelelnek.
Az AAS és ICP referenciaanyagaink felhasználásra kész oldatok, amelyek a NIST elsődleges szabványos referenciaanyagára tanúsítottak és nyomon követhetők. Átfogó dokumentációnk megfelelő bizonytalansági számításokat is tartalmaz az ISO Guide 31 iránymutatásoknak megfelelően kiállított analitikai tanúsítványon.
AAS és ICP egyelemű CRM megoldások
AAS, ICP-OES és ICP-MS alkalmazásokhoz egyelemű hitelesített referencia standard oldatok széles választékát kínáljuk különböző koncentrációkban. Az elemzési tanúsítványon a TraceCERT® termékek a NIST-követhető sűrűséget, a tanúsítási folyamatra vonatkozó információkat, a nyomonkövethetőségi méréseket, a tárolási viselkedést, a bizonytalansági értékelést és a mért nyomszennyeződéseket adjuk meg.
ICP Multi-element CRM megoldások
A TraceCERT® és Certipur® A CRM több elemet tartalmazó megoldásai közé tartoznak a hangoló oldatok, a periódusos rendszer keverékei, a toxikus elemek keverékei, az ICP-MS és hullámhossz-kalibrációs keverékek, valamint egy grafitkemencés AAS-keverék. Számos elemcsoport-keveréket is kínálunk, beleértve az alkáli- és alkálifémeket, a ritkaföldfémeket, a metalloid és nem fémes elemeket, valamint az átmenet utáni és átmeneti fémeket.
Titrisol® koncentrált egyelemes oldatok
Sok AAS egyelemes standardot kínálunk könnyen használható Titrisol® koncentrátumok. Egyszerűen hígítsa a koncentrátumot a kívánt standard oldat előállításához. A Titrisol® koncentrátumok a NIST szabványos referenciaanyagára visszavezethetők, és legalább ötéves lejárati idővel rendelkeznek.
TraceCERT® CRM-keverékek az ICH Q3D irányelvek szerint
Különböző szervetlen elemi szennyeződéskeverékeket is kínálunk CRM standard keverékként, az ICH Q3D irányelvek szerinti orális, parenterális és inhalációs koncentrációknak megfelelő elemarányokkal.
TraceCERT® CRM-keverékek kannabisz vizsgálatához
A nehézfémek, például az arzén, a kadmium, a higany és az ólom nyomokban felhalmozódhatnak a kannabisz növényi anyagában a talajon és bizonyos műtrágyákon keresztül. Tanúsított referenciaanyag nehézfémkeverékeinket az egyes amerikai államok kannabiszra vonatkozó előírásainak megfelelően és a szabályozási követelményeknek megfelelő koncentrációban állítjuk össze.
Egyedi standard megoldások
A katalógusunkon kívül egyedi, többkomponensű standardokat is kínálunk a szervetlen egyedi standardok online platformunkon keresztül. Minden oldatkeveréket az ISO/IEC 17025 és ISO 17034 szabványok szerint állítunk elő, és részletes analitikai tanúsítványt és tanúsítási jelentést mellékelünk hozzá.
Kapcsolódó termék irodalom
- Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis
Certified Reference Materials, Acids and Bases
- Analytix Reporter: Special Edition Pharma Analysis & GC
- ICP-MS nehézfémek elemzése a kender Food
Az ICP-MS 12 nehézfémet elemez kendertartalmú élelmiszer-mintákban, a pontos mennyiségi meghatározás érdekében szabványos kalibrációval.
- Heavy Metal Analysis of Cannabis sativa by ICP-MS and the Need for Proper Sample Homogenization
- The Big Four Heavy Metals in Cannabis: Sample Preparation and Analysis via ICP-MS