Növekedési faktorok és citokinek
A citokinek és a növekedési faktorok olyan kémiai hírvivők, amelyek a sejtek és a sejtmagok funkcióinak szabályozására szolgáló intracelluláris kommunikációt közvetítik. Ezek az oldható hírvivők kötődnek a sejtfelszíni receptorokhoz, amelyek viszont a jelátviteli folyamat transzmembrán és intracelluláris eseménykaszkádját indítják el. A növekedési faktor- és citokinreceptorok között sok olyan van, amely G-fehérjéken keresztül kapcsolódik a membránhoz kötött foszfolipáz C-hez (PLC), valamint a fehérjetirozinkinázokhoz (PTK). A fehérjekinázok aktiválása más sejtfehérjék foszforilációját katalizálja, amelyek a sejtben funkcionális folyamatokat hangszerelhetnek, vagy egy olyan fehérjekináz-kaszkád egyik lépését alkotják, amely nukleáris eseményeket szabályoz.
Bővebben
Növekedési faktorok és receptoraik
Citokinek
HumanKine® Növekedési faktorok és citokinek
Kapcsolódó termékforrások
- Growth Factors in Stem Cell Biology
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
- Hematopoietic Cytokines
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
- /HU/hu/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/applications-of-cytokines
- Interleukin Family (IL)
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.
- /HU/hu/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/applications-of-cytokines
- Manual: Cell Culture
Cell culture is fundamental in life science research and development.
Az IL-1 (interleukin-1) egyike a sejtkultúrás modellekben használt számos proinflammatorikus citokinnek.
A növekedési faktorokat általában "családokba" sorolják olyan tényezők alapján, mint a funkcionális jellemzők, vagy az általuk szabályozott sejttípusok és sejtfolyamatok. Például az epidermális növekedési faktorok (EGF) általában a hámsejt-típusokra hatnak, míg a vérlemezkékből származó növekedési faktorok (PDGF) elsősorban a kötőszövetekben általában megtalálható fibroblasztokra hatnak. A citokinek, amelyeket gyakran a növekedési faktorokkal hasonlítanak össze, az immunválaszt irányító jelátviteli mechanizmus kulcsfontosságú részét képezik. Az immunaktivitáson túl a citokinek irányíthatják a sejtproliferációt, a kemotaxist, sőt az apoptózist is. A citokinek és a növekedési faktorok szerkezetükben és hatásmechanizmusukban némileg hasonlítanak egymáshoz abban, hogy mindkettő specifikus sejtfelszíni receptorokhoz kötődik, és hogy olyan receptorokhoz kötődnek, amelyeknek különböző szerkezeti homológiájuk van.
Más növekedési faktorokat, citokineket és kemokineket hoztak kapcsolatba sejtdefektusokkal és a betegségek patogenezisével, ami nem meglepő, tekintve, hogy számos biológiai folyamatban kritikus szerepet játszanak. Számos inhibitort, agonistát és antagonistát kínálunk a célpontok azonosításához és validálásához a gyógyszerkutatásban. Fedezze fel kiváló minőségű rekombináns fehérjéinket a növekedési faktorok és citokinek vizsgálatához, hogy következetes sejtjelző eredményeket érjen el.
Növekedési faktorok és receptoraik
A tirozin-kináz receptorokat aktiváló növekedési faktorok közé tartoznak az epidermális növekedési faktor (EGF), a fibroblaszt növekedési faktorok (FGF), a vérlemezkéből származó növekedési faktor (PDGF), a neurotrofinok, a vaszkuláris endotél növekedési faktor (VEGF) és az inzulinszerű növekedési faktor (IGF). Az e ligandumok által aktivált receptor-tirozin-kinázok közé tartoznak:
- EGF-receptor (EGFR) - Az epidermális növekedési faktor család tagjai (amelybe a Her-2/ErbB-2 is tartozik) összefüggésbe hozhatóak a tumorsejtek proliferációjával, a tumor fokozott túlélésével, az angiogenezissel és az áttétes terjedéssel.
- FGF-receptorok (FGFR) - A fibroblaszt növekedési faktor jelátviteli útvonal részt vesz az embrionális sejtek proliferációjában, migrációjában, differenciálódásában és túlélésében. A felnőtt szervezetben az FGFR-ek a szövetek javításában és a sérülésekre adott válaszreakciókban működnek.
- PDGF receptorok (PDGFR) - A plasztikus növekedési faktor receptorok különböző enzimeket, transzkripciós faktorokat és adaptor molekulákat aktiválnak. A PDGF-ek fontos szerepet játszanak az embrionális fejlődésben, a sebgyógyulásban és a szövetek intersticiális folyadéknyomásának szabályozásában.
- Trk- A sejtfelszíni fehérjék tirozin-kináz családjába tartozó tirozin-kinázok neurotrofinok receptoraiként működnek. A trk-ok közvetítik a neuronális túlélést, az axon- és dendritikus növekedést, a kemoattrakciót és a szinaptikus plaszticitást.
- VEGF receptorok (VEGFR) - A vaszkuláris endoteliális növekedési faktor receptor család tagjai olyan specifikus tirozinkináz receptorok, amelyek részt vesznek a vér érrendszeri endotélsejtek proliferációjának, az angiogenezisnek, az érképződésnek és az érrendszer embrionális szerveződésének közvetítésében.
Citokinek
A növekedési faktorokhoz hasonlóan a citokinek is olyan oldható jelzőmolekulák, amelyek alapvető biológiai folyamatokat indukálnak vagy szabályoznak. A pro- és anti-inflammatorikus indukcióban betöltött szerepükön túl a citokinek szabályozhatják az aktivációt, differenciálódást, proliferációt vagy migrációt immun- és nem immunsejttípusokban.
HumanKine® növekedési faktorok és citokinek
Büszkék vagyunk arra, hogy a HumanKine® növekedési faktorokat és citokineket kínáljuk Önnek. Ezeket a nagy tisztaságú reagenseket hatékony humán sejtalapú technológiából fejlesztették ki, és kiváló választás az Ön kritikus gyulladás-, rák-, őssejt- és antitest-fejlesztési kutatási alkalmazásaihoz.
A HumanKine® növekedési faktorok a következők:
- HEK 293 sejtekben termelt
- Rekombináns és állati komponensektől mentes a különféle alkalmazásokhoz
- Eredeti humán glikozilációs és poszttranszlációs módosítási mintázatokat mutatnak