Merck
Őssejtek
A képen látszólag szabálytalan alakú, lilás-rózsaszínű foltok halvány háttér előtt.
A törzssejtek egyedülálló módon képesek a megfelelő jelek hatására önmegújításra vagy különböző sejttípusokká differenciálódni. Ezek a tulajdonságok az őssejteket a szövetek javítására, pótlására és regenerálására szolgáló erőteljes képességekkel ruházzák fel, így az emberi őssejtek különleges érdeklődésre tartanak számot az orvosi kutatásban. Az embrionális őssejtek több sejttípussá képesek differenciálódni, mint a felnőtt őssejtek. A differenciálódást különböző tényezők váltják ki in vivo, amelyek közül néhányat in vitro őssejtkultúrákban is meg lehet ismételni. Az őssejtek természetéből adódóan speciális őssejttenyésztő táptalajok és reagensek használata szükséges. Mivel a szuboptimális táptalajok megváltoztathatják az őssejtek differenciálódási potenciálját, elengedhetetlen, hogy a kutatási folyamat kezdetén a megfelelő őssejt-hitelesített táptalajt és reagenseket válasszuk ki. Az őssejtek ugyanúgy tenyészthetők, mint bármely más sejtvonal, feltéve, hogy a megfelelő őssejt-minősített táptalajt, reagenseket és feltételeket alkalmazzuk. Egyes őssejtvonalak halhatatlanok, és a laboratóriumban korlátlan ideig tenyészthetők, de sok őssejtvonal nem. Ezért az őssejttenyésztés megkezdése előtt kritikusan fontos mérlegelni ezeket a lehetőségeket.
Bővebben a következőkről:
Kapcsolódó termékforrások
Oldal: 1 / 2
Mesenchymális őssejtek fluoreszcensen festett immuncitokémiai céllal
Az őssejtkutatás
Az őssejtkutatás területén a közelmúltban bekövetkezett előrelépések a CRISPR genomszerkesztési technológia és fejlettebb 3D-s sejttenyésztési technikák. Ezek a protokollok, mint például az organoid sejttenyésztési módszerek, prediktívebb in vitro sejtes "Disease-in-a-Dish" modelleket biztosítottak. A CRISPR, ZFN génszerkesztés, valamint őssejt szakértelem révén ma már új őssejtvonalakat, optimalizált médiumokat és innovatív készleteket kínálunk az őssejtbiológia minden területére, beleértve az indukált pluripotens őssejteket (iPSC), neurális, mesenchymális és vérképző őssejtek tenyésztését.
A vizsgálatra kész őssejtek, szérummentes sejttenyésztő közegek és 3D tenyésztési megoldások kiterjedt portfólióján túlmenően könnyen használható Cell Design Studio-n keresztül egyedi fejlesztésű őssejtvonalakat kínálunk. Válassza ki kedvenc gazdasejt- vagy iPSC-vonalát, és hagyja, hogy elkötelezett tudósaink kiiktassák, módosítsák vagy beépítsék az Önt érdeklő gént.
A pluripotens őssejtek, beleértve az embrionális őssejteket (ES-sejtek) és az indukált pluripotens őssejteket (iPSC), képesek mindhárom csírai réteg (ektoderma, endoderma és mezoderma) differenciált utódait létrehozni. Az a képesség, hogy a pluripotens sejteket in vitro kiterjeszthessük és közvetlenül differenciáljuk őket, hogy specifikus sejttípusokat hozzanak létre, kulcsfontosságú a betegség vagy sérülés által károsodott szövetek helyettesítésére vagy helyreállítására szolgáló sejtalapú terápiák kifejlesztéséhez.
Az iPS munkafolyamatot támogató eszközök széles skáláját kínáljuk, beleértve az iPS sejtek újraprogramozására szolgáló készleteket; iPS sejttenyésztő médiumokat és reagenseket; iPS sejtek jellemzésére szolgáló eszközöket; és iPS sejt differenciáló médiumokat.
Pluripotens őssejtek
Büszkék vagyunk arra, hogy a European Bank of Induced Pluripotent Stem Cells (EBiSC), hogy a kutatók számára nagyobb hozzáférést biztosítsunk a közel 800 betegből származó emberi iPS-sejtvonalhoz a betegségek modellezéséhez. Ez a portfólió a Public Health Englanddel való partnerségünk kiterjesztése, mint a European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC) portfóliójának forgalmazója. Teljes körű megoldást kínálunk az iPSC munkafolyamathoz, beleértve az újszerű átprogramozó készleteket, iPSC tenyésztőközegeket, valamint őssejt-antitesteket és jellemző készleteket.
Neurális őssejtek
Kínálunk számos saját fejlesztésű humán neurális őssejtvonalak, amelyek különböző forrásokból származnak, beleértve az iPSC, magzati és embrionális őssejteket. Minden NSC vonalhoz optimalizált szérummentes médiumok és reagensek tartoznak a megfelelő terjeszkedés biztosítása érdekében. Speciális NSC médiumok biztosítják a megfelelő differenciálódást, és eszközöket kínálunk a downstream NSC-k jellemzéséhez.
Mesenchymal őssejtek
A humán mesenchymális őssejtek (MSC) olyan multipotens felnőtt őssejtek, amelyek több vonalú differenciálódásra képesek, és különböző mesenchymális fenotípusokat, például oszteoblasztokat (csont), adipocitákat (zsír) és kondrocitákat (porc) hoznak létre. Hosszú időn át tartó önmegújulási képességük és a specializált sejtekké való differenciálódási képességük miatt megnőtt az érdeklődés az MSC-kultúrák biológiája iránt, különösen a különböző betegségek terápiás lehetőségei iránt. A mesenchymális őssejtek tenyésztésére szolgáló eszközök és technológiák átfogó gyűjteménye különböző szövetekből származó alacsony átjárhatóságú MSC-vonalakat, optimalizált expanziós és differenciálódási táptalajokat, valamint az MSC-vel kapcsolatos antitestek és sejtfestékek széles választékát tartalmazza.
MEF-Feeder-Cells
Néhány embrionális őssejt (ES) sejttenyésztési protokoll elsődleges egér embrionális fibroblasztok (MEF feeder sejtek). A MEF-sejtek számos fontos növekedési faktort választanak ki a közegbe, amelyek segítenek fenntartani a pluripotenciát, és olyan sejtmátrixot biztosítanak, amelyen belül az ES-sejtek növekedni tudnak. Az EmbryoMax™ PMEF egér feeder sejtek kényelmes megoldást nyújtanak a kutatóknak az ES sejtek tenyésztéséhez, mivel kiküszöbölik a fáradságos feeder sejtek izolálásának és előkészítésének szükségességét.
Egerek embrionális őssejtkultúrája
Transzgenikus egérmodellek
A transzgenikus és gén knockout technológiák hatékony eszközök a génműködés tanulmányozására. A transzgenikus és knockout egerek létrehozásának uralkodó módszere a genetikailag módosított embrionális őssejtek bejuttatása korai stádiumú egérembriókba, akár blasztociszta injekcióval, akár aggregációs technikával. Ezek a módszerek kiméra utódok létrehozását eredményezik, és a genetikai módosítás átörökíthető az egymást követő generációkra, ha az ES-sejtek hozzájárulnak az ivarvonalhoz.
Egerek embrionális őssejtjeinek tenyésztésére szolgáló eszközök és technológiák széles skáláját kínáljuk, beleértve az arany standard ESGRO®/mLif kiegészítő, ESGRO® complete és ESGRO®-2i szérummentes/táplálékmentes táptalajt. Portfóliónkban megtalálhatók a transzgenikus egérmodellek létrehozásához használt egérembriók tárolásához, átültetéséhez és expanziójához szükséges egérembrió-közegek és MEF-feeder sejtek.
ESGRO Mouse LIF Supplement for Mouse ES Culture
Az őssejtkutatók több mint egy évtizede bíznak kultúráikban
.a href="/product/mm/esg1107">ESGRO® egér LIF kiegészítésre bízták egér ES sejtvonalaik pluripotens állapotának fenntartását. A differenciálatlan egér ES-sejtek tenyésztésének arany standardja, a ESGRO® mLIF jellemzői:
  • Az ES-sejtek differenciálódásának konzisztens gátlása
  • Kényelmes formátum, aktív egység/ml-ben szállítva
  • Nincs tételenkénti eltérés
  • Flexibilitás: Támogatja a feeder-mentes és feeder-alapú sejtkultúrát
Szérummentes őssejt médiumok és kiegészítők
Történelmileg a magzati szarvasmarha szérum (FBS) volt a legmegfelelőbb kiegészítő az emlős sejttenyésztéshez in vitro, beleértve az őssejteket is. Az FBS meghatározatlan összetétele miatt azonban a kutatók átálltak a kémiailag meghatározott szérum- és xeno-mentes közegekre és kiegészítőkre az őssejtkutatási alkalmazásokban. A szérummentes közegek előnyei a következők:
  • konzisztencia: A médiumok meghatározott összetétele biztosítja a tételenkénti konzisztenciát.
  • Teljesítmény: A komponensek magas biológiai aktivitása kiváló teljesítményt eredményez.
  • Követhetőség: Az állati eredetű összetevőktől mentes komponensek biztosítják a globális szabályozási megfelelőséget.
  • Kéznél tarthatóság: Stabil kínálat és ár.
Kész, használatra kész, szabadalmaztatott szérummentes őssejtközegeket kínálunk számos őssejttípushoz, beleértve a humán ES/iPS, neurális (NSC), mesenchymális (MSC) és vérképzőszervi (HSC) őssejteket. Ezek a táptalajok szigorú minőség-ellenőrzésnek vannak alávetve a teljesítmény és a konzisztencia biztosítása érdekében.
A cGMP szerint gyártott Stemline™ táptalajok és citokinek optimalizáltak a különböző felnőtt őssejt típusok klinikai és gyártási környezetben történő expanziójához és érleléséhez. A Stemline™ termékek
  • GMP gyártásúak
  • Szérum- és xeno-mentesek
  • Teljesítmény validált és tételesen tesztelt
  • Konzisztencia validált