Merck
Szilárdtest-szintézis
A bemutatott ABX3 kristályszerkezetű szervetlen perovszkitokat szilárdtestmódszerekkel állítják elő vonzó tulajdonságaik miatt.
A szilárdtest-szintézist vagy a kerámiamódszert általában arra használják, hogy szilárd kiindulási anyagokból kémiai reakciót idézzenek elő egy új, jól meghatározott szerkezetű szilárd anyag létrehozására. A végtermékek közé tartoznak a polikristályos anyagok, az egykristályok, az üvegek és a vékonyréteg-anyagok, amelyeket széles körben használnak energetikai és elektronikai alkalmazásokban.   
A finomszemcsés fémek vegyületeket egyesítik, pelletizálják és meghatározott ideig, szabályozott hőmérsékleten hevítik. Egyes fémvegyületek, például fémoxidok vagy sók, szélsőséges körülményeket, például magas hőmérsékletet és nyomást igényelnek ahhoz, hogy reakciókat indítsanak el az olvadékfolyadékban vagy a gyorsan kondenzálódó gőzfázisban. Ezt a folyamatot gyakran "shake and bake" vagy "heat and beat" kémiának nevezik. 
Kiemelt kategóriák
Petri-csésze dinamikus M-vel, amely nagy tisztaságú sókból készült
Nagy tisztaságú sók
Nagy tisztaságú sók széles választékát kínáljuk, beleértve a nitrátokat, oxalátokat, halogenideket, szulfátokat, karbonátokat és acetátokat, amelyek vízmentes és hidratált formában is rendelkezésre állnak. 
Termékek boltja
A kép a fémelemek metszetét, szimbólumaikat és atomi számaikat mutatja a periódusos rendszerben.
Nagy tisztaságú fémek és ötvözetek
Nagy tisztaságú fémek és ötvözetek széles választékát kínáljuk változatos összetételben és szemcseméretben, akár az Ön kutatási és gyártási alkalmazásaihoz testre szabva.
Termékek boltja
Nagy tisztaságú oxidok és kerámiák, amelyeket könnyű, nagy teljesítményű félvezetők, valamint magas hőmérsékletű hő- és elektromos szigetelési alkalmazások gyártásához használnak.
Oxidok és kerámiák
Nagy tisztaságú oxidok és kerámiák széles választékát kínáljuk speciális szintézis és tisztítási technikákkal, valamint különböző szemcseméretekkel.
Termékek boltja
Számítógépes illusztráció egy gömb alakú arany nanorészecskéről, amely absztrakt háttérben lebeg.
Szervetlen és fémes nanoanyagok
A szervetlen és fémes nanoanyagok, funkcionalizált nanorészecskék és nanoanyag-készletek átfogó portfólióját kínáljuk az Ön kutatási igényeinek kielégítésére.
Termékek boltja
A reakciósebesség jellemzése a szilárd halmazállapotú szintézisben különösen fontos. A szilárd halmazállapotú reakcióknak végig kell menniük, mivel a képződött szilárd anyagok tisztítására szolgáló technikák erősen korlátozottak. A szilárd halmazállapotú reakció sebessége a reakciókörülményektől függ, beleértve a reaktánsok szerkezeti tulajdonságait, alakját és felületét, a diffúziós sebességet és a nukleációval/reakcióval kapcsolatos termodinamikai tulajdonságokat. A végső anyagok kémiai és fizikai tulajdonságait a kémiai prekurzorok és az előkészítési technikák.
A szilárdtestek modern előkészítési technikái nem korlátozódnak a kerámiamódszer variációira. A szilárdtest-metatézis során a fémvegyületek reakcióit egy energiaforrás (pl, láng, golyósmalom), és a termékek és melléktermékek képződése során felszabaduló hő hatására terjednek tovább. Sol-gél módszerek egy koncentrált vagy kolloid oldatot (a "szolt") használnak, amelyet egymás után melegítenek, szárítanak és öregítenek, hogy géleket, bevonatokat és nanoanyagokat képezzenek. A szolvotermikus módszerek során az oldatokat nyomás alatt álló, zárt edényben a választott szerves oldószer standard forráspontja feletti hőmérsékleten melegítik; ha az oldószer víz, akkor ezt hidrotermikus módszernek nevezzük. Számos olyan szintetikus módszer, ahol szilárd anyag keletkezik, például a gőzfázisú leválasztás, az interkaláció, az egykristály-növesztés és a nanoanyag-szintézisek, a szilárd állapotú szintézisek közé sorolható.