Merck
Amicon® eszközök
Koncentráld a fehérjét, ne veszítsd el. Kapja vissza a fehérjét megbízhatóan, ha Amicon® Ultra szűrőkkel koncentrál. Az Amicon® ultraszűrő eszközök gyors és megbízható módszert biztosítanak a fehérjék és más biomolekulák koncentrálására, a biológiai és környezeti mintákban lévő összetevők molekulatömeg szerinti szétválasztására, valamint a minták előkészítéséhez szükséges fehérjék és antitestek sótalanítására és dialízisére. Az Amicon® Ultra szűrőket alacsony kötődésű Ultracel® regenerált cellulózmembránnal terveztük, hogy pontosabb molekulatömegű leválasztást és magas fehérje visszanyerést biztosítsunk.
Szakaszok áttekintése
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Kapcsolódó források
Oldal: 1 / 2
Amicon® Ultra centrifugális szűrő Ultraszűrési útmutató
Az Amicon® Ultra centrifugális szűrőberendezésekkel végzett ultraszűrés során az alábbi négy tipp segítségével maximalizálhatja a minták visszanyerését.
Válassza ki a megfelelő membránt
A close-up view of a laboratory tube is shown, highlighting the liquid inside. An enlarged section on the right illustrates the separation of particles within the liquid, with arrows indicating movement or flow. The tube has a pink cap at the top.
Regenerált cellulózmembrán esetén válassza a célmolekula méretének felével megegyező MWCO-t.
    Helyezze a készüléket a megfelelő pozícióba
    Two laboratory tubes are depicted side by side. The left tube has a red "X" mark, indicating an incorrect position, while the right tube has a green checkmark, signifying the correct orientation. A circular component with multiple holes is shown in the background.
    Helyezze a készüléket a centrifugába úgy, hogy az egyik membránlap párhuzamos legyen a centrifuga tetejével, a másik membrán pedig a centrifuga közepe felé nézzen. A paneleknek nem szabad merőlegesen állniuk a centrifuga külső peremére.
      Tekintsük a minta érzékenységét
      A laboratory centrifuge is illustrated, with its lid open, revealing a circular platform with multiple holes for test tubes. Two blue snowflakes are depicted on either side, suggesting a cold environment or refrigeration.
      Hűtött centrifugát használjon a hőmérsékletre érzékeny mintákhoz.
        A fehérje felhalmozódásának megakadályozása
        An illustration of a laboratory tube with a pink cap is shown. The tube features a blue mechanism that moves up and down, indicating the action of drawing in or dispensing liquid. A pink rectangular component is positioned next to the tube.
        Pipettázza fel és le a mintát, hogy megakadályozza a fehérje polarizációját, ami a koncentráció blokkolásához vezethet.
          HOGYAN VÁLASSZON AMICON® ULTRA SZŰRŐT
          1. Meghatározza a minta kiindulási térfogatát 
          2. Meghatározza az Önt érdeklő makromolekula molekulatömegét (MW), majd válasszon olyan ultraszűrőmembránt, amelynek molekulatömeg cut-off (MWCO) értéke 2-3-szor kisebb, mint a makromolekula MW értéke.
          3. Válassza ki a csomagméretet 
          AMICON®ULTRA CENTRIFUGÁLIS SZŰRŐKÉSZÜLÉKEK
          Az Amicon® Ultra centrifugális szűrőeszközök híg és összetett mintamátrixokból gyors ultraszűrést biztosítanak magas koncentrációs faktorokkal. A függőleges kialakítás és a membránfelület gyors mintafeldolgozást, magas mintanyerést és akár 80-szoros koncentrációs faktorok elérését biztosítja.  
          Tulajdonságok
          • magas (90-98%) visszanyerés: Ultracel® regenerált cellulózmembrán különböző molekulatömeg-határértékek mellett 
          • Gyors feldolgozási idő: A függőleges membrán csökkenti a koncentrációs polarizációt és a membrán szennyeződését az ultragyors spin idők érdekében mindössze 10-15 perc alatt
          • alacsony nem specifikus kötődés: A hővel lezárt membrán minimalizálja a downstream extrahálható anyagokat 
          • Kényelmes mintafigyelés: áttetsző ház és térfogatfokozatok
          • Direkt pipettás minta hozzáférés kiküszöböli a feldolgozási lépést a koncentrátum visszanyeréséhez 
          • Reverse spin képesség következetes és maximális fehérje visszanyerést biztosít, még kis méretű, híg minták esetén is
          • alacsony mintaveszteség: Fizikai holtpont a szűrőeszközben megakadályozza a szárazra pörgetést és az esetleges mintaveszteséget 
          • Bőséges kémiai kompatibilitás: kompatibilis számos vizes oldattal, pH 1-től 9-ig
          • Konzisztens és megbízható mintaelőkészítés: kiszámítható koncentrációs tényezők, a minta kiszáradása nélkül 
          • Gyors fehérjekoncentráció: 25-80-szoros koncentráció egyetlen lépésben
          Amicon® Ultra centrifugális készülékek a 3 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa és 100 kDa névleges molekulatömeghatárral (NMWL) kínálják négy különböző térfogatban: 
          • Amicon® Ultra 0.5 ml-es centrifugális szűrők
          • Amicon® Ultra 2 ml-es centrifugális szűrők 
          • Amicon®®. Ultra 4 ml-es centrifugális szűrők
          • Amicon® Ultra 15 ml-es centrifugális szűrők 
          Molekulatömeg (MW)
          Válasszon egy rotor és G-erő
          Koncentrációs tényező
          Alkalmazások
          • Az antigéneket, antitesteket, enzimeket, nukleinsavakat vagy mikroorganizmusokat tartalmazó biológiai minták koncentrálása
          • A szövettenyésztési kivonatokban vagy sejtlizátumokban található makromolekuláris komponensek tisztítása és a HPLC előtti fehérjeeltávolítás
          • /li>
          • Hígított vagy előtisztított fehérjék koncentrálása oszlopos eluensekből
          • Sótalanítás, puffercsere és fehérje-dialízis
          • Méretkizárás és fehérjefrakcionálás
          AMICON®PRO ADAPTEREK
          Az Amicon® Pro adaptereket az Amicon® Ultra centrifugális szűrőberendezésekhez, hogy lehetővé tegyék több egyidejű fehérje munkafolyamat lehetővé tételét, beleértve többek között a dialízist, diafiltrációt, affinitás tisztítást, puffercserét, szűrővel támogatott mintaelőkészítést (FASP) és koncentrálást. Az Amicon® Pro Adapter az egyetlen olyan termék a piacon, amely rugalmasságot biztosít bármely vagy valamennyi fehérje munkafolyamat-manipuláció elvégzéséhez egyetlen eszközzel a maximális visszanyerés érdekében, mintaátvitel nélkül.A csőcserecsúcs és az Amicon® Ultra eszköz között egyedülállóan kialakított interfész lehetővé teszi a több mint 99%-os puffercserét egyetlen pörgetéssel.
          Az Amicon® Pro adapter egy 10 ml-es kamrából áll a mosási és puffercsere lépésekhez, egy fritből, amely lehetővé teszi az affinitásgyanták behelyezését és a fehérjék és antitestek egyidejű elúcióját és koncentrálását, valamint egy cserecsőcsúcsból, amely szabályozza az áramlást a szabályozott, folyamatos diafiltrációhoz.
          Tulajdonságok
          • Flexibilitás: egyidejű antitest- és fehérjemegjelöléshez, tisztításhoz, mintakoncentráláshoz vagy ellenőrzött diafiltrációhoz tervezték
          • Javított visszanyerés: kiküszöböli a mintaátviteli lépéseket a csökkentett fehérjeveszteség érdekében
          • Az időmegtakarítás: több fehérje munkafolyamatot egyesít egyetlen eszközben
          Alkalmazások
          • Antitestjelölés
          • Puffercsere folyamatos diafiltrációval
          AMICON® STIRRED CELLS
          Amicon®A kevert cellák nagy áramlási sebességű, nyomás alatti ultraszűrést (pUF) alkalmaznak nagy mintamennyiségek gyors koncentrálásához, diafiltrációhoz és puffercseréhez. A szűréshez gáznyomást alkalmaznak közvetlenül a cellára. A kompatibilis membránszűrők közé tartoznak azUltracel® RC (regenerált cellulóz) és a Biomax® PES (polieterszulfon) membránok, amelyeket a névleges molekulatömeghatárok széles skáláján kínálnak 1kDato 500kDa között. A membrán névleges molekulatömeghatár (NMWCO) feletti oldott anyagok a cellában maradnak, míg a víz és a határérték alatti oldott anyagok a szűrletbe és a cellából kifelé áramlanak.
          Tulajdonságok
          • Nagy térfogatú ultraszűrés:Három különböző méretben kínálják 50 ml és 400 ml közötti térfogatok kezeléséhez, opcionális külső, 800 ml-es tartállyal a kapacitás bővítéséhez
          • Kíméletes mintakoncentrálás: A mágneses keverés minimalizálja a koncentrációs polarizációt és a nyírási denaturációt
          • Gyors ultraszűrés: nagy áramlási sebesség akár 10% makroszolútkoncentrációjú oldatokhoz
          • Megújítható és autoklávozható: Az Amicon® keverőcellák sterilitás érdekében autoklávozhatók
          • Egyszerű, biztonságos beállítás: Gyorscsatlakozók a csövekhez
          • Integrált biztonsági funkciók: a csavarmenetekkel és a nyomáscsökkentő szeleppel nincs szükség külső házra. Ez egyszerűbb összeszerelést és szétszerelést jelent, és nagyon egyértelmű megerősítést arról, hogy a készülék megfelelően össze van-e szerelve.
          Alkalmazások
          • Koncentrálja, diafilterezi és cseréli a puffereket makromolekulás oldatokhoz, beleértve a fehérjéket, enzimeket,antitesteketés vírusokat