Metabolit könyvtárak
METABOLIT-könyvtárak és keverékek
A metabolit-könyvtárak és keverékek kényelmes megoldást nyújtanak több száz metabolit azonosítására a metabolizmus vizsgálatában és elemzésében, elsősorban a metabolitok minősítéséhez és mennyiségi meghatározásához MS és NMR vizsgálatokban, funkcionális sejtvizsgálatokban és fenotípusos szűrésben. Portfóliónk a következőket tartalmazza:
- Készen használható standard keverékoldatok különböző kutatási célokra, például mennyiségi meghatározásra, betegségekkel kapcsolatos metabolit-vizsgálatokra vagy LC-MS minőségellenőrzési mintákra.
- IROA Technologies plated metabolitkönyvtárak, amelyek számos különböző metabolit-osztályt tartalmaznak, egyenként egy 96 lyukú tányérba helyezve. Minden könyvtárhoz felhasználói kézikönyv, tányértérkép és MLSDiscoveryTM szoftver tartozik az adatok kinyeréséhez, manipulálásához és tárolásához a belső könyvtárak létrehozásához.
- Kismolekulás anyagcsere-könyvtárak és készletek, amelyek a legfontosabb anyagcsere-útvonalakat fedik le, beleértve a glikolízis/glükoneogenezis készletet, a pentóz-foszfát készletet, a TCA-ciklus készletet és a karbamid-ciklus készletet.
Bővebben
METABOLITE LIBRARY OF STANDARDS
Az IROA Technologies által szállított metabolitkönyvtárak gyűjteménye a metabolitosztályok széles skáláját tartalmazza, amelyek mindegyike külön-külön egy 96 lyukú lemezbe kerül. Ezeket a nagy tisztaságú (>95%) vegyületeket kényelmesen hét darab 96 lyukú polipropilén tányérban szállítjuk, minden egyes lyuk 5μg szárazanyagot tartalmaz. A metabolitok standardként használhatók, és egyenként vagy összevontan is beadhatók, lehetővé téve több keverék elemzését injekciónként.
Az egyes vegyületek külön-külön is megrendelhetők a lemezben, hogy jobban kielégíthessék kutatási igényeit.
Tömegspektrometriás metabolit könyvtár (MSMLS)
Nagyszabású metabolit szabványkönyvtár (LSMLS)
Fitokémiai metabolitok szabványkönyvtára (PHYTOMLS)
Aminosav-peptid-metabolit szabványkönyvtár (AAPMLS)
Mikrobiom Metabolit Szabványkönyvtár (GUTMLS)
Szerves sav-metabolitok szabványkönyvtára (OAMLS)
Zsírsav-metabolit szabványkönyvtár (FAMLS)
Epesav - karnitin - szterol metabolitok szabványkönyvtára (BACSMLS)
TRUQUANT Yeast Extract Workflow Kit
A >TruQuant Yeast Extract Workflow Kit egy kifinomult kvantitációs rendszer, amelyet több száz biokémiai anyag egyidejű és pontos biológiai mérésére terveztek kis biológiai mintákban. A TruQuant munkafolyamat-kit egy szoftveres megoldást kombinál egy több mint 500 komplex belső standardból álló átfogó készlettel, amely az ionizációs hatástalanságokkal és a mátrixhatásokkal kapcsolatos problémák kezelésére szolgál. Ez a megközelítés szuppresszióval korrigált adatokat tesz lehetővé, konzisztens mennyiségi eredményeket biztosít különböző platformokon, megkönnyíti a validált vegyületazonosítást, és lehetővé teszi a műszerek folyamatos minőségbiztosítását/minőségellenőrzését.
Kapcsolódó források
- Protocol: Mass Spectrometry Metabolite Library
MSMLS™ offers high-purity small biochemical molecules for broad primary metabolism studies in an economical, ready-to-use format.
- Brochure: Mass Spectrometry Metabolite Library
MSMLS (Mass Spectrometry Metabolite Library) is a collection of high quality small biochemical molecules that span a broad range of primary metabolism. These are high purity (95%) compounds supplied in an economical, ready-to-use format.
- Brochure: IROA TruQuant IQQ Workflow Kit
The IROA TruQuant IQQ Workflow Kit is a high-quality quantitation system for making simultaneous accurate biological measurements on several hundred biochemicals in small quantities of biological samples.
- Brochure: Metabolomics
Integrated metabolomics workflows provide efficient compound profiling, pinpointing, and designation for targeted or untargeted studies.