Ivóvízvizsgálat
A tiszta víz elengedhetetlen az iváshoz, valamint az élelmiszer- és italgyártáshoz. A világon a víznek csupán 3%-a édesvíz, de az édesvízforrások kémiai szennyeződéseket, például perfluoroktánsavat (PFAS) és arzént, valamint mikrobiológiai szennyeződéseket és kórokozókat tartalmazhatnak. Még a kezelési folyamat után is előfordulhat, hogy az ivóvízben visszamaradó vegyi anyagok és szennyeződések meghaladják a biztonságos és törvényes szinteket. Az önkormányzatoknak, a magán víztisztító állomásoknak, valamint az élelmiszer- és italgyártó létesítményeknek rendszeresen vizsgálniuk kell a vízellátásukat annak biztosítása érdekében, hogy a vegyi és mikrobiológiai szennyezőanyagok szintje a szabályozó hatóságok által meghatározott megfelelő szinteken vagy azok alatt maradjon. A növekvő világnépességgel az előrejelzések szerint 2030-ra az édesvíz iránti igény 40%-kal nő1, A megnövekedett kereslet mellett a vízvizsgálat hatékonyságának és pontosságának fenntartása állandó kihívást jelent.
Kapcsolódó műszaki cikkek
- Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
- Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).
- The Safe Drinking Water Act regulates finished drinking water, raw water sources, and distribution to ensure water safety.
- Guideline to calculate your working tolerance - Certified Standard Solutions (CRM)
- A Millex® PES fecskendőszűrők validálása vízminták PFAS vizsgálatában az EPA 537.1 módszerrel.
- Mindent látni (25)
Kapcsolódó protokollok
- A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 2017-ben tette közzé a felülvizsgált EN ISO 21528-1 és EN ISO 21528-2 szabványokat.
- Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
- The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
- View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
- A comprehensive sample preparation and analytical procedure was developed by Supelco for determining BPA in drinking water.
- Mindent látni (11)
További cikkek és protokollok keresése
Kémiai elemzés az ivóvíz vizsgálatában
Az ivóvizet előállító, felhasználó vagy feldolgozó iparágaknak meg kell felelniük a nemzeti előírásoknak, és rendszeres vizsgálatokat kell végezniük annak biztosítása érdekében, hogy az ivóvíz mentes legyen a kémiai és mikrobiológiai szennyeződésektől. A leggyakoribb kémiai szennyeződések közé tartozik az alumínium, ammónium, brómát, vas, mangán, klorid, nitrát, nitrit, szulfát, króm és más fémek.
Kiegészítő vizsgálatokat végeznek, ha bizonyos ipari környezetszennyező anyagok jelen lehetnek. Az illékony szerves vegyületeket (VOC) gyakran használják a gyártás során, beleértve a kőolajtermékek, ragasztók, gyógyszerek, festékek vagy hűtőközegek előállítását. A VOC-okat benzinadalékként, oldószerként, hidraulikus folyadékként és vegytisztító szerekként is használják. A VOC-szennyezés az emberi egészségre nézve aggodalomra ad okot, mivel sok közülük mérgező és ismert vagy feltételezett emberi rákkeltő anyag.
Mikrobiológiai elemzés az ivóvíz vizsgálatában
A frissvíz-ellátás is lehet kórokozók forrása, ami mikrobiológiai ellenőrzés nélkül betegségek terjedéséhez és átviteléhez vezethet. A vízellátás vizsgálata minden kórokozóra költséges és időigényes, ezért indikátor organizmusokat használnak próbaként a széklet és egyéb szennyeződések kimutatására. A kólibaktériumokat, Escherichia coli, és Klebsiella pneumoniae jellemzően a székletszennyezés vizsgálatára használják.
A kereskedelmi italok és víztermékek mikrobiológiai vizsgálata alapvető fontosságú annak biztosítása érdekében, hogy azok biztonságosan fogyaszthatók legyenek, de a romlás megelőzése érdekében is. A nyersanyagokban vagy a gyártási folyamat során előforduló baktériumok, élesztőgombák, penészgombák és kórokozók csökkenthetik a késztermékek minőségét és biztonságát. Mind a települési, mind a kereskedelmi vízkészleteket gyakran vizsgálják, hogy megfeleljenek a hatósági előírásoknak.
Reziduális fertőtlenítőszerek vizsgálata az ivóvízben
Az ivóvíz fertőtlenítése csökkenti a patogén fertőzések kockázatát, de a folyamat során maradványok és fertőtlenítési melléktermékek (DBP-k) maradhatnak vissza, amelyek veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre. Emellett szerves és szervetlen szennyező anyagok természetes módon is jelen lehetnek a vízellátásunkban a forrásnál. A szennyező anyagok és a DBP-k azonosítása elengedhetetlen a biztonságos fogyasztás biztosításához.
Itatóvízvizsgálati módszerek
Mivel a szennyezett víz káros az emberekre és a környezetre, a szabályozó hatóságok, mint például az U.S. Environmental Protection Agency (USEPA), megkövetelik a hivatalos szabványosított módszerek használatát (pl, ISO, EPA, AOAC) az ivóvíz és a szennyvíz vizsgálatához. Ezek a technikák magukban foglalják a mennyiségi vizsgálatokat, a kromatográfiát, a spektrofotometriát, a reflektometriát, a fizikai paraméterek mérését (pl. zavarossági pont, szín, keménység, pH, szag) és a kórokozók vizsgálatát (molekuláris vagy sejtkultúra-alapú). Ezeket a minőségellenőrzési vizsgálatokat mind a bemeneti forrásnál, a folyamaton belüli szűrési lépések, például a flokkuláció és a tisztítás után, mind pedig a szűrés utáni kimeneteknél, beleértve a csapból történő mintavételt is.