Szilárd fázisú extrakció (SPE) és QuEChERS
A szilárd fázisú extrakció (SPE) napjaink egyik legnépszerűbb analitikai mintaelőkészítési technikája. Gyors és szelektív minták előkészítésére szolgál a későbbi kromatográfiás elemzéshez. Az SPE során egy vagy több analitot izolálunk egy folyékony mintából szilárd állófázisra történő extrakció, particionálás és/vagy adszorpció révén.
Tekintse meg széles termékválasztékunkat, amely magában foglalja az egyedi patronokat, 96 lyukú lemezeket, QuEChERS csöveket (diszperzív SPE) és LiChrolut® extrakciós oszlopokat és csöveket. Mindegyik egy-egy külön fáziskémiával van csomagolva, amely vákuumelosztó és dedikált tartozékok segítségével feldolgozható.
Szakaszok áttekintése
SPE patronok
SPE-fázisú vegyszerek és patronok széles választékát kínáljuk, amelyek ideálisak számos alkalmazáshoz, beleértve a gyógyszeripari, klinikai, élelmiszer- és italipari, környezetvédelmi, petrolkémiai és mezőgazdasági alkalmazásokat. A fáziskémia kiválasztása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a mintaelőkészítési célok eléréséhez szükséges visszatartási és szelektivitási képességet szűrjék.
SPE Well lemezek
Az SPE lemezek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy akár 96 mintát dolgozzanak fel egyidejűleg a megnövelt reprodukálhatóság és áteresztőképesség érdekében, miközben a kiváló visszanyerés és a megnövelt érzékenység megmarad. A 96 lyukú lemezek kompatibilitást biztosítanak a többcsatornás pipettákkal és az automatizálással, és szilikaszorbens és polimer adszorbens is kapható.
DPX® hegyek
A diszperzív pipettás extrakciós (DPX) hegyek egy olyan, hegyben elhelyezett megoldást kínálnak a teljes mintaelőkészítéshez, amely könnyen automatizálható, így az extrakció másodpercek alatt elvégezhető. A HybridSPE® szorbensanyagot lazán tartalmazza a hegy, az endogén foszfolipid interferenciák szelektív visszatartásához és eltávolításához biológiai mátrixokból LC-MS vagy LC-MS/MS elemzéshez.
Korongok
A SPE-korongok olyan porózus üvegszálas membránok, amelyekbe módosított szilícium-dioxid-részecskéket ágyaztak, és amelyek gyors áramlási sebességet biztosítanak nagy mintamennyiségek feldolgozásához. Olyan SPE lemezeket kínálunk, amelyek lehetővé teszik a szerves szennyezőanyagok gyors extrakcióját, így ideálisak az EPA 500-as sorozatához, beleértve az 525.1-es és 508.1-es sorozatokat is.
LiChrolut® extrakciós oszlopok és csövek
A LiChrolut® extrakciós oszlopok és csövek erős, de reverzibilis kölcsönhatásokat használnak az analit és az állóanyag felülete között. A tipikus kölcsönhatások közé tartoznak a hidrofób (Van-der-Waals-erők), poláris (hidrogénkötés, dipólus-dipólus erők) vagy ioncserélő kölcsönhatások, és megbízható és gazdaságos szilárd fázisú extrakciókat biztosítanak
Kapcsolódó termékforrások
- Article: Simplified LC-MS/MS Method for Glyphosate, AMPA, and Glufosinate in Oat-Based Cereals
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
- Article: Analysis of Drugs of Abuse in Urine After Cleanup with New Supel™ Swift HLB Solid Phase Extraction 96-well plates
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel™ Swift HLB 96-well plate.
- Application Note: LC-MS Analysis of PFAS Compounds in EPA 533 after Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE Cleanup
PFAS compounds are also commonly known as “forever chemicals” which means they do not break down in the environment like other chemicals. This persistence can result in the concentration of these compounds growing to levels that are unsafe for human exposure and negative health effects.
- Brochure: Solid Phase Extraction Products
Over the last twenty five years, SPE has become the most powerful technique available for rapid and selective sample preparation (prep) prior to analytical chromatography.
- Brochure: Supel™ QuE QuEChERS
In “QuEChERS” methodology, the use of loose extraction salts and cleanup sorbents in combination with shaking and centrifugation results in a Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe sample cleanup technique.
- Brochure: HybridSPE® Phospholipid Removal Technology for Biological Matrices
Phospholipids are present as a major component of all cell membranes. They are therefore present in all biological sample matrices including serum, plasma and whole blood and can be a problem in LC-MS analysis of small molecules because they often co-elute and ionize along with the analytes of interest.
- Flyer: Supel™ Swift HLB – DPX Tips
Supel™ Swift HLB SPE is a new, proprietary, and patent pending copolymer having both hydrophilic and lipophilic functional groups.
- Application Note: Simplified LC-MS/MS Method for Glyphosate, AMPA and Glyfosinate in Oat-based Cereals
A LC-MS/MS method with simple SPE interference removal for the determination of glyphosate, (aminomethyl)phosphonic acid (AMPA), and glufosinate in cereals is described.
- Selection Guide: Supel™ QuE for QuEChERS
The “QuEChERS” method has emerged as a sample prep technique popular for multi-residue pesticide analysis in food and agricultural products, and is formalized in the methods EN 15662 and AOAC 2007.01.
- Flyer: DPX HybridSPE® Tips
DPX stands for Dispersive Pipette Extraction, a patented technology that introduces the benefits of solid phase extraction into a revolutionary, easy-to-use pipette tip.
- Flyer: Supel™ Swift HLB SPE Cartridges
Supel™ Swift HLB SPE is a polymeric stationary phase for solid phase extraction prior to instrumental analysis. It has both hydrophilic and lipophilic functional groups for the extraction of a broad range of compounds from aqueous samples.