Transzfer membránok és készletek
Az Immobilon® PVDF és nitrocellulóz transzfer membránok nagy érzékenységet és alacsony hátteret biztosítanak a Western blotting és más blotting alkalmazásokban. A specifikus alkalmazásokhoz, detektálási vegyszerekhez és blotting technikákhoz szabott Immobilon® membránok az optimális eredmények, a rugalmasság és a kényelem érdekében többféle opcióban kaphatók.
Az Immobilon® PVDF membránok négy típusát, valamint az Immobilon® nitrocellulóz membránokat kínáljuk, amelyek mindegyike egy adott fehérje blotting alkalmazáshoz optimalizált. Előre vágott membránlapokat és blotting-szűrőpapírt tartalmazó blotting-szendvicsek is kaphatók.
- Az Immobilon® NC membrán nitrocellulózból készül, a csökkent nem specifikus antitestkötésnek köszönhetően a legalacsonyabb háttérrel rendelkezik, és képes mind a fehérjék, mind a nukleinsavak megkötésére a különböző blotting-alkalmazásokhoz.
- Az Immobilon®-E membrán (0,45 µm) az egyetlen PVDF membrán, amely vizes pufferekben nedvesedik ki, kiküszöbölve a metanolos előnedvesítési lépést. Ez a membrán jól alkalmazható a legtöbb Western blotting alkalmazáshoz.
- Az Immobilon®-P membrán (0,45 µm) Western blottingra optimalizált, és jobb kezelhetőséget és festést kínál, mint a nitrocellulóz. Minden Immobilon®-P PVDF membrán pórusmérete 0,45 μm.
- Immobilon®-PSQ membrán (0,2 µm) ideális fehérje szekvenáláshoz és alacsony molekulatömegű fehérjék immunoblottingjához. Nagyobb fehérje-kötési kapacitással és nagyobb retencióval rendelkezik, mint a 0,45 µm-es membránok.
- Az Immobilon®-FL membránt (0,45 µm) fluoreszcencia alapú immunodetektálásra fejlesztették ki. Alacsony háttérfluoreszcenciával rendelkezik a gerjesztési és emissziós hullámhosszok széles tartományában.
- Az Immobilon® NOW tekercsek (8,5 cm x 10 m) nagyobb kényelmet biztosítanak a standard transzfer membrán tekercsekhez képest. Egyetlen vágással, a csomag fedelén található mérőjelek segítségével szabványos mini vagy közepes blotot kaphat.
Kapcsolódó termékforrások
- Article: Methods Used to Detect Proteins and Nucleic Acids Bound to Membranes
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
- Brochure: Rethink Western Blotting
Explore our products designed to improve each step of the Western blotting workflow.
- Handbook: Protein Blotting Tips and Tricks
This handbook represents the collective experience of our application scientists, who are actively engaged in advancing the science of protein blotting and detection.
- Article: Western Blotting
A Western blot protokoll részletezi a fehérjék gélekről nitrocellulózra történő átvitelét, ami elengedhetetlen a kutatásban alkalmazott immunoblot-eljárásokhoz.
Immobilon® transzfer membránok családja |
---|
Immobilon® Nitrocellulóz membránok Western Blottinghoz
A nitrocellulóz (NC) membránok hidrofób kölcsönhatások révén kötik meg a fehérjéket. Immobilon® nitrocellulóz membránok:
- megkötik mind a fehérjéket, mind a nukleins savakat
- kompatibilisek a Western blotting, Northern blotting, Southern blotting és dot blot technikákkal
- alacsony háttérrel, ami a csökkent nem specifikus antitest kötődésnek tulajdonítható
- kiváló kötődési képességet mutatnak az alacsony molekulasúlyú fehérjékhez
- optimalizáltak kemilumineszcens, kromogén és fluoreszcens detektáláshoz