Kórokozószűrő készletek, műszerek és egyszer használatos eszközök
A kórokozó-vizsgálat a hatékony élelmiszerbiztonsági és folyamatellenőrzési programok kulcsfontosságú eleme és kritikus sikertényezője. Az élelmiszer- és italgyártással kapcsolatos érzékeny iparágakban a kórokozók szűrése fontos része a fogyasztók biztonságának garantálásának. A technológia fejlődése számos megközelítést kínál a kórokozók gyors kimutatására bármely adott mintában. Használja ki az Ön igényeinek megfelelő kórokozó-vizsgálati termékek széles választékát.
Bővebben
PCR módszer (polimeráz láncreakció) a kórokozók kimutatására
A kórokozók megkülönböztetése egyedi DNS- vagy RNS-szignatúrájuk alapján a DNS-amplifikációval járó diagnosztikai módszerek, például a polimeráz láncreakció (PCR) segítségével segít megoldani az olyan problémákat, mint a hamis pozitív eredmények, a mikroorganizmusok tenyésztése stb. A PCR-technikák a mikrobák érzékeny, gyors és pontos kimutatását teszik lehetővé.
A AzAssurance® GDS rendszer egy bevált molekuláris PCR-szűrési módszer, amely három egyszerű lépésből áll: GDS Rotor-Gene® Q segítségével végzett PCR-analízis. Az optimális rugalmasság érdekében tervezett Assurance® GDS mintaelőkészítés különböző részei mostantól automatizálhatók Assurance® GDS PipetMax, lehetővé téve az üzemi laboratóriumok számára, hogy vizsgálataikat a változó igényekhez jobban igazítsák. Az eredmények még aznap vagy másnap rendelkezésre állnak, ahelyett, hogy többnapos teljes kulturális megerősítést követne, értékes időt takarítva meg a romlandó termékek esetében. A rendszert számos harmadik fél validálta, többek között az AOAC, az AFNOR, a MicroVal és a Health Canada.
Enzimhez kötött immunszorbens próba (ELISA-módszer) kórokozók kimutatására
Az enzimhez kötött immunszorbens próba (ELISA) az egyik leggyakrabban használt immunológiai módszer az élelmiszerrel terjedő kórokozók kimutatására. Rendkívül hatékony vizsgálatokat biztosít, amelyek maximalizálják a laboratóriumi átmenő teljesítményt és minimalizálják az átfutási időt.
Az TRANSIA® AG (Enzyme ImmunoAssay) és TRANSIA® PLATE bevált antitest-antigén "szendvics" vizsgálati technológiát tartalmaznak az élelmiszerrel terjedő kórokozók kimutatására termék- és környezeti mintákban egyaránt. Pontos és megbízható rendszert kínálunk nagy áteresztőképességű hatékonysággal. A kiterjedt AOAC és ISO validációk, valamint a beépített pozitív és negatív kontrollok együttesen biztosítják a felhasználók számára a szükséges bizalmat az eredmények iránt. A hatékony 96 lyukú formátum és a rendelkezésre álló automatizálás a TRANSIA® AG / TRANSIA® PLATE-t ideális megoldássá teszi a nagy volumenű vizsgálatokhoz.
Gemini® a teljesen automatizált mikrolemezes processzorunk, amely kompatibilis az összes enzimes immunpróbával, és előre be van programozva a TRANSIA® PLATE próbáinkhoz. Más rendszerekhez képest nagyobb kapacitást kínál a nagy áteresztőképességű vizsgálatokhoz.
Laterális áramlási vizsgálatok
A laterális áramlási tesztek immunpróbák az élelmiszer-kórokozók kimutatására a legnagyobb kényelemmel. A főbb kórokozókat lefedő tesztek minilaboratóriumként működnek, és beépített kontrollreakciót tartalmaznak az optimalizált kórokozó-vizsgálathoz. A végleges eredmények már 20 perc alatt rendelkezésre állnak.
VIP® Gold (Visual Immuno Precipitate) egylépéses vizuális laterális áramlású immunoassay tesztjeinket úgy terveztük, hogy a dúsító táptalajokkal, például az mEHEC-vel együtt használhatók legyenek az élelmiszer- és környezeti kórokozók kimutatására.
Tekintse meg Singlepath® egylépéses vizuális laterális áramlásos immunoassay teszteket, amelyek az ISO által szabályozott GranuCult<® táptalajokkal kombinált tesztek optimális teljesítményét biztosítják a Salmonella, E. coli O157, Listeria monocytogenes és Campylobacter.
Kínálunk továbbá 1-2 Test® a Salmonella kimutatására, amely az első széles körben elfogadott, antitest alapú, egyszer használatos teszt az Salmonella kimutatására élelmiszerekben és környezeti mintákban. Egyesíti a szabadalmaztatott tudományt a gyakorlati alkalmazással, ami bizonyított teljesítményt és egyszerű használatot eredményez, pontos, megbízható és validált eredményeket biztosít.
Az igény szerinti dúsító közegek
A kórokozó kimutatási folyamat dúsítási lépéséhez szükséges tenyésztőközegek mostantól igény szerint, gombnyomásra elérhetők. Az új ReadyStream® rendszer akár 100 liter előmelegített táptalajt készít és adagol, amikor és ahol szükséges. Az egyes táptalajzsákok esetében egy 20 perces kezdeti lépésben a benne lévő gamma-sugárzással dehidratált dehidratált táptalajt steril szűrt víz hozzáadásával rehidratáljuk. Ezáltal 10x koncentrált táptalajkészlet jön létre, amelyből a helyszínen bármilyen mennyiség tovább hígítható, hogy a 10-szeres térfogatot biztosítsa az azonnali adagoláshoz.
Kapcsolódó termékforrások
- Application Note: Assurance® GDS Manual PickPen® vs. PipetMax® for Challenging Food and Environmental Samples
Study to demonstrate sample preparation equivalence of manual PickPen® and automated PPMX methods in challenging food matrices.
- Flyer: Key Advantages of Assurance® GDS
Key advantages of the Assurance® GDS genetic detection system for rapid food pathogen testing.
- Brochure: TRANSIA® AG - TRANSIA® PLATE
TRANSIA® PLATE for ELISA method for pathogen detection.
- Brochure: Assurance® GDS System
Enhance your pathogen testing sensitivity and reliability with the Assurance® GDS system.
- Brochure: VIP® Gold Test Devices
Lateral Flow Tests for Listeria, EHEC and Salmonella. Reduce your pathogen testing costs.