Merck
Akkumulátor anyagok
Jellegzetes Sigma-Aldrich palackok gyűjteménye egy akkumulátor kivágásában.
A páratlan tisztaságú és konzisztenciájú akkumulátor-anyagaink kiváló, megbízható teljesítményt nyújtanak, hogy ügyfeleink reprodukálható adatokat kapjanak, még a hosszú cikluskísérletek során is. Az akkumulátor-anyagok változatos választéka támogatja az összes kutatási igényt, a kísérleti mérettől a kísérleti mérettől a kísérleti méretig, sőt a gyártásig.
Bővebben
Egy palack, amely egy akkumulátor áramkör részeként ábrázolva lítium-ionos sófolyadék cseppet és egy villámot tartalmaz.
Elektrolit akkumulátor-anyagok
Az elektrolit olyan anyag, amely oldószerben oldva vezeti az elektromosságot, és elengedhetetlen az akkumulátor megfelelő működéséhez. A lítium-ion akkumulátorok esetében az elektrolit általában lítiumsóból, például lítium-hexafluorofoszfátból áll, amelyet szerves oldószerek, például etilén-karbonát és dietil-karbonát keverékében oldanak fel.
Az akkumulátorokba szánt elektrolitjaink a legkövetkezetesebb és legmegbízhatóbb teljesítményt nyújtják a víz- és savas szennyeződések nyomainak szigorú korlátozásával. Megértjük, hogy az ügyfeleknek különböző igényeik vannak az elektrolitok összetételét illetően, ezért kínálunk előreformulált elektrolitokat, amelyek közvetlenül a palackból használhatók, valamint az összes akkumulátor minőségű elektrolit anyagok, például oldószerek, elektrolit sók és adalékanyagok, amelyekre az ügyfeleknek szükségük van saját elektrolitjaik házon belüli előállításához. Ez a rugalmasság és testreszabhatóság biztosítja, hogy ügyfeleink pontosan az igényeiknek megfelelő megoldásokat kapják, akár érmecellák tesztelésén, akár tasakos cellák prototípusának elkészítésén dolgoznak.
A katódanyagok molekulaszerkezeti összetételének szemléltetése: CAM, polimer kötőanyag és vezető adalékanyag.
Katód akkumulátor-anyagok
A lítium-ion akkumulátorban a katód az az elektród, amely a külső áramkörből elektronokat vesz fel, és a lítiumionok egyidejű interkalálásával kritikus szerepet játszik a töltésegyensúly fenntartásában. A katód általában katódaktív anyagból (CAM, ~90%), polimer kötőanyagból (~5%) és vezető adalékanyagból (~5%) áll. Ezeket az anyagokat összekeverik, hogy iszapot képezzenek, amelyet aztán egy alumíniumfóliás áramgyűjtőre öntve létrehozzák a katódot.
A CAM kiválasztása kulcsfontosságú tényező, amely a cellafeszültségen és a kapacitáson keresztül meghatározza a lítium-ion akkumulátor energiasűrűségét. A magas minőségű CAM-ok között olyan népszerű anyagok találhatók, mint a lítium-kobalt-oxid (LiCoO22), lítium-mangán-oxid (LiMn22O44), a lítiumvas-foszfát (LiFePO4 vagy LFP) és a lítium-nikkel-mangán-kobalt-oxid (LiNiMnCoO2 vagy NMC), amelyek mindegyike az energiasűrűség, a hőstabilitás és a költséghatékonyság terén kínál erősségeket és kompromisszumokat. Kínálunk továbbá kész iszapokat és használatra kész elektródlapokat azon ügyfeleink számára, akik szeretnék kihagyni a katódfeldolgozással járó időt és munkát, és felgyorsítani kutatásukat.
Lítium periodikus blokkot tartalmazó akkumulátor ábrák..
Szilícium periodikus blokkot tartalmazó akkumulátor ábrák.
Anód akkumulátor anyagok
A lítium-ion akkumulátorban az anód a "negatív" vagy "redukáló" elektród, amely az elektronok forrását biztosítja. Klasszikusan az anódanyagok grafitból, szénalapú anyagokból vagy fémoxidokból készülnek, amelyeket interkalációs típusú anódoknak neveznek. Az új generációs konverziós típusú anódok, mint például a szilícium és a lítiumfém egyre népszerűbbek a nagyobb energiasűrűségük miatt.
Kínálunk egy sor magas minőségű anódanyagok, köztük természetes és mesterséges grafit, szilícium anódanyagok, például nanorészecskék és szilícium-szén kompozitok, lítium-titanát (LTO) és fémes lítium. Kínálunk továbbá szén- és LATP-bevonatú anódanyagokat is, hogy a teljesítményt az ügyfél igényeihez igazíthassuk, valamint kész iszapokat és használatra kész elektródalapok.
.
Egy stilizált akkumulátor-ábrázolás, amely tömörített lítium-ion atomokat tartalmaz.
Szilárdtest-akkumulátorok anyagai
A szilárdtest-akkumulátorok szilárd elektrolitot használnak a jelenlegi lítium-ion akkumulátorokban használt folyékony elektrolit helyettesítésére, és az egyik legígéretesebb következő generációs akkumulátor-technológia a biztonság és az energiasűrűség javítása érdekében. A szilárd elektrolitok számos anyagból, például kerámiából, polimerekből és üvegekből készülhetnek, amelyek mindegyike egyedi előnyökkel és tulajdonságokkal rendelkezik. Kiváló minőségű szilárdelektrolit anyagaink számos összetételben, többek között szulfidok, oxidok és halogenidek formájában állnak rendelkezésre. Az anyagokat gondosan, ellenőrzött szemcsemérettel, kristályossággal és tisztasággal szintetizálják, hogy megbízható és reprodukálható teljesítményt nyújtsanak az elektrokémiai cellákban.
A nátrium periódusos rendszer blokkját tartalmazó elemillusztráció.
Nátrium-ion akkumulátorok anyagai
A nátrium-ion akkumulátorok a lítium-ion akkumulátorok feltörekvő alternatívái, amelyek jelentős előnyöket kínálnak, például alacsonyabb anyagköltséget, nagyobb biztonságot és bőséges erőforrásokat. A nátriumion-akkumulátorok lítiumionok helyett nátriumionokat használnak az elektromos töltések tárolására és továbbítására.
Kínálatunkban számos kiváló minőségű nátriumion-akkumulátor anyagok állnak rendelkezésre. Nátrium-ionos anyagaink közé tartoznak az elektrolitok, katód és anód aktív anyagok, prekurzorok és elektródlemezek, amelyeket mind úgy terveztünk, hogy nagy energiasűrűséget, hosszú ciklusidőt és következetes, reprodukálható teljesítményt biztosítsanak.
Sigma-Aldrich palackok, ampullák és egy stilizált akkumulátor körvonalának ábrázolása.
Akkumulátor minőségű prekurzorok
A prekurzorok a katód vagy anód aktív anyagainak előállításához használt vegyületek. Kínálatunkban magas minőségű só prekurzorokat akkumulátor-anyagok szintéziséhez, beleértve az akkumulátor minőségű lítiumsókat, mint például a lítium-hidroxid és lítium-karbonát, valamint a nagy tisztaságú átmeneti fémsókat, mint például a kobalt-, mangán-, nikkel-, alumínium- és vas-sókat. Legyen szó szilárdtest-reakciókhoz, ko-precipitációhoz vagy nedves kémiai feldolgozáshoz szükséges prekurzorokról, rendelkezünk a nagy tisztaságú prekurzorokkal, amelyek segítségével ügyfeleink megbízhatóan és reprodukálhatóan szintetizálhatják a legjobb teljesítményű akkumulátor-anyagokat.
Szakértői csapatunk mindig rendelkezésre áll, hogy segítsen Önnek eligazodni az akkumulátor-anyagok széles skáláján, és a legjobb megoldások kifejlesztésében, amelyek maximalizálják az akkumulátorok teljesítményét. Fedezze fel ezeket és további akkumulátor-alapanyagokat, beleértve az akkumulátor minőségű és környezetbarátabb alternatív termékeinket. Tekintse meg alumínium, réz, és nikkel akkumulátor fólia anyagainkat, nagy viszkozitású anód és katód kötőanyagainkat, valamint szén nanoanyagainkat minden kutatási és kereskedelmi igénye kielégítésére.
Kapcsolódó termékforrások
Oldal: 1 / 2