Fitokémiai szabványok
Referenciaanyag-kínálatunk több mint 2000 izolált növényi összetevőt tartalmaz, amelyek lehetnek a széles körben használt gyógynövények fő összetevői, gyakori markerei vagy toxikus összetevői. A portfólió olyan természetes vegyületosztályokat tartalmaz, mint a alkaloidok (beleértve a pyrrolizidin alkaloidok), isoprenoidok (terpének), flavonoidok, phenylpropanes, quinones, tannins, és glükozinolátok.
Az alábbiakban néhány gyakori gyógy- és fűszernövény szelektív listáját találja növénynemzetségenként. A linkek a megfelelő növények kémiai marker standardjainak, botanikai referenciaanyagainak, kivonat-referenciaanyagainak vagy hitelesített referenciaanyag-keverékeinek megfelelő listáihoz vezetnek.
Szakaszok áttekintése
Kapcsolódó termékforrások
- Flyer: Stevia - Extract Reference Material
Analysis of Steviol Glycosides using HPTLC
- Brochure: Phytochemical Standards
Analytical standards and certified reference materials for constituents of medicinal plants.
- Flyer: Botanical Extracts
Now with HPTLC Fingerprint profiling.
- Flyer: Botanical Reference Materials
Discover our extensive portfolio of botanical reference materials.
CERTIFIED REFERENCIA MATERIALS
Phytochemical Certified reference materials (CRM) ISO/IEC 17025 és ISO 17034 akkreditáció alapján készülnek, és SI-re visszavezethetők. Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni a akkreditációról és a nyomonkövethetőségről.
Az neat CRMs a fitokémiai anyagok közé tartoznak a TraceCERT® márka, valamint secondary pharmaceutical standards amelyek az ISO 17034 mellett többszörösen visszavezethetők különböző gyógyszerkönyv-összeállító szabványokra, például USP, EP vagy BP.
Ezeken kívül kínálunk multikomponensű minősített referenciaanyag (CRM) oldatok széles körben használt gyógynövényekből, mint például ginseng, ginkgo, gyömbér, kava, ashwagandha, echinacea, silybum és zöld tea, amelyek célja a kényelem és a költséghatékonyság. Ezek a CRM megoldások a megfelelő növény alkotóelemeit tartalmazzák.
Ezeken kívül kínálunk CRM terpének keverékei, amelyek alkalmasak Cannabis vizsgálatára.
PHYTOLAB NÖVÉNYI REFERENCESTANDARDS
PhytoLab a világhírű, széles körben dokumentált növényi referenciastandardok gyártója. A PhytoLab partnereként több mint 1400 referencia standardjukat biztosítjuk. A Phytolab termékek részletes termékdokumentációt tartalmaznak a termékazonosság és a hozzárendelt tisztaság megerősítésére. A termékek pontos súlya a belső injekciós üveg címkéjére van nyomtatva, ami lehetővé teszi a közvetlen feloldást és megakadályozza az anyagveszteséget.
HWI ANALITIKUS NÖVÉNYI GYÓGYSZERREFERENCESTANDAROK
A HWI Pharma Services GmbH együttműködésével elsődleges és másodlagos referenciastandardokat biztosítunk a növényi gyógyszerek minőség- és folyamatközi ellenőrzéséhez, valamint stabilitásvizsgálatához. Kizárólagos forgalmazóként a HWI Pharma Services GmbH által gyártott és minősített standardokat kínáljuk. Minden standardot analitikai jelentéssel látunk el, amely tartalmazza a kromatográfiás tisztaságot és a qNMR által kijelölt tartalmat.
BOTANICERT BOTANICAL referenciaanyagok
Egy átfogó választékot kínálunk Botanikai referenciaanyagok a BotaniCERTTM kínálatából. Tekintse meg a BotaniCERT szórólapját is. Ezek a termékek növényekből vagy növényi részekből (levél, gyökér, rizóma, gyümölcs, virág, mag...) származó minták, amelyeket érzékszervi kritériumok, makroszkópos és mikroszkópos vizsgálat, HP-TLC és HPLC fitokémiai ujjlenyomat és genetikai markerek PCR segítségével hitelesítettek. 2 vagy 3 markerrel (ITS, matK, rbcL) és DNS-szekvenciákkal vannak ellátva.
Találjon BotaniCERT példatanúsítványt itt.
NÖVÉNYKIVONATOK
Kínálunk egy sor növénykivonatok referenciaanyagot, amelyeket úgy terveztünk, hogy referenciaként szolgáljanak a gyógynövények elemzéséhez és tanulmányozásához. Ez a választék a HWI pharma services. és NIST. A HWI-termékek esetében az egyes kivonatok jellegzetes összetevőinek azonosságát megerősítik, és kromatogram-csúcsaikat analitikai standardokkal való összehasonlítással rendelik hozzá. Egy vagy több kulcskomponens mellett mennyiségi értékeket is megadunk.