Merck
Bakteriológiai foltok
Lactophenol-kékkel festett kenetkultúra bakteriológiai mikroszkópos képe
A bakteriológia majdnem olyan régi, mint a mikroszkóp. A modern festékeknek és módszereknek köszönhetően az egykor apró és mozgékony kuriózumok ma már gyorsan és specifikusan kimutathatók, azonosíthatók és osztályozhatók.  
Innovatív bakteriológiai termékeink átfogó választékában briliáns, azonnal használható festőoldatok és készletek, felhasználóbarát fenolmentes alternatívák, valamint segédreagensek és műszerek teljes portfóliója található.
Kínálatunkban olyan felhasználásra kész, IVD-regisztrált, CE-tanúsítvánnyal rendelkező és átfogó minőségellenőrzésnek alávetett megoldásokat, festékeket és készleteket kínálunk, amelyek alkalmasak a klinikai diagnosztikában és az ipari minőségellenőrzésben való felhasználásra egyaránt. A garantáltan magas minőség, a hosszú eltarthatóság és a tételek közötti konzisztencia biztos és reprodukálható eredményeket biztosít, hogy megkönnyítse bakteriológiai vizsgálatát, még a nehéz diagnosztikai esetekben is.
Bővebben
Gram-festés
Agram-festés egy nagyon gyakori, mégis fontos festési eljárás, amelyet a baktériumok két nagy csoportjának megkülönböztetésére használnak különböző sejtfal-összetevőik alapján. A megkülönböztetés úgy érhető el, hogy a Gram-pozitív baktériumok liláskék színű foltot tartanak meg, míg a Gram-negatív baktériumok szerves oldószerrel elszíneződnek, és ellenfestéskor narancs-rózsaszínűvé válnak. Különböző megoldásokat kínálunk, amelyek szükségesek e többlépcsős eljárás magabiztos, gyors és egyszerű elvégzéséhez bármely klinikai laboratóriumban vagy iparágban. Kristályviola és anilin festékeket, Gram-jód és színtelenítő oldatokat, valamint szafranin narancs ellenfestéket talál biztonságos PE palackokban, amelyek különböző kiszerelésekben és méretekben kaphatók. Az Ön biztonsága érdekében fenolmentes készletet is kínálunk. Gram-festő oldataink és készleteink könnyen kezelhetők és megbízható festési eredményeket biztosítanak.
Savas gyors baktériumok
A savas gyors baktériumok legmegbízhatóbb kimutatásához kézi vagy automatizált festéshez alkalmas oldatok és készletek széles választékát kínáljuk. Végezze el a fluoreszcens kimutatását mikroszkóp alatt savas-fast festőoldatainkkal és AFB fluorfestő készletünkkel (fenolmentes opció is elérhető), vagy próbálja ki Ziehl-Neelson oldatainkat kenetek vagy paraffinmetszetek forró festéséhez. Módosított Ziehl-Neelsen hidegfestés is lehetséges a használatra kész AFB színező készleteinkkel.
Segédanyagok a bakteriológiához
Megtalál mindent, amire a munkafolyamataihoz szüksége van a bakteriológiai minták előkészítéséhez, rögzítéséhez, festéséhez és rögzítéséhez. A bakteriológiához a megbízható fixálószerektől kezdve a vizes és nem vizes montírozóközegeken át a kiváló fénytörési tulajdonságokkal rendelkező merülőolajokig és számos más kiváló minőségű reagensig, oldószerig, oldatig, segédanyagig és eszközig széles termékválasztékot kínálunk. Minden lépésnél kielégítjük az Ön igényeit.
TISSUE-TROL™ kontrolltárgylemezek
A Sigma-Aldrich
Szigma-Aldrich
sup>® Tissue-Trol™ kontroll tárgylemezek paraffinba ágyazott, ismert tulajdonságokkal rendelkező szövetszelvényekből állnak, beleértve a specifikus mikrobiális kórokozókat is. A szövettani kontroll tárgylemezek nélkülözhetetlenek a hivatalos minőségbiztosítási programok támogatásához, a patológiai laboratóriumok festési teljesítményének ellenőrzéséhez. 