Fotokatalizátorok
A fotooxid-katalízis a szerves kémiai szintézis egy hatékony eszköze, amely a látható fényt használja a kémiai reakció beindítására. A látható fényű fotoredox-katalízis széles körű alkalmazása a fotokatalizátorokhoz való hozzáféréstől és a megbízható fényforrástól függ. Örömmel támogatjuk a fotokatalízisre irányuló törekvéseit, hogy új kötéseket hozzon létre és gyorsan összeállítsa az összetett termékeket.
A vegyészek régóta küzdenek a reprodukálhatósággal a fotoredox-kémia területén. Mind a változatos reakcióelrendezések, mind az azonos elrendezéssel végzett egyedi reakciók trükkösek lehetnek. Új laboratóriumi eszközeink ezeket a problémákat igyekeznek enyhíteni azáltal, hogy a reakciófejlesztés minden egyes szakaszához kínálnak fotoreaktorokat, miközben magas szintű konzisztenciát biztosítanak a fotokatalitikus reakciók között és a futtatások között.
Fotoreaktoraink megbízható látható fényforrásként szolgálnak számos alkalmazáshoz és reakcióskálához:
- A Photo KitAlysis starter kit tökéletes 24 mikroméretű egyidejű fotokatalitikus reakció szűrésére a reakció optimalizálása érdekében.
- A SynLED párhuzamos fotoreaktor kis léptékű reakciókat tesz lehetővé a gyors könyvtárgeneráláshoz, mivel 16 egyidejű reakciót futtat 2 dram fiolában.
- A Penn PhD egyetlen készülékben egyesíti a LED-es megvilágítást, a mechanikus keverést és a hűtést, miközben 1 mL-től 40 mL-ig terjedő reakciófiolákat fogad el, lehetővé téve a vegyészek számára a szintetikus szekvenciák racionalizálását.
- A Bio-Photoreactor BPR200 LED-es megvilágítást és önhűtő hűtőbordát használ a párhuzamos fotoredox-reakciók, a biomolekulák kovalens jelölése és az élő sejtekkel végzett kísérletek alkalmazásához.
- A LightOx PhotoReact 365 UV megvilágítást biztosít, amely alkalmas fotokémiai és fotobiológiai nagy áteresztőképességű szűrési reakciókhoz.
Kérem, olvassa el fotokatalízis műszaki cikk, hogy meghatározhassa, melyik fotokatalizátor felel meg leginkább az Ön igényeinek.
Az akridínium, irídium és ruthénium katalizátorok, valamint más fémmentes szerves fotokatalizátorok és ligandumok folyamatosan bővülő portfóliójával komplex fotokatalizátorok széles választékát kínáljuk bármilyen reakciótervezéshez. KitAlysis™ szűrőkészleteink lehetővé teszik a vegyészek számára, hogy gyorsan és hatékonyan találjanak jó reakciókörülményeket a fotoredox-katalizált reakciók széles skálájához.
Kapcsolódó termékforrások
- Visible-light Photoredox Catalysis
The application of radical chemistry towards organic synthesis is well-developed and wide-reaching, though often hampered by a dependence on toxic radical initiators.
- Photoredox Catalysis Guide
Sign up for your complimentary Photoredox Catalysis Guide featuring key examples of previously inaccessible bond formations, standard reaction setups, and catalysts references and properties.
- Illuminating Research with the LightOx PhotoReact 365 Benchtop Photoreactor
Photochemical and photobiological research is a rapidly growing field with unique experimental requirements, and achieving a reliable and reproducible means of sample irradiation is often just as much a challenge as performing the research itself.