Glikobiológia
A glikobiológia a glikánok és glikokonjugátumok bioszintézisének, szerkezetének, funkciójának és evolúciójának tanulmányozása. A glikán- és glikokonjugátumprofilok dinamikus változásainak tanulmányozása alapvető fontosságú a szervezetekben zajló kulcsfontosságú biológiai folyamatok megértéséhez. Az emberi immunrendszer nagyrészt glikán-fehérje kölcsönhatásokon keresztül működik. A glikoproteinek, glikolipidek és szénhidrátok fiziológiáját és kórokozó-felismerését a rák és az autoimmun betegségek új generációs terápiái, vakcinái és diagnosztikája céljából tanulmányozzák.
A sejtfelszíni glikoproteinek és glikolipidek szénhidrát-részei a sejtek kommunikációs folyamataiban és fiziológiai válaszokban játszanak szerepet. A sejtfelszíni glikoproteinek és glikolipidek horgonyokat biztosítanak a sejtek közötti adhézióhoz, valamint kapcsolódási pontokat az antitestek és más fehérjék számára, és receptorhelyként működnek a baktériumok és vírusok számára. A megváltozott sejtfelszíni glikozilációs mintázatok összefüggésbe hozhatók a sejtdifferenciálódással, a fejlődéssel, a vírusfertőzéssel, és diagnosztikusak bizonyos rákos megbetegedésekben, amelyek közül hét korrelál a releváns glikoziltranszferázok expressziójának vagy lokalizációjának változásaival.
Glikobiológiai kutatási alkalmazások:
A glikomika és a glikoproteomika kutatási területei a glikomika és a glikoproteomika gyakori alkalmazásai. Ide tartoznak olyan területek, mint a glikánszintézis, glikoziláció és deglikoziláció, valamint a glikánanalízis. A glikomika a glikobiológia egy részterülete, amelynek célja a glikánok vagy a glikom szerkezetének és funkciójának azonosítása egy sejtben vagy szervezetben. A glikoproteomika a sejtekben vagy szövetekben lévő glikoproteinekben lévő glikánok helyzetének és azonosságának meghatározására összpontosít. A tömegspektroszkópiát széles körben használják mind a glikomika, mind a glikoproteomika vizsgálati területein, de az elemzés még mindig nagy kihívást jelent a glikánok sokfélesége és a glikozilációs helyek változatossága miatt.
Kapcsolódó cikkek
- Peptidoglikán szerkezet: peptidekkel keresztkötésben lévő GlcNAc és N-acetil-muraminsav váltakozva alkotja az alapgerincet.
- Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
- The biosimilar market is expected to grow rapidly in the coming years, as many blockbuster monoclonal antibodies lose patent protection by 2020.
- Explore our complex carbohydrate proteins, enzyme products and kits for investigating oligosaccharides, polysaccharides, and numerous additional aspects of your carbohydrate workflow.
- Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
- Mindent látni (27)
Kapcsolódó protokollok
- Fast, high-resolution separations of procainamide labeled glycans - dextran ladder, human IgG and cetuximab
- Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.
- Enzymatic Deglycosylation Strategies: Sequential hydrolysis of individual monosaccharides from glycans can be useful for the elucidation of the structure and function of the glycan component.
- N-Glycosidase F Protocol & Troubleshooting
- Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.
- Mindent látni (6)