Merck
Hidrofób polimerek
Vízcseppek kék szuperhidrofób polimeren
A hidrofób vagy vízálló polimerek olyan anyagok, amelyek vízben vagy más poláros oldószerekben nem oldódnak, és amelyek közé tartoznak az akrilok, epoxik, polietilén, polisztirol, polivinilklorid, politetrafluoretilén, polidimetil-sziloxán, poliészterek és poliuretánok. Hidrofób polimerjeinket bevonatok, ragasztók, szálak, filmek és műszaki műanyagok formájában használják. Ezenkívül széles körben alkalmazzák őket mint biomedikai polimerek érgraftokhoz, implantátumokhoz, gyógyszeradagoláshoz és szemészeti alkalmazásokhoz.
A hidrofób polimerek átfogó, kémiai osztály és monomer funkcionalitás szerint osztályozott portfóliójával az áttörések közelebb érzik magukat, mint valaha.
Bővebben
Kapcsolódó termékforrások
  • Material Matters™ Publication Registration
    Material Matters™ is a publication dedicated to addressing your research needs in materials science and nanotechnology. The issues, published quarterly, are thematic in content and feature technical reviews by leading experts. In addition, application notes and relevant products and services are highlighted.
Akril polimerek
Az akrilok közé tartoznak a különböző akril, akrilnitril, akrilamid és maleinsav-anhidrid polimerek. Ezek a homo- és kopolimerek merev, rugalmas, hidrofil vagy hidrofób tulajdonságokkal rendelkeznek. E polimerek többsége hőre lágyuló műanyag, és hőkezeléssel könnyen átalakítható a kívánt alakra. Ezért gyakran használják őket polimer bevonatokban, ragasztókban és szálakban.
Éteres polimerek
Az éterek a fő láncban éterfunkcióval rendelkeznek. Hajlamosak rugalmasak lenni és ütésállóságot biztosítanak az ömlesztett tulajdonságoknak. Sok poliéternek van funkciós csoportja a láncvégeken, és ezeket nagyobb molekulatömegű polimerek előállítására használják. Így a makromonomerek közé is sorolhatók, és általában poliészterek és poliuretánok előállítására használják őket. A poli(propilénglikol) polimerek és oligomerek (DOWANOL®) ebbe a kategóriába tartoznak.
Fluorkarbon polimerek
A fluorkarbon polimerek egyedülálló anyagok, mivel a polimer nem "nedvesedik" hidrofil vagy hidrofób anyagokkal. Nagyon alacsony súrlódási együtthatóval rendelkeznek, és kiváló kémiai és hőállósági tulajdonságokkal rendelkeznek. A kopolimerek olvadékban könnyebben feldolgozhatók, mint a poli(tetra-fluoretilén).
Polisztirol polimerek
A polisztirol és kopolimerjei fontos alkalmazásokat találtak filmek, habok és szerkezeti elemek formájában. A dién-monomerekkel alkotott kopolimereket a fizikai tulajdonságok javítása és hőre lágyuló elasztomerek előállítása érdekében térhálósítják. A polisztirol fólia a látható sugárzás számára rendkívül átlátszó, és magas törésmutatóval rendelkezik.
Poli(vinil-klorid) polimerek
A poli(vinil-kloridot) (PVC) gyakran erősen lágyítják, hogy javítsák a reológiát az olvadékfeldolgozáshoz. Nagyon érzékeny az UV sugárzásra és a magas hőmérsékletű lebomlásra, ezért általában stabilizátorokat adnak hozzá.
Poli(N-vinilpirrolidon) (PVP) polimerek
A poli(N-vinilpirrolidon) (PVP) egy poláris polimer, amely kiváló filmképző és tapadási tulajdonságokkal rendelkezik. Általánosan használják hajspray-k és kézkrémek formulázására, valamint a textiliparban számos színezékhez való affinitása miatt. A PVP biokompatibilis polimer, amelyet vérplazmapótlóként is használtak, bár ez az alkalmazás egyre ritkább.