Merck
KezdőlapProductsFehérje biológiaImmunoassay Platform megoldásokEgyetlen molekula számláló (SMC®) technológia
Egyetlen molekula számláló (SMC®) technológia
A Singulex®, Inc. által eredetileg kifejlesztett Single Molecule Counting (SMC®) technológia az SMCxPRO®platformmal lehetővé teszi a kutatók számára a biomarkerek femtogrammos szintjének mérését és a klinikai relevancia jobb megértését az egészségesektől a betegségekig. Tudjon meg többet az SMC® technológiáról, az immunoassay-készletekről, és arról, hogyan tervezheti meg saját, egyedi vizsgálatát a kritikus kutatási igényeinek megfelelően. 
A digitális számlálás javítja az érzékenységet és a dinamikus tartományt
Az SMC<Maximális immunoassay teljesítményt nyújt, miközben a hagyományos ELISA technológiához hasonló munkafolyamatot követ, és az SMCMinimális számlálás a hagyományos ELISA technológiához hasonló munkafolyamatot követ.sup>® -technológia kombinálja az egyedi vizsgálati elúciós lépést és a robusztus digitális számlálást, hogy a hagyományos immunoassay-technológiákhoz képest jobb jel-zaj arányt érjen el. Az SMC® -technológia így egyetlen teljes rendszeren keresztül fokozott mennyiségi meghatározást biztosít mind alacsony, mind magas expressziós szinteken. Az SMCxPRO® műszer a háttérküszöbérték felett számolt összes digitális esemény összegét rögzíti. Az SMCxPRO® műszer digitális esemény algoritmusa egyetlen standardhoz tartozó idősorok spektrumán keresztül számítja ki a digitális eseményeket. A molekulák digitális számlálása így javítja a vizsgálat érzékenységét, és a hagyományos módszerekkel elérhetőnél nagyobb dinamikai tartományt biztosít.
Az SMC® immunoassay-k verifikációs kritériumai
A a végső teljesítményt értékelő átfogó kritériumrendszer alapján minősítik az ellenőrzött SMC® immunpróbákat, többek között:
  • A mennyiségi meghatározás alsó határa
  • A vizsgálaton belüli és a vizsgálaton belüli pontosság
  • Spike recovery
  • Hígítási linearitás és párhuzamosság
Kapcsolódó termékforrások
Az alábbi témakörökben többet megtudhat arról, hogy az SMC® technológia hogyan emelheti a következő szintre a kutatásait.
SMC® kutatási területek
Böngésszen az SMC® technológia kutatói által használt összes módozat között, beleértve a gyógyszerfejlesztést, az idegtudományt, a kardiotoxicitást, az immunológiai kutatást és még sok mást.
Kutatási területek böngészése >
Miért válassza az SMC® technológiát?
Nézze meg, miért segíthet az ultraérzékeny SMC® technológia választása abban, hogy még mélyebbre ásson a kutatásában, és még többet fedezzen fel.
See Why >
SMCxPRO® Platform
Az SMCxPRO® próbák a legkorszerűbb SMCxPRO® detektáló műszeren futnak. Tudjon meg többet erről az ultraérzékeny immunoassay platformról.
Fedezz fel többet >
Más SMC® műszerek
Nézze meg az SMC® vizsgálatokhoz szükséges kiegészítő készletek és berendezések adatait, amelyek segítenek optimalizálni a munkafolyamatokat.
Készülékek >
Custom Assay Services
Tudjon meg többet a Custom Assay Development & Innovation (CADI) szolgáltatásainkról, és kérjen további információkat.
Explore Services >
Tippek és támogatás az SMC® termékekhez
Tippeket és trükköket kaphat az SMC® vizsgálatok elvégzéséhez közvetlenül a szakértőktől.
Tippek és trükkök >
Hírlevelünkre való feliratkozás
Tartson naprakészen a legújabb immunoassay kutatási trendekről és legújabb termékkínálatunkról a feliratkozik Analyte Update hírlevelünkre vagy fedezze fel aktuális immunoassay-kínálatunkat a Analyte Quarterly.