Nukleáris mágneses rezonancia (NMR)
A nukleáris mágneses rezonancia (NMR) spektroszkópia egy analitikai technika, amelyet a minta molekuláris szerkezetének és kémiai összetételének meghatározására használnak. Működése a forgó atommagok erős mágneses térben való kölcsönhatásának elemzésével történik. Az NMR-spektroszkópia során egy helyhez kötött külső mágneses tér hatására a molekula bizonyos magjai szelektív rádiófrekvenciákat nyelnek el. Az elnyelt energia átmenetet idéz elő a magok spinjeiben, ami az NMR spektrumon megfigyelhető.
Kiemelt kategóriák
Az Ön oldószerforrása: Találja meg a megfelelőt a Supelco®, SigmaAldrich®, & SAFC® márkák között, amelyek analitikai, laboratóriumi, & biofarmáciai felhasználásra szolgálnak. Rendeljen online.
ISOTEC® Stabil izotópok hasznosak a proteomikai és metabolizmus vizsgálatokban, az MRI / MRS vizsgálatokban és számos más biomedicinális alkalmazásban.
Tekintse meg kiváló minőségű analitikai reagensek választékát a nedves kémiához, kromatográfiához, spektroszkópiához, analitikai, titrálási, vízminőség-ellenőrzési és elektrokémiai vizsgálatokhoz.
Az NMR-spektroszkópia alkalmazásai
Az NMR-spektroszkópia egy roncsolásmentes és nem invazív technika, amelyet a molekulák szerkezetének és dinamikájának meghatározására használnak. Az NMR alkalmazásai sokrétűek, és a következő kutatási területekre és iparágakra terjednek ki:
- A biológiában az NMR-t makromolekulák, például fehérjék, lipidek és nukleinsavak vizsgálatára alkalmazzák. 13C, 1H, 15N, 31P, 23Na, és 19Na/sup>F a biológiailag legfontosabb NMR-aktív magok, amelyeket az aminosav-, lipid- és szénhidrát-anyagcserében részt vevő biokémiai útvonalak megértéséhez használnak.
- A kémiában széles körben használják mind minőségi, mind mennyiségi elemzésekre a reakciók nyomon követésére, a szerkezetek azonosítására és a tisztaság értékelésére.
- A polimer tudományban a monomer arány, a molekulatömeg, a taktikusság, a szekvencia, a lánchossz és az elágazás elemzésére, valamint a végcsoportok meghatározására.
- A gyógyszeriparban a gyógyszeripari termékekben lévő hatóanyagok, segédanyagok és szennyeződések tisztaságának és mennyiségének meghatározására
- A kőolajiparban a nyers kőolaj és az abból készült termékek szénhidrogének értékelésére.
- Az orvostudományban a mágneses rezonancia képalkotás (MRI) az NMR egyik alkalmazása, amelyet lágyszövetek elemzésére használnak a sérült vagy beteg szövetek azonosítására.
A NMR spektroszkópia alapelvei
A nukleáris spin az elem magjának összetételével függ össze. A páros számú protonokat és neutronokat egyaránt tartalmazó atommagok 0 nukleáris spinnel rendelkeznek, és nem tudnak NMR-t végezni (pl. 4He,12C,16O). A páratlan számú protonokkal és/vagy neutronokkal rendelkező atommagok magspint mutatnak és NMR-t tapasztalhatnak (pl. 1H, 2H, 14N, 17O). Ezek az atommagok úgy viselkednek, mint apró forgó mágnesek, és kölcsönhatásba léphetnek külső mágneses térrel. A forgó atommagok saját mágneses mezőt is létrehoznak, amely kölcsönhatásba léphet más, spinnel rendelkező atommagokkal.
Az NMR műszer erős mágneses tér hatására méri a magspin állapotok kölcsönhatását. A mágneses mező hatására az atommagok pörögnek (forognak), mint egy forgócsúcs. A precesszáló atommag szelektíven elnyeli a rádiófrekvenciás hullámok energiáját, amikor a precesszáló atommag frekvenciája megegyezik a vele kölcsönhatásba lépő rádiófrekvenciás hullámok alacsony külső frekvenciájával. Amikor ez az elnyelés bekövetkezik, a precesszáló mag és a rádiófrekvenciás hullámok "rezonanciában" vannak, innen ered a mágneses magrezonancia kifejezés. A rezonancia előállítható az atommagok frekvenciájának a rádióhullámok rögzített frekvenciájához való hangolásával, vagy a rádióhullámok frekvenciájának az atommagok frekvenciájához való hangolásával.
Az NMR során az alkalmazott mágneses tér különböző mágneses momentumokkal rendelkező atommagokat gerjeszt különböző energiaszinteken. A gerjesztett állapotú atommagok egy jellegzetes rádiófrekvencia elnyelése után a környező környezetnek történő energiaátadással alacsonyabb energiaállapotba térnek vissza. Ha az energia más atomok vagy az oldószer felé kerül átadásra, a relaxációs folyamatot "spin-lattice relaxációnak" nevezzük. Ha az energia átadódik az azonos energiaszinten lévő szomszédos atommagoknak, a folyamatot "spin-spin relaxációnak" nevezzük. E két relaxációs folyamatot időállandókkal jellemezzük: spinrácsrelaxációs idő (T1) és spin-spin relaxációs idő (T2), amelyek a keletkező NMR-spektrumért felelősek.
Az NMR-spektrum jellemzői
Az NMR-spektrum az alkalmazott rádiófrekvencia és az abszorpció grafikonja. A grafikonon azt a pozíciót, ahol az atommagok elnyelődnek, kémiai eltolódásnak nevezzük. A kémiai eltolódást befolyásolja az atommagot körülvevő elektronsűrűség. Ha egy atommagot nagy elektronsűrűség vesz körül, az atommagot árnyékolja a külső mágneses tér, ami az NMR-spektrumon a jeleket felfelé tolja el. Ha egy atommagot elektronegatív atom vesz körül, akkor az megszünteti az elektronsűrűséget az atommag körül, és "árnyékolásmentesítő" hatást okoz. Ez az NMR-spektrumon a jelet "lefelé" tolja el. A szomszédos atommagok spinje szintén befolyásolja az NMR-spektrumon látható jeleket, és az NMR-jel felosztását okozhatja, amit "spin-spin csatolásnak" nevezünk.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- Az NMR-eltolódási táblázatok segítenek a deuterált oldószerekben lévő szennyeződések azonosításában, segítve a pontos kémiai elemzést.
- NMR reference standards ensure proper instrument performance. Review key operational parameters for these standards such as pw90, sensitivity, resolution and line shape.
- Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
- Használja ezt a referenciatáblázatot az NMR (deuterált) oldószereink csatolási értékeinek és kémiai eltolódásainak megkereséséhez. Az olvadás- és forráspontok, a molekulatömeg, a sűrűség és a CAS-szám is fel van tüntetve.
- The use of CRMs for the NMR quantification of phosphorylated organic compounds and metabolites offers several advantages as it is based on a signal comparison of the analyte with an internal or external reference standard.
- Mindent látni (10)
Kapcsolódó protokollok
- Refinement of protein dual-labeling protocol using EnPresso® B Defined Nitrogen-free showcased by Vernalis, Ltd. for drug discovery.
- Mindent látni (1)
További cikkek és protokollok keresése
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön [email protected]