Merck
Folyékony kristályok
A folyadékkristályok olyan folyékony folyadékok, amelyekben az alkotó molekulák orientációs és pozíciós rendje egy tipikus kristályanyagban megtalálható.
A folyadékkristályok erősen strukturált folyadékok, az alkotó molekulák orientációs (nematikus, koleszterikus) és pozíciós (szmektikus) rendezettségével. A molekuláris rend típusát a folyadékkristály-molekulák alakja és kiralitása szabályozza, több mint száz ismert folyadékkristály-fázis létezik. A folyadékkristályos filmekben a molekulák rendeződése olyan optikai tulajdonságokat (pl. törésmutató, reflexiós képesség, transzmisszió) eredményez, amelyek a beeső fény hullámhosszától (színétől) és polarizációjától függően változhatnak. 
A folyadékkristályok ingerekre reagáló anyagok. Molekuláris rendjük érzékeny a környezetükre, pl. a hőmérsékletre, az elektromos és mágneses mezőkre vagy a vegyi anyagok adszorpciójára. A folyadékkristályok két kulcsfontosságú tulajdonsága, a folyadékszerű viselkedés és az optikai anizotrópia miatt a folyadékkristályokat elsősorban kapcsolható kijelzőkben és optoelektronikai eszközökben használják. A folyadékkristályos polimerhálózatok és elasztomerek ígéretes stimuláló-reagáló anyagok, amelyeket az akadémiai, kormányzati és ipari kutatók alaposan vizsgálnak a lágy robotikában, a robosztus elektronikában és az egészségtudományokban való potenciális alkalmazásuk érdekében.
Kínálatunkban számos jól definiált nematikus, kolektérikus és szmektikus molekuláris folyadékkristály, valamint diszkotikus folyadékkristályok és számos polimer folyadékkristályos anyag található. Ezen kívül kínálunk egy válogatást folyadékkristályos mezogénekből, amelyek olyan molekuláris blokkok, amelyekről ismert, hogy folyadékkristályos rendezettséggel rendelkeznek. Folyadékkristályos építőblokkjaink a folyadékkristályos molekulák előállításához általánosan használt szintonok. Fedezze fel innovatív folyadékkristályos anyagok széles portfólióját, hogy felgyorsítsa tudományos áttöréseit. 