Üvegedények
A laboratóriumi kémia nagymértékben támaszkodik az üvegeszközökre, hogy a kívánt reakciókörülményeket megteremtő vegyszereket és környezetüket összekeverje, szétválassza, kondenzálja vagy más módon tartalmazza és manipulálja. Az ampulláktól a mérőlombikokon át a teljes desztillációs rendszerekig, nálunk megtalálhatók az Aldrich® kémiai üvegáruk, amelyek megfelelnek az Ön analitikai igényeinek. Látogasson el üvegáru üzletünkbe, ahol mindent megtalál, amire szüksége van.
NAGYON DÍJMENTES KATEGÓRIÁK
Általános laboratóriumi üvegáruk
Függetlenül attól, hogy igényei a márkához (Pyrex, Corning) vagy az alkalmazáshoz (desztillációs üvegáruk) kapcsolódnak, biztos lehet benne, hogy a legjobb minőségű üvegárukat kínáljuk.
Böngésszen portfóliónkban a különböző méretekben és kapacitásokban kapható üvegáruk széles választékáért.
- Boroszilikát üvegpoharak (mért és nem mért) kiöntővel, szabványos egységes falú és lapos aljú kiöntővel tökéletesek a rutinszerű laboratóriumi munkához.
- Aldrich®. essentials mérőlécek átlátszó boroszilikát üvegből készülnek, biztonságos hatszögletű talppal, amely megakadályozza, hogy a palack leguruljon a padról.
- Nehéz falú, csiszolt peremmel, perforált alsó porcelánlemezzel és fedéllel rendelkező semleges üveg exszikkátorok a legalkalmasabbak az alapvető laboratóriumi alkalmazásokhoz.
- A folyadékok könnyű adagolására szolgáló (opcionális) kiöntővel ellátott bórszilikát üvegedények kristályosító edényként is használhatók. Ezen kívül kínálunk átlátszó, szódabikarbónás üveg Petri-csészéket (alul és felül összeillesztve), amelyek újrafelhasználhatók és autoklávozhatók.
- Boroszilikát üveglombikok különböző típusait szállítjuk, amelyek széles választékban állnak rendelkezésre: Erlenmeyer-lombik, szűrőlombik (szűréshez használják Buchner-tölcsérekkel és Gooch-tégelyekkel), forralólombik (kerek aljú és lapos aljú), valamint térfogatmérő lombikok polietilén dugókkal.
- A csövek két változata kapható boroszilikát üvegből: kerek aljú tenyésztőcsövek (fekete fenolos kupakkal) és újrafelhasználható, perem nélküli, kerek aljú kémcsövek.
- A térfogatmérő pipetták újrafelhasználható, boroszilikát üveg pipetták, amelyeken a könnyebb használat érdekében a kapacitást jelző fehér jelzés található.
- Tiszta boroszilikát üveg membránszűrő készülék, amelyet 47 mm-es szűrőpapírral és nejlon membránnal szívesen használnak levegő, víz és szennyvíz elemzésekhez.
- Az új Aldrich® Essentials üvegeszközök portfóliója a mindennapi laboratóriumi eszközök széles választékát tartalmazza, amelyek a Sigma-Aldrich® márkától az ügyfelek által elvárt legmagasabb minőségi szabványok szerint készülnek. Főzőpoharaink, palackjaink, mérőlombikjaink, exszikkátoraink, edényeink, lombikjaink és csöveink kiváló minőségű boroszilikát üvegből készülnek a tartósság, pontosság és megbízhatóság érdekében. Térfogatmérő üvegeinket mind az ASTM, mind az ISO szabványok szerint gyártjuk, hogy kiszolgáljuk a globális piacokat.
- A PYREX® üveg kivételes szilárdsággal és stabilitással, ragyogó átlátszósággal és kiváló kémiai ellenállással készül, hogy még a legkeményebb laboratóriumi környezetben is ellenálljon, így több mint 100 éve a vegyészek és kutatók nélkülözhetetlen partnere.
- A DWK KIMBLE® 33 bővítésű boroszilikát üvegből és szódamészből készült alapvető üvegárukat és speciális termékeket kínál, beleértve a robusztus kialakítású és jobb átlátszóságú üveg közegpalackokat, nagy teherbírású térfogatmérős széles szájú lombikokat, mikro- és makroszintű üvegkészleteket, tiszta üveg centrifugacsöveket és eldobható boroszilikát üveg tenyésztőcsöveket.
- A DWK DURAN® 3.3 boroszilikát üveg kiemelkedik a rendkívül egyenletes, reprodukálható minőségével, nagyon magas kémiai ellenállásával, inert viselkedésével, átlátszóságával, magas felhasználási hőmérsékletével, minimális hőtágulásával és nagy hőállóságával. A DURAN® üvegáruk megfelelnek a gyógyszeriparban való felhasználásra alkalmas USP/EP/JP 1. típusú semleges üveg követelményeinek.
- A DWK WHEATON® a tudományos, ipari és csomagolási alkalmazásokhoz szánt prémium minőségű tartálymegoldások megkülönböztetett márkája, amelyet az üveg- és műanyagtartályok gyártása és testreszabása terén szerzett több évtizedes tapasztalat jellemez.
- Ace Glass vezető és innovatív a prémium kategóriás tudományos üvegáruk, laboratóriumi berendezések és üvegkészülékek gyártásában.
- BRAND® egyszerű, egyszerű és hatékony üvegárukat tervez a folyadékkezeléshez és az élettudományokhoz. A BLAUBRAND® térfogatmérő eszközök magas fokú technikai tökéletességet biztosítanak, olyan üvegből készülnek, amely szinte minden kémiai anyaggal szemben rendkívül ellenálló - ez a tartós pontosság elengedhetetlen feltétele. A BRAND® prémium minőségű "Made in Germany" üvegtermékek világszerte a laboratóriumok minőségi mércéjét állították fel.
- Synthware® Glass kiváló minőségű szerves szintézis üvegeszközöket kínál. Minden üvegárujuk 33-as tágulású boroszilikát üvegből készül, és megfelel az összes vonatkozó ASTM követelménynek.
Custom glassware and Repairs Service
Üvegközpontunk a kiválóság és az innováció központjaként szolgál az üvegeszközök tervezése és gyártása terén a vegyészek számára világszerte.
Hatalmas kémiai hátterünk és a vegyészek és üvegfúvók közötti folyamatos együttműködésünk egyedülálló betekintést nyújt az üvegáruk tervezésébe. Buchi rotációs elpárologtatókat, 3 nyakú kerekfenekű lombikokat, gázkúpos lombikokat és Corning üvegárukat szállítunk. Ezenkívül egyedi edényeket (10 ml és 100 l közötti kapacitással), desztillációs készülékeket, többköpenyes kondenzátorokat, elosztókat, ezüstköpenyes oszlopokat és speciális adaptereket készítünk, amelyek a legjobban megfelelnek az Ön igényeinek.
Megtakaríthat pénzt és időt, ha igénybe veszi javítási szolgáltatásunkat:
E-mailben küldje el speciális igényeit és terveit közvetlenül üvegközpontunknak a aldglass@milliporesigma.com címre, vagy hívjon minket (USA) a 414-438-3850 Extn 2039-es telefonszámon (vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítési irodával) egyedi konzultációért.
A szokásos átfutási időnk 3-7 munkanap a megrendelés beérkezésétől számítva.
- A több mint 90 éves összesített tapasztalattal rendelkező mester és vezető szintű üvegfúvó kézműveseink az alkalmazás és a tervezés területén dolgozó vegyészszakértőkkel együttműködve támogatják az Ön üvegáru igényeit.
- Laboratóriumi üvegeszközeit az eredeti konfigurációra javítjuk, ami segít a hulladék minimalizálásában és a költségek csökkentésében.
- Minden olyan egyedi üvegeszközt elkészítünk, amelyre egy vegyésznek szüksége lehet a szintézishez és a kutatáshoz, a mikromérettől a kísérleti üzemi képességig.
Related Product Resources
| Glassware Tool Box:Technical Bulletin: Útmutató a peremes üvegáruk kiválasztásához és használatáhozÜvegárukkal kapcsolatos cikkek:Fonalas üvegcsiszolásos ízület bemutató |