Merck
KezdőlapProductsFehérje biológiaFehérjeelektroforézis és Western BlottingFehérje gélelektroforézis és transzfer berendezések
Fehérje gélelektroforézis és transzfer berendezések
Mi a fehérje gélelektroforézis? A fehérje gélelektroforézis egy olyan módszer, amely gyakran különböző rendszereket és átviteli berendezéseket használ a fehérjék változatos keverékének molekulatömeg szerinti szétválasztására. Az ezt követő fehérjeelemzések közé tartozik a fehérjetisztítás, a proteomika és a Western Blotting alkalmazások. A poliakrilamid gélelektroforézishez (PAGE), SDS-PAGE, 2D-PAGE és nedves fehérjetranszfer rendszerekhez különféle elektroforézis cellák és transzferrendszerek állnak rendelkezésre az Ön igényeihez.
Tekintse meg gyors gélöntés, elektroforézis és transzferberendezések termékmegoldásainkat:
mPAGE® Lux Casting System for SDS-PAGE
Adja hozzá az mPAGE® Lux Casting System-et a laboratóriumához, és kevesebb mint 3 perc alatt kész gélekkel rendelkezhet. Vegyen egy nagy levegőt, és szokjon hozzá a gyors gélöntési folyamathoz, kevesebb hulladékkal és a hiba miatti aggodalom nélkül. Ez friss.
A mPAGE® Lux Casting System gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb módszerrel váltja fel az SDS-PAGE gélöntési folyamatát, amely reprodukálhatóbb eredményeket biztosít.
  • A mPAGE® Lux Casting System segítségével 90 másodperc alatt kikeményíthet egy minigélt, szemben a hagyományos módszerekkel, amelyek több mint 90 percet vesznek igénybe.
  • A Bis-Tris gélkémia rövidebb futási időt tesz lehetővé a hagyományos módszerekhez képest.
  • A mPAGE® görgő megakadályozza a szivárgást.
  • Kiválóbb sávminőség a Tris-Glicin gélekhez képest.
  • Minden puffer és festék használható, mivel az mPAGE® TurboMix casting kit és az mPAGE® precast gélekkel ugyanaz a kémia használatos.
  • Kisebb mennyiségű mérgező vegyszer használata. Nincs szükség APS-re vagy TEMED-re.
Auto2D® 2D-PAGE és 2D-DIGE eszköz
1. ábra.Auto2D® 2D-PAGE és 2D-DIGE eszköz.
Auto2D® Eelektroforézis Dkészülék
A kétdimenziós gélelektroforézist általában nehezen kivitelezhetőnek és időigényesnek tekintették, amely a felhasználók magas szintű képzését igényli, miközben alacsony reprodukálhatóságot és nagyfokú operátorok közötti variabilitást biztosít.
Az Auto2D® kétdimenziós elektroforézis készülék teljesen automatizálható, felhasználóbarát megoldást kínál a nagymértékben reprodukálható, gyors eredmények és elemzések érdekében.
  • Teljesen automatizált a fárasztó kezelési lépések kiküszöbölése érdekében
  • Gyors eredmények 1-2 óra alatt
  • Magas reprodukálhatóság 
  • Könnyen kezelhető, nem igényel speciális képzést
  • Kisebb a kezelők közötti variabilitás
  • Gyors munkafolyamat bevezetése a laboratóriumi állásidő csökkentése érdekében
mPAGE® GEL CASTER ÉS MINI GEL SYSTEM
Fedezze fel új mPAGE® komplett megoldásunkat a mini gélek öntéséhez. Az mPAGE® Gel Caster és a Mini Gel System szivárgásmentes megoldást kínál akár 2 mini fehérje gél kézi öntéséhez, nagy felbontású fehérje szeparációhoz előre öntött vagy kézzel öntött géleken, valamint elektroforetikus transzferhez blotting membránokra. A kiemelkedő felbontás és a futási idő csökkentése érdekében használja a TurboMix® Bis-Tris akrilamid gélöntő és az mPAGE® Bis-Tris előregyártott gél megoldásokat a kompatibilis mPAGE® pufferrendszerekkel együtt.
mPAGE® GEL CASTER JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
  • Egyszerűsíti a kézi öntőgélek használatát és kiküszöböli a szivárgást az öntési folyamat során
  • Egyszerre akár 2 mini gél (8 x 10 cm) kézi öntése
  • Maximális rugalmasság a gél gipszöntővel, amely önálló készülékként vagy készülékkészletként kapható a lemezekkel és fésűkkel együtt
  • Mini rövid lemezek és távtartó lemezek: 0,75 mm, 1,0 mm vagy 1,5 mm vastagságú
  • Fésűk: 10 és 15 mélyedések
mPAGE® MINI GEL RENDSZER JELLEMZŐI ÉS ELŐNYEI
  • megakadályozza a helytelen összeszerelést és a szivárgást./li>
  • Kompatibilis az mPAGE® Gel Caster és az mPAGE® gélöntővel öntött gélekkel./sup> Precast gélekkel
  • 2 formátumban kapható akár 2 vagy 4 mini gél (8 x 10 cm)
  • 2 géltartó kazetta befogadására a fehérjék Immobilon® PVDF vagy NC blotting membránra történő átviteléhez