Merck
Koenzimek
Ez a vibráló kép egy fehérjemolekula összetett harmadlagos szerkezetét mutatja be, amelyet a helikálisok, lapok és oldalláncok megkülönböztetésére szolgáló színspektrum emel ki.
A legtöbb biokémiai reakciót a szervezetben enzimek szabályozzák. A koenzimek olyan szerves vegyületek, amelyek megkönnyítik az enzimek működését, és ideiglenesen vagy tartósan kötődhetnek egy enzimhez. A koenzimek képesek reakciókat katalizálni, de nem olyan hatékonyan, mint egy enzimmel együtt.   
A koenzimeket, amelyek szorosan vagy kovalensen kötődnek az enzimhez, gyakran nevezik prosztetikus csoportoknak. Az enzimekhez lazábban kapcsolódó koenzimeket társszubsztrátoknak nevezhetjük. Különböző funkciókat tölthetnek be, többek között:
  • Az intracelluláris energiakapcsolási reakciókban működnek közre.
  • Hidrogénatomok, elektronok vagy kémiai csoportok hordozójaként működnek (pl. a NADH elektronhordozóként működik).
  • Elősítik a reakciókat az enzimszubsztrátokkal való társulással az enzimek aktív helyein.
A koenzimek származhatnak vitaminokból, például B-vitaminokból és C-vitaminból. Például a koenzim A (CoA), egy acilcsoport-hordozó, amely kulcsfontosságú az anyagcserében, a pantoténsavból származik. Maga a C-vitamin a hidroxilázok kofaktora. A C-vitamin kivételével a vitaminokat módosítani kell ahhoz, hogy koenzimként szolgáljanak. Az anyagcsere koenzimek, mint például az adenozin-trifoszfát (ATP), nukleotidokból készülnek.
Kiváló minőségű koenzimeink megfelelnek a táplálkozás- és élelmiszertudományi alkalmazások, az anyagcsere-kutatás, a mikrobiom-kutatás és a betegségkutatás szigorú követelményeinek. Speciálisabb igények esetén a személyre szabott termékek és csomagolások kényelmével támogatjuk Önt.
Segítségre van szüksége egy fehérje vagy enzim megtalálásához?
Használja protein & enzyme explorer -t, hogy megtalálja a kutatásához megfelelő reagenseket.