Sejtkultúra-kiegészítők és reagensek
A megfelelő sejtnövekedés biztosítása számos tenyésztési körülménytől függ, beleértve a sejtvonalának megfelelő táptalaj-készítményt. A sejtnövekedés támogatása érdekében az alap- vagy komplex táptalajok finomíthatók és dúsíthatók olyan kiegészítőkkel, mint aminosavak, vitaminok, lipidek, antibiotikumok és szérum. Sejttenyésztési kiegészítőinket és reagensjeinket kiváló ügyfélszolgálatunk és a minőség iránti elkötelezettségünk támogatja.
Védje az értékes sejtvonal-készleteket olyan reagensek kiválasztásával, amelyeket úgy terveztek, hogy megvédjék a sejteket az ultraalacsony hőmérsékletű tárolás során. DMSO-választékunk alkalmazás-tesztelt, és a felhasználásra kész sejtfagyasztó médiumok DMSO-mentes és változó DMSO-koncentrációban is elérhetők.
Növényi szövettenyésztési reagensek, beleértve a zselésítő anyagokat, növényi növekedésszabályozókat, auxinokat, citokinineket és egyéb kiegészítőket a növényi sejtek és szövetek növekedésének és fejlődésének támogatására a tenyészetben.
Az olyan enzimek, mint a tripszin és a kollagenáz, elengedhetetlenek a megtapadt sejtek és szilárd szövetek leválasztásához szubkultúrához és kísérletekhez. A rekombináns tripszin, az EDTA-t tartalmazó oldatok és a nem enzimatikus oldatok stabilabb, kíméletesebb lehetőségeket kínálnak a szélesebb körű tenyésztési alkalmazásokhoz.
Az albumin in vitro számos fontos kismolekula és fehérje megkötésére, szekvenálására és stabilizálására szolgál. Szarvasmarha- és humán szérumalbuminokat és transzportfehérje-reagenseket kínálunk különféle alkalmazásokhoz, beleértve a sejtkultúrát, a fehérjekvantitációt és az antitestekkel kapcsolatos vizsgálatokat.
A kiválasztott hormonok növekedésserkentő hatással vannak a sejtekre. Az alapvető sejtkultúra-minőségű hormon-kiegészítők közé tartozik a dexametazon, eritropoetin, β-ösztradiol, glükagon, hidrokortizon, inzulin, progeszteron, prosztaglandin E1 & E2.
A sejtkultúra-kiegészítők lehetővé teszik a meghatározott jellemzőkkel rendelkező közegek testre szabását a specifikus alkalmazások és a szérummentes kultúra igényeinek támogatása érdekében. A tenyésztési minőségű kiegészítőink közé tartoznak az ITS-formulák, aminosavak, vitaminok, antibiotikumok és a hibridóma- és rovarsejtkultúrához minősített reagensek.
Az eredetileg tanúsított, ellenőrzött minőségű sejttenyésztési szérumok közé tartoznak az FBS, más szarvasmarha szérumok, humán szérumok és különböző állatfajokból származó szérumok, amelyeket szigorúan átvilágítottak szennyeződések szempontjából, és a teljesítményt kultúrában tesztelték.
.A humán szérumot emberi sejtek tenyésztésére használják, és plazmából származó AB humán szérum, alvadt teljes vérből származó AB humán szérum, hő inaktivált készítmények és komplementmentesített készítmények formájában kapható.
A humán szérumot emberi sejtek tenyésztésére használják.Az FBS, azaz a magzati szarvasmarha szérum (más néven FCS) az emlőssejtek tenyésztésének egyik legfontosabb kiegészítője. Az FBS minőségét a dokumentációs követelmények és az alkalmazás sajátosságai alapján válassza ki.
Bár az FBS a leggyakrabban használt szérumfajta a sejtkultúrákban, a felnőtt és újszülött szarvasmarha szérum, valamint más fajokból származó szérumok alternatívaként szolgálnak a sejtkultúrák kiegészítésére.
Az FBS a legelterjedtebb szérumfajta a sejtkultúrákban.Az extracelluláris mátrixot (ECM) utánzó kötődési faktorok fontos jeleket adnak a tenyésztett sejteknek, amelyek serkentik az élettani növekedést és viselkedést. A sejtkultúra körülményeinek javítására biológiai és szintetikus polimerek széles skálája választható.
Kutatási igényeinek kielégítésére nagy tisztaságú aminosavakat és a metabolizmus útvonalai és a fehérjeszerkezet szempontjából fontos származékokat kínálunk.
A sejttenyészetek kórokozókkal vagy más sejtvonalakkal való szennyeződésének megelőzésére, genetikai markerek szelekciójához és sejtbiológiai kutatásokhoz átfogó antibiotikum-portfóliót kínálunk.
Megfelelő antibiotikum-portfóliót kínálunk.Nagy tisztaságú szénhidrátjaink széles skáláját széles körben használják a sejttenyésztési közegek kiegészítéseként, valamint a glikánok és glikokonjugátok szintézisének építőköveiként.
Megfelelően tiszta szénhidrátok széles skáláját használjuk.A vitaminok széles skáláját kínáljuk az élő szervezetekben a sejtműködés, a sejtnövekedés és a sejtregeneráció kutatásához, valamint a táplálkozásban, az egészségben és a betegségekben betöltött szerepükhöz.
A citokinek és a növekedési faktorok kritikus sejtkultúra-közegkomponensek, különösen akkor, ha szérum- és állatmentes körülményekre vagy meghatározott közegre van szükség. Több száz tisztított, rekombináns növekedési faktort és citokint kínálunk proliferációs, differenciálódási, angiogenezis vizsgálatokhoz és sok máshoz.