Merck
Lipid standardok
A képen látszólag egy viszkózus, aranyszínű folyadék - valószínűleg olaj - látható, amelyet egy kanálba öntenek. Az elmosódott zöld háttér természetes környezetet sugall, ami a főzés, az élelmiszer-összetevők, az étrend-kiegészítők vagy a természetes termékek témáihoz kapcsolódhat.
Lipidek és zsírsavak standardjaink a vegyületek széles választékából állnak, a ciklopropán és szabad zsírsavaktól, étolajoktól, szteroloktól, zsírsav-metilészterektől (FAME), gliceridektől és glicerinektől a zsírsav-bomlástermékekig, triptamidokig és amidokig. Olyan analitikai standardokat kínálunk, amelyek alkalmasak az élelmiszer-mátrix vizsgálatára, mikrobiológiai vizsgálatokra, funkcionális élelmiszerek vagy nutrautikai készítmények elemzésére, klinikai és diagnosztikai vizsgálatokra, valamint prognosztikai és diagnosztikai biomarkerek felfedezésére. 
Bővebben a következőkről:
Free Fatty Acids
A szabad zsírsav portfóliónk a telített és telítetlen zsírsavak hitelesített referenciaanyagait (CRM) és analitikai standardjait tartalmazza. Emellett tartalmaz egyedileg csomagolt, tiszta standardokból álló készleteket is.
Zsírsav-metilészterek (FAME-k)
A zsírsav-metilészterek a zsírok metanollal történő átészterezésével vagy a szabad zsírsavak metilálásával keletkeznek. A zsírsavakat a FAME-származékokká történő metilezés után gyakran GC-vel elemzik. A FAME a biodízel fő összetevője is. A FAME-ek CRM-ek és analitikai standardok átfogó portfólióját kínáljuk, beleértve egy 37 komponensű FAME CRM-keveréket. Ez a többkomponensű standardkeverék a C4-től C24-ig terjedő zsírsavak metilésztereit tartalmazza, lefedve a legfontosabb egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavakat.
Sterolok
A szterolok vagy szteroidalkoholok olyan lipidek, amelyek bőségesen előfordulnak növényekben, állatokban és gombákban. A szterolok, mint például a koleszterin, alapvető szerepet játszanak a szervezetek sejtmembránjaiban, illetve vitamin- és hormonprekurzorokként. Portfóliónkban megtalálhatók a tiszta analitikai standardok, valamint a hitelesített referenciaanyag-oldatok, beleértve az izotópjelzett CRM-eket is. 
Élelmiszerolajok és esszenciális olajok
Az étolajokhoz, például napraforgó- vagy olívaolajhoz kínálunk analitikai szabványos termékeket a lipid-összetevők GC-ujjlenyomatával. 