Diagnosztikai immunhisztokémiai eljárások
A diagnosztikai immunhisztokémia (IHC) különböző technikák gyűjteménye, amelyeket a szöveti rendellenességek azonosítására, a prognózis megállapítására és a terápiás lehetőségek jelzésére dolgoztak ki. A diagnosztikai IHC alapelve egy antigén-antitest kötődési reakció, ahol egy enzimmel vagy fluoreszcens festékkel jelölt antitestet használnak egy specifikus antigén lokalizációjának és eloszlásának vizualizálására szövetekben vagy szöveti metszetekben. Bár a szövettani festés több mint egy évszázada a fő analitikai eszköz, a diagnosztikai immunhisztokémia (IHC) és a molekuláris elemzések számos fejlesztése forradalmasította a modern klinikai patológia területét.
Kiemelt kategóriák
A mikroszkópiás reagensek, eszközök és üvegeszközök teljes választékát kínáljuk a kutatási és klinikai laboratóriumi elemzésekhez a Corning®, BRAND®, PELCO® és más megbízható speciális márkákból.
Diagnosztikai IHC és klinikai patológia
Az IHC az általános patológiai laboratóriumokban a rutinszolgáltatás részeként elérhető, és kényelmes analitikai és diagnosztikai eszközt biztosít. Bár a klinikai diagnosztika nagy része még mindig nagyrészt a standard szövetfestésen, például a hematoxilin és eozin (H&E) festésen alapul, az IHC számos módon segíti a patológusokat a problémás esetek felismerésében. A diagnosztikai immunfestést rendszeresen használják a korai finom morfológiai vagy fejlődési sejtes változások, például a proliferáció vagy az apoptózis azonosítására. A klinikai antitestek specifikus markerfehérjékhez kötődve azonosíthatják az egyes sejtvonalakat. Ez az antitestspecificitás hamis pozitív/hamis negatív eredményeket is eredményezhet, mivel az immunfestés érzékeny a szövetkezelésre, a tartósításra és a reagens minőségére. A klinikai patológiai laboratóriumok a vizsgálati hibákat minimalizálják azáltal, hogy meghatározott protokollok és képzési programok szerint dolgoznak, miközben klinikailag validált diagnosztikai antitesteket, festékeket és reagenseket használnak. Különösen a kulcsfontosságú sejtmarkerek ellen kifejlesztett, rendkívül specifikus monoklonális antitestek kifejlesztése vezetett a diagnosztikai IHC panelek használatához a betegségállapotok kutatásában és klinikai azonosításában, valamint a sebészeti patológia irányításához.
Diagnosztikai IHC és rákos megbetegedések
A legtöbb rákos megbetegedés a szövettani festés és a diagnosztikai immunhisztokémia kombinációjával azonosítható a biopsziaszövetben található specifikus antigének lokalizálásával. A pontos tumortípus meghatározása formalinban rögzített szövetek standard H&E festésével kihívást jelenthet, különösen metasztatikus és/vagy rosszul differenciált tumorok esetében. Az IHC viszonylag gyors és egyszerű módszert biztosít a daganatos szövet eredetének jobb meghatározására és egy adott daganat viselkedésének vagy progressziójának vizsgálatára. Az ismeretlen primer rák (CUP) olyan állapot, amelyben a rák áttétje megfigyelhető, de az elsődleges hely ismeretlen. Becslések szerint az összes rákos megbetegedés 3-5%-a esik a CUP alá. A kritikus CUP és más atipikus esetek esetében, ahol a morfológiai és klinikai adatok között ellentmondás van, az IHC fontosnak bizonyul a diagnosztikai alternatívák körének szűkítésében. Egyes esetekben jelentős betekintést nyújt a daganat fenotípusára és a primer tumor helyére vonatkozó előzetes diagnózisba. Az IHC-ben az immunfestés kényelmes diagnosztikai eszköznek bizonyul számos ráktípus kimutatására, többek között adenokarcinómák (vastagbél, emlő, prosztata) és bőr. Gyakran használják a vastagbélrák (HNPCC/Lynch-szindróma) diagnosztikájában, hogy kiegészítse a klasszikus kimutatási módszereket, mint például mikroszatellita-instabilitás (MSI), amelyet egyfajta ismétlődő DNS-típus számos elváltozása jellemez. A bőrrák patológiájában az intraepidermális melanociták azonosítása a standard H&E festésű metszeteken megbízhatatlan, különösen a napkárosodott bőrön. Még a közeli vizsgálat sem segíthet a pigmentált keratinociták és a melanociták egyértelmű megkülönböztetésében, illetve a melanocita-sűrűség egyértelmű körülhatárolásában. Ezért sok patológus az IHC-t ajánlja a melanoma in situ és a mimikumok megkülönböztetésére.
Diagnosztikai IHC és fertőző kórokozók
A diagnosztikai immunhisztokémia jelenleg a betegektől vett szövetmintákban a fertőzések gyors morfológiai differenciálását teszi lehetővé, megkönnyítve a gyors diagnosztikai döntéseket a betegellátásban. A fluoreszcein-izotiocianát (FITC) jelölésű antitesteket a pneumococcus antigének kimutatására használták a fertőzött szövetekben. A fertőző betegségek kimutatásában az IHC nagyon hasznosnak bizonyult a mikroorganizmusok azonosításában, amelyek:
- nehezen mutathatók ki rutin vagy speciális festékekkel
- rosszul festődnek
- kis számban vannak jelen
- nem tenyészthetők
Egyes diagnosztikai IHC módszereket alkalmaznak Hepatitis B, Hepatitis C, Cytomegalovírus fertőzések esetén a szövetekben lévő fertőző ágensek igazolására a mikrobiális DNS vagy RNS ellen termelt specifikus antitestek segítségével. Ezenkívül az IHC-t számos bőrfertőzés kimutatására használják olyan specifikus vírusos és bakteriális fertőzések azonosítására, amelyeket csak rutin mikroszkópos festésekkel nehéz biztonsággal kimutatni. Az immunfluoreszcens vizsgálatot (IFA) széles körben használják a kórokozók (vírusos, bakteriális vagy protozoonális) kimutatására rögzítetlen szövetekben mind a humán-, mind az állatgyógyászatban.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- Colorectal cancer is a common occurrence among inhabitants of most Western countries, second only to carcinoma of the lung.
- Immunohistochemistry (IHC) is used to characterize intracellular proteins or various cell surfaces in all tissues. Individual markers or more often panels of various marker proteins can be used to characterize various tumor subtypes, confirm tissue of origin, distinguish metastatic from primary tumor and provide additional information which may be important for prognosis, predicting response to therapy or evaluating residual tumour post-treatment.
- Explore how high-quality water is essential for accurate clinical chemistry assays and complying with norms and guidelines (e.g. CLSI).
- Immunohistochemistry (IHC) represents an indispensable tool in cancer diagnostics.
- Mindent látni (5)
Kapcsolódó protokollok
- Tippek és hibaelhárítás FFPE és fagyasztott szövetek immunhisztokémiai (IHC) protokolljaihoz, mind a kromogén detektálás fénymezős elemzését, mind a fluoreszcens mikroszkópiát használva.
- Hogyan festhetünk organoidokat? Az organoid kultúrák immunfluoreszcens (IF) és immuncitokémiai (ICC) festésének teljes, lépésről-lépésre történő protokollja antitestek felhasználásával.
- A sejtek szilárd szubsztrátumokhoz való tapadása poli-lizin segítségével, amely fokozza a sejtmembrán negatív töltésű ionjai és a tenyésztési felület közötti elektrosztatikus kölcsönhatást.
- 3-D Culture Matrix™ Mouse Laminin I may be used as a gel or as a media additive to study cellular growth and differentiation in three dimensions in vitro.
- 3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.
- Mindent látni (28)
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön [email protected]