Atomspektroszkópia áttekintése
Az atomspektroszkópia a minta elektromágneses sugárzását vagy tömegspektrumát használja az elemi összetétel meghatározására. Az atomok által elnyelt vagy kibocsátott energia hullámhossza az egyes elemekre jellemző, és felhasználható az elemek azonosítására és mennyiségi meghatározására.
Az atomspektroszkópián alapuló analitikai technikákat széles körben alkalmazzák a környezetkémia, a geológia és talajtan, a bányászat és kohászat, az élelmiszertudományok és az orvostudomány területén.
Kiemelt kategóriák
Növelje a szervetlen nyomelemzést hitelesített AAS- és ICP-szabványainkkal. NIST-követhető megoldások is rendelkezésre állnak.
Böngésszen az ICHQ3D irányelvek szerinti szervetlen elemi szennyeződéskeverékek referenciaanyag-választékunkban a gyógyszeripari analízisben használt ICP vagy AAS alapú vizsgálatokhoz.
Széles savtartományt fed le: Supelco® az analízishez, Sigma-Aldrich® a laboratóriumok számára, SAFC® a biofarmácia számára. Testre szabott megoldások a különböző igényekhez.
A Milli-Q® rendszerek innovatív víztisztítási technológiákat kínálnak, amelyeket a laboratóriumi kutatási igények, fenntarthatósági célok és más fontos követelmények támogatására terveztek.
Atomabszorpciós spektroszkópia (AAS)
Az atomabszorpciós spektroszkópia (AAS) az elem által elnyelt UV/látható fényenergia mennyiségének mérésével működik. Az elnyelt fény hullámhossza megfelel annak az energiának, amely ahhoz szükséges, hogy elektronjai az alapállapotból egy magasabb energiaszintre kerüljenek. Az e gerjesztési folyamat során elnyelt energia mennyisége arányos a mintában lévő elem koncentrációjával.
Láng atomabszorpciós spektroszkópia (FAA)
A láng atomabszorpciós spektroszkópia (FAA) egy folyékony minta lánggal történő elpárologtatását és termikus atomizálását jelenti. Ennél a technikánál a mintaoldatot beszívják és finom aeroszolként egy kamrába permetezik, hogy az üzemanyaggal és oxidáló gázokkal egyesüljön. Az így kapott keveréket ezután az égőfejbe vezetik, ahol az égés és a minta porlasztása megtörténik.
A grafitkemencés atomabszorpciós spektroszkópia (GFAA)
A grafitkemencés atomabszorpciós spektroszkópia (GFAA) a legfejlettebb és legérzékenyebb technika az atomabszorpció értékelésére. A grafitkemencében történő porlasztással az atomok a lángporlasztáshoz képest valamivel hosszabb ideig maradnak az optikai útban, ami alacsonyabb kimutatási határértékeket és a milliárdrészes (ppb) tartományban lévő érzékenységet eredményez.
Induktívan kapcsolt plazma optikai emissziós spektroszkópia (ICP-OES)
Az induktívan kapcsolt plazma optikai emissziós spektroszkópia (ICP-OES) egy elem gerjesztett elektronjai által kibocsátott fényt méri, miközben visszatérnek a stabil alapállapotba. A mintát argonplazmába vezetik, és a magas hőmérséklet az atom elektronjait magasabb energiaszintre gerjesztik. Az elemet az elektronjainak alapállapotba való visszatérésekor kibocsátott fény jellegzetes hullámhossza alapján azonosítják. A kibocsátott fény intenzitása az elem mintában lévő koncentrációjával függ össze.
Induktívan kapcsolt plazma-tömegspektrometria (ICP-MS)
Az induktív csatolású plazma tömegspektrometria (ICP-MS) a tömegspektrometria, amelyet különböző fémek és nemfémek nagy érzékenységű mennyiségi meghatározására használnak 1 billiomodrész (ppt) alatti koncentrációtartományban. Az ICP-MS az elemeket a tömeg-töltés arányuk (m/z) szerinti mágneses térben történő szétválasztásukkal elemzi.
Röntgenfluoreszcencia (XRF) spektrometria
A röntgenfluoreszcencia (XRF) spektrometria a mintában lévő gerjesztett atomok által kibocsátott röntgensugarak hullámhosszának és intenzitásának mérésével mutatja ki az elemek összetételét. Ennél a módszernél rövid hullámhosszú röntgensugárnyaláb éri a mintát, és az atom legbelső héjelektronjait elmozdítja, üres helyet vagy "lyukat" képezve. Ennek hatására az atom átrendezi elektronelrendezését, és egy magasabb energiájú héjból származó elektron ugrik az újonnan keletkezett üres hely elfoglalására, és e folyamat során jellegzetes röntgenfényt bocsát ki. Az atomok által a fluoreszcencia során kibocsátott röntgensugárzást detektálják, és felhasználják a minta azonosítására és mennyiségi meghatározására.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- Elemental impurities in pharmaceutical drugs present a risk to human health and are regulated. Milli-Q® ultrapure water purification systems comply with the requirements for trace element analyses.
- Elemental impurities in pharmaceutical products must be monitored and controlled at all stages of development and production. Ultrapure water produced by a Milli-Q® water system is recommended for ICP-MS and ICP-OES trace element analyses.
- A gyógyszerekben lévő elemi szennyeződések ellenőrzése analitikai módszerekkel és anyagokkal a betegek biztonsága érdekében.
- See the data showing how Milli-Q® ultrapure water meets the stringent purity requirements for reliable trace element analyses of environmental samples.
- Technical article on Selecting the Right Water Purification System
- Mindent látni (9)
Kapcsolódó protokollok
- View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
- Mindent látni (1)
További cikkek és protokollok keresése
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com