Merck
KezdőlapProductsGyógyszeripari és biofarmáciai gyártásSteril szűrés és bioterhelés-ellenőrzés
Steril szűrés és bioterhelés-ellenőrzés
A gyógyszeripari és biofarmáciai folyamatok bioterhelés-ellenőrzése kritikus fontosságú a betegek számára szánt gyógyszerek mikrobiológiai biztonságának biztosítása szempontjából. A biológiai terheltség csökkentése és a sterilizáló szűrők minden biológiai terheltség-ellenőrzési stratégia szerves részét képezik. Széles membránszűrő portfóliónk minden gyógyszeripari és biofarmáciai áramlat hatékony feldolgozásához kínál lehetőségeket; a sejttenyésztési közegtől a technológiai köztes termékeken át a végső steril szűrésig. Membránszűrőink a legmagasabb szintű sterilitásbiztosítást nyújtják, különböző formátumokban állnak rendelkezésre, és átfogó dokumentációs csomagokkal támogatjuk őket, hogy megfeleljenek az Ön megfelelőségi igényeinek. 
Integritás tesztelők
Integritás tesztelők
A gyors, megbízható és megismételhető roncsolásmentes szűrőintegritás-vizsgálathoz az Integritest® 5 automatizált tesztkészülék lehetővé teszi a buborékpont- és diffúziós vizsgálatot inline vagy offline, és az Exact-Air™ II vízbázisú tesztegységgel párosítva hidrofób szűrők vizsgálatára is alkalmas.
Szűrőházak
Szűrőházak
A biogyógyszerészeti folyamatok és szűrési igények kielégítésére előre konfigurált, egykörös rozsdamentes acél szűrőházak 4000™ sorozatú termékcsaládjaink T-Line és In-Line kialakításúak, valamint a csőméretek széles választékát kínálják.
Megfelelően konfigurálva a biogyógyszerészeti folyamatok és szűrési igények kielégítésére.
Steril szűrők
Steril szűrők
A steril szűrés eldobható szűrőkkel gyakori művelet a biológiai feldolgozásban, és minden bioterhelés-ellenőrzési stratégia része. A steril szűrés biztosítja a gyógyszer mikrobiológiai biztonságát a betegek számára. Ismerje meg, hogyan válassza ki a legjobb sterilizáló szűrőt a folyamatlépéshez.
Előszűrők és a biológiai terheltség ellenőrzése
Előszűrők és a biológiai terheltség ellenőrzése
A szűrők a részecskék eltávolítására és az egység későbbi műveleteinek védelmére szolgálnak. Használhatók az oszlop védelmére, vagy a sterilizáló szűrő előtt a kapacitás növelése érdekében. Ismerje meg, hogyan javíthatják költséghatékony előszűrőink a folyamat gazdaságosságát.
Gáz- és szellőzőszűrők a biológiai feldolgozáshoz
Gáz- és szellőzőszűrők a biológiai feldolgozáshoz
A biogyártás során használt gázszellőzők és szellőzőszűrők segítenek fenntartani a közel környezeti nyomást a terméktartályokban, bioreaktorokban, zárt rendszerekben és/vagy a kapcsolódó közművekben. Találja meg a megfelelő steril szellőzőszűrőt az Ön technológiai alkalmazási igényeihez.
Végső steril szűrés és töltés
Végső steril szűrés és töltés
Az elősterilizált, egyszer használatos töltőrendszerek gyorsaságot és rugalmasságot biztosítanak a kritikus végső szűrési és töltési műveletekhez. Ismerje meg, hogy az aszeptikus szűrés terén elért eredmények hogyan egyszerűsítik a PUPSIT-et, és hogyan teszik lehetővé az optimalizált steril töltési befejező műveleteket.
Különféle laboratóriumi szűrőberendezések, köztük többféle méretű szűrőoszlopok és lombikok, amelyeket a tudományos kutatásban pufferszűrésre használnak.
Puffer szűrés
A biogyártásban a pufferszűrésre többféle lehetőség van. A szűrő kiválasztása a folyamat biológiai biztonsági igényein, a pufferátviteli teljesítményen és a gazdaságosságon alapul. A biogyártásban a pufferek feldolgozásához használt szűrők a biológiai szennyeződések ellenőrzését, a sterilizálási fokozatot vagy a vírusvisszatartási teljesítményt biztosítják.
Kék vízszűrő tartály és vezérlőegység, körülötte vízmolekulák és szűrőközeg részecskék stilizált ábrázolásai, amelyek a szűrési folyamatot szimbolizálják.
Média szűrés
A sejttenyésztési közeg szűrése megakadályozza a bioreaktor szennyeződését. A sterilizáló szűrő, a mikoplazma szűrő vagy a vírus szűrő kiválasztása a folyamat kockázatától függ. Ismerje meg, hogyan válassza ki a legjobb szűrőt a sejttenyésztési közeg szűréséhez.
Két technikus steril környezetben kezeli a Mobius 2D és 3D egyszer használatos szerelőrendszert. Teljes tisztatéri védőruhát viselnek, kapucnikkal és maszkokkal, biztosítva a szennyeződésmentes folyamatot.
Egyszer használatos szerelvények
Aobius® 2D és 3D egyszer használatos szerelvények és rendszerek a steril folyadékkezeléshez rugalmas gyártási lehetőségeket kínálnak a biofarmáciai vállalatok számára, a médiumok és pufferek előkészítésétől a végső töltési alkalmazásokig.
A NovaSeptum® GO steril mintavevő rendszerek csatlakozó kínálatának és biztonsági címkéjének családja, beleértve a TC csatlakozót, Ingold® csatlakozót, In-Line Butt End TC csatlakozót, In-Line TC csatlakozót.
Steril mintavétel
A zárt steril mintavételi módszert a szabályozó hatóságok egyre inkább előnyben részesítik a hagyományos mintavételi módszerekkel, például az üvegpalackokkal vagy a gőzzel a helyben (SIP) működő rozsdamentes acélszelepekkel szemben. A NovaSeptum® GO steril mintavevő rendszert úgy tervezték, hogy az aszeptikus vagy steril biogyártási folyamat bármely pontján történő mintavételezéshez szükséges rugalmasságot és biztonságot nyújtsa.
A Mobius® egyszer használatos keverő megoldások hármasa, amelyek mindegyike elegáns rozsdamentes acélból készült, az ikonikus kék és rózsaszín Möbius-csík logóval. A keverők különböző méretűek és kerekes keretekre vannak szerelve, bemutatva mobilitásukat és könnyű integrálhatóságukat a különböző gyógyszeripari gyártási folyamatokba.
Egyszer használatos keverők
A Mobius® egyszer használatos keverőmegoldásaink teljes választéka megfelel a gyógyszeripari összetevők keveréséhez a köztes terméktől a végső gyógyszeripari termékekig, valamint a technológiai oldatok, például pufferek és közegek előállításához szükséges igényeknek