Merck
Szűrés
Szűrés
Függetlenül attól, hogy fehérjéket és más biomolekulákat kell elválasztania és koncentrálnia, vagy levegőből vagy folyadékmintákból kell összegyűjtenie és eltávolítania a szennyeződéseket a további elemzés előtt, fecskendőszűrők, membránok, szűrőtartók, valamint érintőleges áramlású és centrifugális szűrőberendezések széles választéka biztosítja, hogy az Ön alkalmazásához a megfelelő megoldást kínáljuk. Időben bevált szűrőtermékeink a HPLC, a tömegspektrometria, a fehérjeelőkészítés, a tesztlaboratóriumi és a gyógyszeripari QC munkafolyamatokban bizonyítottak. Termékeink a skálázható fogyóeszközök és berendezések teljes skáláját felölelik a kutatási, folyamatfejlesztési, környezetvédelmi és kereskedelmi gyártási alkalmazásokhoz.
Millipore® üveg szűrőtartók
Laboratóriumi szűrőtartók
A szűrőházakat a vágott tárcsás membránszűrőkkel együtt használják, amelyek szerkezeti tartást biztosítanak és tömítést hoznak létre a membrán körül a szűrlet szennyeződésének megakadályozása érdekében. Az újrafelhasználható fecskendőszűrő tartók alkalmasak kis mennyiségű folyadék szűrésére vagy tisztítására, ahol cserélhető vagy eltávolítható szűrőre van szükség. A vákuum- és nyomásszűréshez használt szűrőtartók többféle formátumban és méretben kaphatók, hogy különböző szűrőátmérőkhöz alkalmazkodjanak.
Laboratóriumi szűrőmembránok
A polimer anyagok kicsapásával vagy nyújtásával előállított membránszűrőket számos alkalmazásban használják (pl. szűrés, levegő részecskék ellenőrzése). A membránok tulajdonságai jelentősen eltérnek összetételük, előállítási módjuk, felületkezelésük és pórusméretük alapján.
Meghatározott alkategóriák
Szűrőmembránok
Millipore® szűrőmembránok
Nézzen meg többet
Laboratóriumi szűrőmembránok
További kategóriák felfedezése
Szűrőpapír
Szűrőpapír
Whatman® szűrőpapírok minőségi és mennyiségi elemzéshez.
Termékek megtekintése
Vákuum szűrők
Vákuum szűrők
Fedezze fel a különféle fecskendőszűrőket: különböző membránok, átmérők, pórusméretek, burkolati anyagok érzékeny HPLC, GC, ionkromatográfiás elemzésekhez.
Termékek megtekintése
Szűrés a biológiai feldolgozáshoz
Szűrés a biológiai feldolgozáshoz
Böngésszen szűrési megoldásaink között a biofarmáciai gyártáshoz, beleértve a hordozó előkészítéshez használt szűrőket, a tisztítórendszereket és mélységi szűrőket, valamint a biofeldolgozáshoz szükséges előkezelési megoldásokat.
Termékek megtekintése
Koncentrációs szűrők
Koncentrációs szűrők
Válasszon a szűrőanyagok széles skálájából, a molekulatömeg-határértékek széles skálájával, steril és nem steril változatban, kis és nagy mennyiségű minták előkészítéséhez.
Termékek megtekintése
Laboratóriumi fecskendő szűrők
Laboratóriumi fecskendő szűrők
Fedezze fel a különféle fecskendőszűrőket: különböző membránok, átmérők, pórusméretek, burkolati anyagok érzékeny HPLC, GC, ionkromatográfiás elemzésekhez.
Termékek megtekintése
Steril laboratóriumi szűrőeszközök
Steril laboratóriumi szűrőeszközök
Tekintse meg a steril laboratóriumi szűrőberendezések választékát, amelyeket a különböző alkalmazások megbízható szűrésére terveztek. Biztosítsa a sterilitást és a hatékonyságot laboratóriumában kiváló minőségű termékeinkkel.
Termékek megtekintése
Termékek boltja
filter discs (1437)
capsule filters (820)
syringe filters (568)
funnels (289)
filters (287)
cartridge filters (259)
mixed cellulose esters (MCE) (323)
polyethersulfone (318)
PTFE (248)
PVDF (208)
Nylon (144)
borosilicate glass fiber (BGF) (111)
50.0 (7)
4.0 (6)
15.0 (6)
0.5 (5)
2.0 (5)
70.0 (4)
Rendezés relevancia szerint
1 – 20 megjelenítése 4088 eredményből
Nézet módosítása
1 – 20 megjelenítése 4088 eredményből
Amicon<SUP>®</SUP> Ultra Centrifugal Filter, 10 kDa MWCO
UFC9010
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 10 kDa MWCO
sample volume 15 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 10 kDa
Amicon<SUP>®</SUP> Ultra Centrifugal Filter, 100 kDa MWCO
UFC9100
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 100 kDa MWCO
sample volume 15 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 100 kDa
Amicon<SUP>®</SUP> Ultra Centrifugal Filter, 30 kDa MWCO
UFC9030
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 30 kDa MWCO
sample volume 15 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
Amicon<SUP>®</SUP> Ultra Centrifugal Filter, 10 kDa MWCO
UFC5010
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 10 kDa MWCO
sample volume 0.5 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 10 kDa
Millipore<SUP>®</SUP> Steriflip<SUP>®</SUP> Vacuum Tube Top Filter
SCGP00525
Millipore® Steriflip® Vacuum Tube Top Filter
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Amicon<SUP>®</SUP> Ultra Centrifugal Filter, 10 kDa MWCO
UFC8010
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 10 kDa MWCO
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 10 kDa
Millipore<SUP>®</SUP> Stericup<SUP>®</SUP> Quick Release Vacuum Filtration System
S2GPU05RE
Millipore® Stericup® Quick Release Vacuum Filtration System
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 500 mL, pack of 12 ea
Amicon<SUP>®</SUP> Ultra Centrifugal Filter, 3 kDa MWCO
UFC5003
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 3 kDa MWCO
sample volume 0.5 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 3 kDa
Amicon<SUP>®</SUP> Ultra Centrifugal Filter, 3 kDa MWCO
UFC9003
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 3 kDa MWCO
sample volume 15 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 3 kDa
Amicon<SUP>®</SUP> Ultra Centrifugal Filter, 30 kDa MWCO
UFC5030
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 30 kDa MWCO
sample volume 0.5 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
Amicon<SUP>®</SUP> Ultra Centrifugal Filter, 50 kDa MWCO
UFC9050
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 50 kDa MWCO
sample volume 15 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 50 kDa
Amicon<SUP>®</SUP> Ultra Centrifugal Filter, 100 kDa MWCO
UFC5100
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 100 kDa MWCO
sample volume 0.5 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 100 kDa
Amicon<SUP>®</SUP> Ultra Centrifugal Filter, 30 kDa MWCO
UFC8030
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 30 kDa MWCO
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
Amicon<SUP>®</SUP> Ultra Centrifugal Filter, 100 kDa MWCO
UFC8100
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 100 kDa MWCO
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 100 kDa
Millipore<SUP>®</SUP> Stericup<SUP>®</SUP> Quick Release Vacuum Filtration System
S2GPU11RE
Millipore® Stericup® Quick Release Vacuum Filtration System
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 1000 mL, pack of 12 ea
MCE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
HAWP04700
MCE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 100 discs
Millipore<SUP>®</SUP> Stericup<SUP>®</SUP> Quick Release Vacuum Filtration System
S2GPU02RE
Millipore® Stericup® Quick Release Vacuum Filtration System
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 250 mL, pack of 12 ea
Amicon<SUP>®</SUP> Ultra Centrifugal Filter, 3 kDa MWCO
UFC8003
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 3 kDa MWCO
sample volume 4 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 3 kDa
Amicon<SUP>®</SUP> Ultra Centrifugal Filter, 50 kDa MWCO
UFC5050
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 50 kDa MWCO
sample volume 0.5 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 50 kDa
Millipore<SUP>®</SUP> Steritop<SUP>®</SUP> Vacuum Bottle Top Filter
S2GPT05RE
Millipore® Steritop® Vacuum Bottle Top Filter
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, filter capacity 500 mL, pack of 12 ea
Ön megtekintette a 1 – 20 eredményeket ennyiből: 4088
Oldal 1 / 205
Oldal: 1 / 205