Merck
Szénhidrát szabványok
Egy halom fehér kockacukor szépen egymásra rakva egy egyszerű fehér háttér előtt. A kockák mérete és alakja egységes, a rend és az egyszerűség érzetét sugallva. A kép kiemeli a kockacukor szemcsés textúráját.
 A szénhidrátok, más néven szacharidok, az élelmiszerekben cukor, rost és keményítő formájában megtalálható makrotápanyagok. Szén-, hidrogén- és oxigénatomokból álló biomolekulák, amelyekben a hidrogén és az oxigén aránya általában 2:1.  
Szénhidrát standardok széles választékát kínáljuk az egyszerűtől az összetett szénhidrátokig az analitikai vizsgálatokhoz, beleértve a gyógyszeripari felszabadulás vizsgálatát, a gyógyszeripari módszerfejlesztést, valamint az élelmiszerek és italok minőségellenőrzési vizsgálatát. Standardjaink különböző minőségi osztályokban állnak rendelkezésre, amelyek alkalmasak kromatográfiás módszerekkel történő elemzésre.
Szénhidrát standardok kínálatunkban szerepelnek: 
Monoszacharidok
Kínálatunkban olyan gyakori monoszacharidok találhatók, mint a glükóz, a fruktóz és a galaktóz, analitikai standardként vagy másodlagos gyógyszeripari standardként / hitelesített referenciaanyagként.
Diszacharidok
A diszacharid standardok kínálatunkban megtalálható a laktóz, szacharóz, maltit, maltóz, D-(+)-melibióz, palatinóz, D-(+)-turanóz, D-(+)-cellobióz és galaktinol-dihidrát.
Oligoszacharidok
Számos oligoszacharidra, például izomaltotriózra, 1-kesztózra, D-(+)-melezitózra, nisztózra, verbaszkózra, D-(+)-raffinóz-pentahidrátra, béta-ciklodextrinre és akarbózra kínálunk standardokat.
Poliszacharidok ésamp; keményítők
Kínálatunkban megtalálhatóak dextrán és pullulán standardok GPC-hez vagy standard a keményítő vizsgálati készletekhez.
Szénhidrát-oldatok ionkromatográfiához
Kínálatunkban a szénhidrát-standardok között szerepelnek az ionkromatográfiás alkalmazásokhoz való hitelesített referenciaanyag (CRM) oldataik is.
  • Az ISO/IEC 17025 és ISO 17034 szabványok szerint gyártott és tanúsított
  • Elkészült egy átfogó tanúsítvánnyal, amely tartalmazza a tömegmérleggel meghatározott hitelesített mennyiségi értéket
  • A Nemzeti Metrológiai Intézetek (NMI) által fenntartott elsődleges szabványokra visszavezethető