Merck
Hisztológiai festékek
Vörös, kék és krémfestés a vékonybél mikrovillákról Alcian-kék-nukleáris gyors vörös festés alkalmazásával
A rutinszerű és speciális szövettani vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek, festékek és készletek úttörőjeként és fejlesztőjeként a minták előkészítésétől a festésig és a montírozásig a festési termékek teljes skáláját kínáljuk. Készletformátumaink és egyedi, használatra kész oldataink hatékonyan és kényelmesen használhatók.  
A festőoldatok elkészítését előnyben részesítő ügyfelek számára száraz festékeket és keverékeket, koncentrált folyadékokat, valamint egyéb vegyszereket és általános célú laboratóriumi reagenseket is kínálunk. Számos szövettani termékünk CE tanúsítvánnyal rendelkező, IVD-regisztrált termék, és szobahőmérsékleten akár három évig is eltartható. Kiváló minőségű reagenseink megbízhatóak, tételről tételre konzisztensek, és a teljes szövettani munkafolyamathoz rendelkezésre állnak. 
Bővebben
Hisztológiai rutin festőoldatok és készletek
A használatra kész szövettani festőoldatok és készletek választéka segít elkerülni a száraz festékekkel való közvetlen érintkezést, és növeli a reprodukálhatóságot - ami elengedhetetlen a laboratóriumi ellenőrzésekhez. Felhasználásra kész H&E (hematoxilin-eozin) festőoldataink robusztus eredményeket biztosítanak ragyogó differenciálással, és többféle kiszerelésben állnak rendelkezésre. Giemsa, PAS (periodikus sav-Schiff), van Gieson és Alcian kék festőoldatokat és készleteket is kínálunk. Schiff-reagensünk szobahőmérsékleten tárolható és további előkészítés nélkül, közvetlenül a palackból kivéve használható.
Hisztológiai speciális festékek és készletek
A hisztológiai speciális festékeket a festési technikák során a feltételezett kórokozók azonosítására vagy specifikus sejtkomponensek kimutatására használják, amelyek segítik a patológusokat a betegségállapotok értékelésében. Portfóliónkban általánosan alkalmazott speciális festékeket kínálunk, a reagensek és az elkészített oldatok használatra kész kész készletekben állnak rendelkezésre. Számos speciális festékkészletünk mikrohullámú alkalmazással rendelkezik, így az eredményekhez az idő töredéke alatt juthat hozzá.
ISOSLIDE® Kontrolllemezek referencia szövetekkel
Az ISOSLIDE® kontroll tárgylemezek megbízható, CE tanúsítvánnyal rendelkező IVD termékek, amelyek lehetővé teszik a mintapreparátum és a referenciaszövet összehasonlítását az egyszerű minőségellenőrzés érdekében. Az ISOSLIDE® kontroll tárgylemezek rutin és speciális festésekhez egyaránt rendelkezésre állnak, lehetővé téve a festési eljárások optimalizálását és standardizálását. ISOSLIDE® AFB kontroll tárgylemezeket is kínálunk a saválló baktériumok kimutatásához és ISOSLIDE® Congo Red-et az amiloid kimutatásához.
Segédanyagok a szövettanhoz
Magas minőségű segédtermékeink és reagensjeink megbízható festést és hosszú távú színstabilitást biztosítanak. Megtalálja a szövetminták fixálásához, szövettani feldolgozásához, mészmentesítéséhez, beágyazásához, deparaffinálásához, dehidratálásához, tisztításához és montírozásához szükséges reagenseket és laboratóriumi eszközöket. Minden termékünkhöz analitikai tanúsítvány (CoA) és átfogó minőségi és folyamatdokumentáció tartozik, amely támogatja a laboratóriumi akkreditációt és tanúsítást. Ahol lehetséges, a zöld kezdeményezéseknek megfelelő, szabványos és környezetbarát kémiai alternatívák közül is választhatunk. 