Grignard-reagensek
A Grignard-reagensek nagy reakcióképességű szerves magnézium-halogenidek, amelyek magnéziumfém és alkil- vagy alkenil-halogenidek reakciójával keletkeznek. Ezek nagyon erős bázisok, és savas hidrogénekkel, például alkoholokkal, vízzel és karbonsavakkal reagálnak. A Grignard-reakcióban új szén-szén kötések kialakítására használt Grignard-reagensek átfogó portfóliójával az Ön áttörései közelebb lesznek, mint valaha.
Mi az a Grignard-reagens?
A Grignard-reagens olyan szerves magnéziumhalogenid, amelynek képlete RMgX, ahol X egy halogén (-Cl, -Br vagy -I), R pedig egy alkil- vagy arilcsoport (benzolgyűrű alapú). A Grignard-reakció beindításához egy Grignard-reagens hozzáadásával egy ketonhoz vagy aldehidhez tercier vagy másodlagos alkoholt képeznek. A formaldehiddel való reakció primer alkoholt eredményez.
A Grignard-reagensek felhasználhatók egy halogénvegyületben jelen lévő halogénatomok számának meghatározására. A Grignard-bontást bizonyos triacilglicerinek kémiai analízisére, valamint számos keresztkapcsolási reakcióra használják több szén-szén és szén-heteroatom kötés kialakítására. Ipari szempontból a Grignard-reakció az emlőrák kezelésében használt tamoxifen előállításának kulcsfontosságú lépése.
Grignard-reagens előállítása
A Grignard-reagenseket halogénalkán és magnézium melegített kombinációjából állítják elő dietil-éter (etoxietán) jelenlétében. A reakciót szárazon kell tartani, hogy a keletkező Grignard-reagens ne reagáljon vízzel.
Kapcsolódó források
- Selective 1,2-Additions with LaCl3·2LiCl
Grignard reagent's 1,2-addition to ketones is powerful but selective issues often arise from competitive alpha-deprotonation.
- Selective Metalations
Selective Metalations using i-PrMgCl·LiCl and s-BuMgCl·LiCl
- Aldrichimica Acta VOL. 41 NO.3: Green, Mild, And Versatile Synthetic Methods
Aldrich® Is Pleased to Offer Cutting-Edge Tools for Organic Synthesis
- Aldrichimica Acta VOL. 48 NO.2: Late Stage Functionalization
Late Stage Functionalization (LSF) allows synthetic and medicinal chemists to structurally modify one Lead Compound into a small library of analogs for further screening and eventual optimization.
- Aldrichimica Acta VOL. 48 NO.3: Spirocyclic Modules
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.