Merck
Védelmi/védtelenítési reagensek
2-Benziloxi-1-metil-piridinium-triflat: levegőn stabil, előaktivált piridinium só alkoholok enyhe benzilezésére semleges körülmények között
A természetes termékek és más, többlépéses szintézisek egyik gyakori nehézsége az, hogy egy funkciós csoportot inertnek kell tenni egy adott reagenssel szemben, miközben egy másik csoportot nyitva kell tartani a további kémiai feldolgozáshoz. A többfunkciós termékek érintett szintézisében elért nagy előrelépések ellenére a funkciós csoportok átalakításában a kemoszelektivitás továbbra is kritikus kérdés a szerves szintézisben. Sajnos nem létezik tökéletes védőcsoport, amely minden funkciós csoportra és minden helyzetben alkalmazható lenne. Ezért a vegyésznek szüksége van a szelektív és hatékony védőreagensek kéznél lévő eszköztárára, amelyek különböző körülmények között alkalmazhatók és könnyen eltávolíthatók egy védővédő reagenssel.   
Bővebben
Örömmel kínáljuk az alkoholvédő csoportok, aminvédő csoportok, karbonilvédő csoportok, karbonsavvédő csoportok, karbonsavvédő csoportok, foszfátvédő csoportok és terminális alkinvédő csoportok páratlan portfólióját, hogy az Ön áttörése közelebb legyen, mint valaha. Kiválasztott kiemelkedő tulajdonságaink:
  • A Dudley-reagens semleges körülmények között képes alkoholok benzilezésére. Az allil- és 4-metoxibenzil-triklór-acetimidátokat szintén gyakran használják az alkoholok védelmére különböző szintetikus alkalmazásokban.
  • Az etinil-naftalinok a szénhidrátok hidroxilcsoportjainak sterikusan nem feltűnő védelmét kínálják a benzil-éterekhez képest ortogonális reaktivitással.
  • A (2-trimetil-szililil)etánszulfonil (SES) csoportot az aminok SES-kloriddal történő védelmére használják; alternatívaként a SES-NH2 használható a SES-védett amin-funkció közvetlen bevezetésére egy molekulába.
  • A Heller-Sarpong reagensek elősegítik a nagymértékben kemoszelektív észteresítést és amidálást, a diazoalkánok és a Weinreb-amid protokollok gyakorlati alternatívájaként.
  • A fluoros védőcsoportjaink több célt szolgálnak: védőcsoportként és ideiglenes fluoros címkeként szolgálnak, amelyek megkönnyíthetik a terméktervezést és tisztítást a szintézis során.
A szintézis végén ugyanilyen fontos, hogy a védőcsoportot el lehessen távolítani. Védőanyag-mentesítő portfóliónk segít Önnek eljutni a kívánt molekulához, hogy új tudományos határokat érjen el.
Kapcsolódó termékforrások
Brosúra: ChemFiles - Védelem