Merck
Halogénezett heterociklusok
2-Bromo-3-piridin-karboxaldehid: halogénezett piridin Suzuki-kapcsoláshoz ortogonálisan reaktív aldehidcsoporttal
A heterociklusos vegyületek olyan szerves vegyületek, amelyeknek legalább egy gyűrűtagja nem szénatom. A halogénezett heterociklusos vegyületekhez egy vagy több halogénatom (bróm, klór, fluor vagy jód) kapcsolódik. A halogénezett heterociklusok azért jelentősek, mert a szintetikus kémiában más szerves vegyületek szintézisében hordozóként használják őket. Szerkezetük a heterociklusos reakciókban módosítható, hogy manipuláljuk a funkciójukat. A szerves klórvegyületek az egyik legszélesebb körben használt csoport a szintetikus reakciókban. 
A természetes heterociklusos vegyületek nélkülözhetetlenek az élő sejtek anyagcseréjében. A heterociklusos bázisok, mint például a pirimidin és a purin, a DNS-ben rejlenek. Az aminosavakban az indol-motívum a triptofánban, míg a pirrolidin-motívum a prolinban jelenik meg. Számos szintetikus heterociklus farmakológiai aktivitást mutat, és a gyógyszerkémikusok széles körben kutatják őket; másokat ligandumokként (azaz NHC-ként) használnak peszticidekben, ipari antioxidánsokban, kopolimerekben vagy különböző szintetikus köztes termékekben.  
A több mint 3000 halogénezett heterociklusból álló változatos kínálatunk saját alapkínálatunkat és partnereink vegyületeinek kínálatát is magában foglalja. A heterociklusos építőelemek legátfogóbb választékával rendelkezünk az iparágban, amelyek a szintetikus protokollok széles skáláján használhatók, beleértve a litilezési és palládium-katalizált keresztkapcsolási módszereket.
Tudományos áttöréseit kémiai reagensek egyablakos forrásunkkal segítjük elő. A halogénezett heterociklusok portfóliójába tartoznak:
  • szerves fluor heterociklusok
  • szerves klór heterociklusok
  • szerves bróm heterociklusok
  • szerves jód heterociklusok 