Merck
Sejtkultúra kellékek
Sokféle sejttenyésztési kellékanyagot kínálunk, amelyek kifejezetten az olyan sejttenyésztési alkalmazásokkal foglalkozó kutatók igényeit támogatják, mint a 3D sejtburjánzás, sejt- és szövettenyésztés, sejtmegőrzés és -tárolás, sejtvizualizáció, méretnövelő sejttenyésztés, valamint őssejt- és szövetmérnökség.  
Szakaszok áttekintése
NAGYON DÍJMENTES KATEGÓRIÁK
Cellakultúrás lombikok, lemezek és tálak
A cellakultúrás lombikokat, lemezeket és tálakat kifejezetten mikrobiális, rovar- vagy emlőssejtek növekedésére és szaporítására tervezték. Kínálatunkban üveg és műanyag tenyésztőlombikok rázókultúrákhoz, szövettenyésztőlombikok tapadó és szuszpenziós sejtekhez, bioreaktor-lombikok monoklonális antitestek (mAb) és fehérjék előállításához, petri-csészék és tenyésztőedények élő és rögzített sejtek mikrobiológiai és mikroszkópos vizsgálatához, eldobható és újrafelhasználható spinner lombikok szuszpenziós sejtkultúrákhoz, valamint sejttenyésztő lemezek a növekedés optimalizálásához és kezeléséhez a vezető beszállítóktól, többek között a következőktől: Millicell®,  Corning®, Brand®, Eppendorf®, Nunc, Nalgene®, TPP®, Pyrex®, Wheaton® és Greiner Bio-One.
Permeable supports and inserts
A sejtkultúra áteresztő hordozók és betétek olyan membránokkal rendelkeznek, amelyek könnyű hozzáférést biztosítanak a sejtek apikális és basolaterális oldalához egyaránt, így olyan sejtkultúra-környezetet hoznak létre, amely jobban hasonlít az in vivo állapothoz.
  • Millicell® a betéteket epithelialis és endothelialis sejtvonalak sejtnövekedésének és differenciálódásának támogatására tervezték. A Millicell® állóbetétek kiváló sejtnövekedést segítenek elő a sejtvizsgálatokhoz. A Millicell® lógó betétek lehetővé teszik a könnyű eltávolítást a tápfolyadék etetéséhez, a cserékhez és a monolayer elemzéshez, és használhatók együttkultúrázáshoz és permeabilitási vizsgálatokhoz.
  • Corning® A Transwell betétek és lemezek nedves állapotban átlátszó membránokkal rendelkeznek.
  • Corning® Netwell® betétek poliészterhálós alja polisztirol gyűrűhöz vagy házhoz rögzítve, kis szervek, szövetszeletkék vagy explantátumok tenyésztéséhez
  • Corning® Snapwell™ hordozók módosított Transwell betétek transzport és elektrofiziológiai vizsgálatokhoz.
  • BRAND® betétek kiváló optikai tulajdonságokkal rendelkeznek, és tartalmaznak egy standard modellt ko-kultúrákhoz, szekréciós vizsgálatokhoz és kemotaxis tesztekhez, valamint egy speciális modellt emberi szövetek automatizált in vitro preparálásához.
Extracelluláris mátrixok 3D-s sejtkultúrához
Háromdimenziós sejttenyésztési rendszerek széles portfólióját vezetjük, beleértve a MaxGel™ humán extracelluláris mátrixot (ECM), HydroMatrix™ szintetikus peptidet és egér ECM-et, őssejt- és egyéb sejttenyészetek támogatására. Ezek a termékek háromdimenziós környezetet biztosítanak, amelyben a sejtek jobban tudják utánozni a in vivo megfelelőiket.
  • A HydroMatrix™ egy szintetikus peptid nanoszálas állványzat, amely önösszeszerződik és elősegíti a sejtek növekedését és migrációját, valamint bizonyítottan támogatja számos sejttípus, többek között neurális őssejtek, neuronok, glia, asztrociták, fibroblasztok és keratinociták proliferációját.
  • MaxGel™ human ECM extracelluláris mátrix komponenseket tartalmaz, beleértve a kollagéneket, laminint, fibronectint, tenaszint, elasztint, proteoglikánokat és glikozaminoglikánokat. A MaxGel™ ECM elősegíti a sejtek növekedését és migrációját, és bizonyítottan támogatja számos sejttípus, köztük a neurális őssejtek, neuronok, glia, asztrociták, fibroblasztok, hepatociták és keratinociták proliferációját.
  • A HyStem® őssejtkultúra platform a növekedési faktorok beépülésének, a kötődési faktorok beépülésének, az ECM fehérjék beépülésének és a hidrogél merevségének ellenőrzését teszi lehetővé. A HyStem® hidrogél állványzat szorosan utánozza a gazdag, természetes extracelluláris mátrix környezetet, kiegészítve hialuronsavval és kollagén fibrillákkal, miközben rugalmasságot kínál a megfelelő növekedési faktorokkal, kötődési faktorokkal és fehérjékkel történő testreszabáshoz.
  • A TrueGel3D megőrzi a sejtek életképességét, és a szövetekhez hasonló natív sejtkörnyezetet replikál. Ez a technológia mechanikai és biokémiai jeleket biztosít a sejtek morfológiai és fiziológiai tulajdonságainak vizsgálatához 3D környezetben.
Serological pipets
A szerológiai pipettákat általában a szerológiában és a sejtkultúrában használják milliliteres folyadékmennyiségek mérésére és adagolására. Üvegből vagy műanyagból kaphatók, általában beosztással rendelkeznek a meniszkuszszintek pontos méréséhez, és sterilen kaphatók az aszeptikus sejttenyésztési eljárásokhoz. A túltöltés és a szennyeződés megakadályozására pamutdugós opciók is rendelkezésre állnak. A viszkózus folyadékok és szuszpenziók pipettázásához nagyméretű pipetták állnak rendelkezésre.
Celllifterek és szórók
A sejtemelők hosszú nyelű, ferde fejjel ellátott eszközök, amelyeket sejtek sejttenyésztő lombikokból és csészékből történő betakarítására használnak, és különböző hosszúságú és kialakításúak. A sejtterítők a kultúrák és a táptalajok agarlemezek felületén történő elterítésére szolgálnak.
Mikrofluidikai eszközök sejtkultúrához
A sejttenyésztéshez használt mikrofluidikai eszközök, beleértve a 3D chipeket és az organ-on-a-chip technológiákat, lehetővé teszik kis számú sejtek tanulmányozását 3D környezetben. Használatuk lehetővé teszi a kémiai gradiensek alkalmazását, a friss médiumok folyamatos áramlását, a nagy áteresztőképességű vizsgálatokat és az analitikai műszerekkel való közvetlen összekapcsolást. Mivel a mikrofluidikai eszközök kis mennyiségű táptalajt és kis mennyiségű sejtet igényelnek, ezek a technológiák csökkentik a költségeket, és lehetővé teszik a vizsgálatok elvégzését, amikor a sejtforrás korlátozott.
Kapcsolódó források
  • Article: Corning
    Corning® márkájú üveg és műanyag laboratóriumi eszközök, szűrőmembránok, sejttenyésztési kellékek és berendezések az élettudományok számára.
  • User Guide: 2 Cell Culture Guide
    Corning Life Sciences offers a full line of cell culture products that are manufactured under strict process controls guaranteeing consistent product performance. All Corning Life Sciences plastics manufacturing facilities are ISO 9002 registered. ISO registration is recognized worldwide as a standard of excellence for quality systems
  • User Guide: Cell Culture Equipment
    Sterile polystyrene, 245 mm square x 18 mm deep, with lid. Dish has many uses, including large-scale colony-counting and plaque-lifting, microbial assays, hybridizations. Dishes stack without slipping.