Fehérje tömegspektrometria
A fehérje tömegspektrometriát széles körben használják biológiai minták elemzésére biomarkerek felfedezése, proteomikai kutatások és klinikai alkalmazások céljából. A fehérjék nagyléptékű jellemzésére használt más technikákkal összehasonlítva a tömegspektrometria a proteomika elsődleges eszközévé vált, mivel komplex elemzésekre alkalmas.
A tömegspektrometriát a fehérjék kvantitatív azonosítására és jellemzésére használják szerkezetük, poszttranszlációs módosulásaik és kölcsönhatásaik alapján.
- A fehérjék azonosítása jellemzően a fehérjék kémiai vagy enzimes emésztését jelenti peptidekké, amelyeket aztán tömegspektrometriával elemeznek, és számítási módszerekkel vagy szekvenálással azonosítanak.
- A poszttranszlációs módosítások az aminosavmaradékok tömegének változásán keresztül azonosíthatók. A módosítások helyeit szekvenálással vagy számítási módszerekkel lehet feltérképezni.
- A glikánok elemzésére és profilalkotására enzimatikus vagy kémiai módszereket használnak a glikánrészek glikoproteinekből való felszabadítására, majd a felszabadult glikánok derivatizálására a tömegspektrométeres elemzéshez.
- A fehérje kölcsönhatásokat egy specifikus célfehérje affinitási együttes tisztításával határozzák meg a kölcsönhatásban lévő fehérjékkel, vagy globálisabban vizsgálják méretkizárásos vagy ioncserélő kromatográfiával a tömegspektrometriás elemzést megelőzően.
A kvantitatív proteomikához a fehérjéket vagy peptideket kémiai úton stabil izotópokkal lehet jelölni a tandem tömegjelölés (TMT) és az iTRAQ segítségével, vagy metabolikus úton, jelölt aminosavak beépítésével (SILAC). A nehéz és könnyű izotópok beépítésének összehasonlítása lehetővé teszi a relatív mennyiségi meghatározást a tömegspektrométer-csúcsok intenzitásának a fehérjék mennyiségével való korrelálásával. Az abszolút kvantitatív meghatározáshoz a mintákat izotóposan jelölt szintetikus peptid- vagy fehérje-standardokkal lehet spiccelni a kiválasztott reakciómonitorozás (SRM) elemzéshez
A fehérje-tömegspektrometriában a különböző fehérjék és peptidek tömegét a gázfázisú ionjaik m/z (tömeg-töltés) arányának mérésével határozzák meg. A tömegspektrométerek először a fehérjemolekulákat egy ionforrás segítségével gázfázisú ionokká alakítják. Ezután egy tömegelemző készülék az ionizált analiteket az m/z arány alapján választja szét. Ezután egy detektor rögzíti az egyes m/z-értékeknél lévő ionok számát. A peptidek vagy fehérjék ionizálására általában a MALDI és az elektrospray ionizációt (ESI) használják.
MALDI-TOF tömegspektrometria
A MALDI olyan ionizációs módszer, amely lézerenergiát elnyelő mátrixot használ a fehérjemolekulák minimális fragmentációjú ionok előállítására. A mintát először összekeverjük egy megfelelő mátrixanyaggal. Ezután egy impulzuslézer besugározza a mintát, ami mind a minta, mind a mátrixanyag ablációját és deszorpcióját kiváltja. Az analitmolekulákat ezután protonálással vagy deprotonálással ionizálják az ablált gázokban, mielőtt tömegspektrometriás elemzésre kerülne sor.
Elektrospray-ionizációs tömegspektrometria
Az elektrospray-ionizáció (ESI) ionokat állít elő elektrospray segítségével, amelyben a folyékony mintára nagy feszültséget alkalmaznak, hogy aeroszolt hozzanak létre, így a peptidek és fehérjék minimális fragmentációjával ionokat generálnak. Az elektronsugaras ionizációt általában a tömegspektrometria és a folyadékkromatográfia (LC-MS) összekapcsolásakor használják, mivel a folyadékkromatográfiás eluátum közvetlenül az elektronsugaras ionizátorba vezethető a tandem feldolgozáshoz.
Munkafolyamat
Emésztés és címkézés
A helyspecifikus proteázokat, mint például a tripszin, arra használják, hogy a fehérjéket kis fragmentumokra hasítsák, hogy lehetővé tegyék az azonosítást a kísérleti spektrumok és a fehérjeadatbázisokból származó elméleti spektrumok összevetésével vagy a futtatott standardokkal való összehasonlítással. A relatív mennyiségi meghatározáshoz a sejtkultúrákat metabolikusan meg lehet jelölni az aminosavak etetésével beépített stabil izotópok segítségével, vagy a mintákat kémiai módszerekkel stabil izotópokkal lehet jelölni. A minták izotópokkal jelölt szintetikus peptidekkel való feltöltése lehetővé teszi az abszolút kvantitást a szelektív reakciómonitorozás (SRM) segítségével.
Kalibrálás és standardizálás a fehérje tömegspektrometriában
A kalibrációs standardok kontrollként szolgálhatnak a mintaelemzéshez, és felhasználhatók a fehérjeazonosság, a kísérleti érzékenység, az emésztés hatékonyságának meghatározására, valamint a kromatográfiás elválasztás és a mennyiségi elemzés segítésére.
Kromatográfiás elválasztás
A kromatográfia lehetővé teszi a fehérjék és peptidek elválasztását az elemzéshez kezelhetőbb mintákba. Mivel több különböző peptidnek is lehet hasonló tömege, a HPLC-t általában arra használják, hogy megakadályozzák a nagyon hasonló vagy azonos tömegű peptidek egyidejű hozzáadását a tömegspektrométerhez, növelve ezzel a mérések teljes dinamikai tartományát.
Észlelés és elemzés
A fehérjéket és peptideket a kimutatás és elemzés előtt MALDI vagy ESI ionizálással ionizáljuk. A tömegelemző készülék az m/z értékek alapján különbözteti meg az ionokat. Az így kapott fragmentációs mintázatok felhasználhatók az azonosításhoz, és a minták viszonylagosan kvantitálhatók az izotópos jelöléssel megkülönböztetett mintákból származó csúcsintenzitás-arányok kiértékelésével, vagy abszolút kvantitálhatók a jelölt belső standardokkal végzett SRM-elemzéssel.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- Learn more about Mass Spectrometry or MS including what it is, what it is used for and how it works.
- Protein-AQUA™™ offers robust targeted proteomics for quantitative studies across diverse research areas.
- Protein AQUA™ technique quantifies protein expression levels and phosphorylated peptides for various research applications.
- Standardize research with Universal and Dynamic Proteomics Standards, complex and well-characterized reference standards for mass spectrometry.
- Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
- Mindent látni (18)
Kapcsolódó protokollok
- Refinement of protein dual-labeling protocol using EnPresso® B Defined Nitrogen-free showcased by Vernalis, Ltd. for drug discovery.
- SigmaMab Antibody Drug Conjugate Mimic, is a non-toxic drug mimic utilized as a standard for mass spectrometry and high performance liquid chromatography.
- solution, 2 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
- Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.
- Biomarkers play an essential role in the drug discovery and development process.
- Mindent látni (11)
További cikkek és protokollok keresése
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön [email protected]