Kontaktlencse és fogászati gyártás
A kontaktlencse- és a fogászati gyártás gyorsan fejlődő tudományágak, amelyek az anyag- és gyártási innovációkat a szemészeti és szájüregi egészség javítására használják. Lépjen velünk partnerségre a minőségi nyersanyagok beszerzése és az ellátási lánc biztonsága érdekében a méretnöveléstől a gyártásig, rugalmas ömlesztett és testreszabási lehetőségekkel.
Kontaktlencse gyártás
A kontaktlencsék szemészeti protézisek, amelyeket látásjavításra, terápiás és kozmetikai célokra használnak. A kontaktlencséket jellemzően polimer- vagy szilikon-hidrogél anyagokból állítják elő a fokozott oxigén- és vízáteresztő képességük miatt. Az anyagválasztás befolyásolja a felület simaságát, az UV-sugárzás elnyelését, valamint a szakadással és a felületi hibákkal szembeni ellenállást is. A precíziós gyártási technológiák lehetővé tették a kontaktlencse tulajdonságainak további testre szabását, beleértve az öntési eljárásokat, az esztergálást és a plazmafeldolgozást. A fertőzések és gyulladások káros hatásainak enyhítése, valamint a fogyasztói kényelem és biztonság javítása érdekében a kutatás jelenleg új monomerek, polimer vegyületek és gyártási módszerek kifejlesztésére összpontosít.
Fogászati gyártás
A fogászat célja a száj egészségének kezelése, a szájbetegségek leküzdése és kezelése, valamint a fogak és az állkapocs helytelen rendeződésének korrigálása. A fogászati gyártás a fogászatban használt anyagok, termékek és berendezések előállításához különféle szilárdtest- és polimer-szintéziseket, feldolgozási és felületfunkcionalizálási módszereket alkalmaz. A tömések, kupakok, koronák és hidak műgyanta alapú kompozitokból készülnek; a restauratív fogászati alkalmazásokhoz üvegionomereket és ötvözeteket használnak. A fogászati lenyomatok alginát anyagokat használnak a fogak és lágyszövetek 3D-s modelljeinek pontos negatív formáihoz. Az esztétikai fogápolási alkalmazások közé tartozik a fogfehérítés peroxidvegyületekkel és a porcelánhomlokzat fogakhoz való ragasztása fénykeményedő gyantacementekkel.
A fogászati anyagokkal kapcsolatos kutatások a rugalmasság, tartósság, biokompatibilitás és antimikrobiális tulajdonságok javítása érdekében a következő generációs monomerekre összpontosítanak. A számítógépes tervezés (CAD) és a számítógépes gyártás (CAM) segítségével a 3D nyomtatással gyorsan és olcsón készíthetők egyedi fogpótlások, fogászati implantátumok és fogszabályozó eszközök.
Kapcsolódó műszaki cikkek
- Keresse meg a reverzibilis addíciós-fragmentációs lánctranszfer (RAFT) polimerizációs folyamatot, a RAFT szerek osztályait és alkalmazásait.
- Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
- We offer a continuously expanding selection of high-purity monomers and polymers for ophthalmic applications, along with a full range of initiators, crosslinkers, dyes, and solvents.
- Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
- With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.
- Mindent látni (9)
Kapcsolódó protokollok
- We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
- RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
- Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
- Mindent látni (3)
További cikkek és protokollok keresése
Kapcsolódó források
- Brochure: Bench to Bulk Polyethylene Glycol (PEG) and Polyethylene Oxide (PEO) for Medical Devices
This outlines comprehensive support for PEGs, including a wide portfolio, reliable supply chain, and customization options.