Végső steril szűrés és töltés
A végső steril szűrés és a töltés a gyártási folyamat utolsó lépései, amelyek kritikus fontosságú műveletek a termék sterilitásának és a betegek gyógyszerbiztonságának biztosítása érdekében. Mobius® egyszer használatos rendszereinket úgy lehet kialakítani, hogy akár egyszeri, akár redundáns sterilizáló szűrőket tartalmazzanak, és gyorsaságot, rugalmasságot és nagyobb hatékonyságot kínálnak a gyártóknak.
Szűrők az aszeptikus szűréshez
A gázszűrők létfontosságúak a környezet és az aszeptikus folyadékpálya közötti határvonal fenntartásában. A sterilizáló minőségű Millipore Express® SPG (Sterile, Phobic Gamma) hidrofób membránunkat tartalmazó szűrők az egyszer használatos alkalmazásokban a gázszűréshez és a szellőztetéshez előnyben részesített választás.
A Millipak® barrier szűrők hidrofil és hidrofób sterilizáló minőségű Durapore® membránokat egyaránt tartalmaznak, lehetővé téve a folyadék és a gáz áramlását. Ezek a szűrők leegyszerűsítik a PUPSIT-et azáltal, hogy fenntartják a rendszer sterilitását, miközben megszüntetik az öblítőzsák vagy a kanna megkötéseit.
A vizes folyadékok steril szűrésére a bevált Durapore® polivinilidén-fluorid (PVDF) membránok alacsony fehérjekötődést és kiváló robusztusságot biztosítanak. Bizonyos folyamatokhoz a megbízható poliéterszulfon (PES) Millipore Express® membránszűrőink jobb választás lehetnek.
Membránszűrőink többféle szűrőformátumban kaphatók, és teljes mértékben skálázhatók a kisléptékű eszközöktől a kísérleti és gyártási léptékű gyártásig. A kapszulás szűrők kompatibilisek az autokláv vagy gamma besugárzással, és a maximális rugalmasság érdekében elősterilizáltan is kaphatók.
- Millipak® Final Fill szűrők Durapore® PVDF membránt tartalmaznak, amely többféle pórusméretben kapható. A kapszula egymásra helyezett korongformátuma minimalizálja a termék visszatartási térfogatát.
- Durapore® 0,22 µm-es szűrők egy réteg 0.22 µm-es sterilizáló minőségű PVDF membránt tartalmaznak, robusztusak, alacsony fehérje kötődésűek és többféle szűrőformátumban kaphatók.
- Millipore Express® SHF (Sterile, High Flux) szűrők egyetlen réteg 0.2 µm-es sterilizáló minőségű PES-membránból, és nagy fluxust és rendkívül széles körű kémiai kompatibilitást biztosítanak.
- Durapore® 5.0 µm PVDF membránszűrők eltávolítják az aggregátumokat és a részecskéket a steril ömlesztett folyadékok szűrőiből, és többféle szűrőformátumban kaphatók.
Egyszer használatos töltőszerelvények a töltés befejező folyamatokhoz
Egyszer használatos töltőszerelvényeinket egyedi tervezésűek a különböző márkájú izolátor vagy RABS töltőgépekhez való integráláshoz. Mobius® szakértőink együttműködnek Önnel és a gépgyártóval annak érdekében, hogy a rendszert az Ön igényei szerint tervezzék meg, és megfeleljen a szabályozási elvárásoknak. Egyszer használatos alkatrészeink változatos portfóliója könnyen integrálható az Ön töltőrendszerébe, és a következőket tartalmazza:
- Szteril csatlakozók
- 2D gyűjtőzsákok 50 literig
- adagolószivattyú csövek
- öntött TC elosztók
- Béta zsákok /li>
- Egyszer használatos töltőtűk
Az eredmény egy olyan egyszer használatos végleges töltőrendszer, amely a dobozból kivéve azonnal használható, moduláris, teljesen optimalizált összeállításokkal. Ezek a rendszerek megismételhetőek, méretezhetőek, és egyszerűsítik a technológia átadását több telephelyen.
Kérje helyi képviseletét, ha segítségre van szüksége egy egyedi végső szűrő- és töltőszerelvény kialakításában.
Szabályozási megfelelés
A termékportfóliónkat kiegészítve az Emprove® program átfogó, termékspecifikus vizsgálati adatokat, minőségi nyilatkozatokat és szabályozási információkat foglal össze egy könnyen elérhető formátumban, hogy egyszerűsítse a megfelelési igényeit.
Kapcsolódó termékforrások
- Aseptic Filter Formats: Selection Guide
This technical article provides a high level overview of different formats available to help guide product selection.
- Application Note: Integrity Test Troubleshooting – Beyond Rewet and Retest
- Technical Note: Improved Product Recovery Using Blow-down with Millipak® Final Fill Filters
- Application Note: Establishing Product Specific Bubble Point Values for Sterilizing-Grade Filters
- Technical Note: Millipak® Final Fill Filters Reduce Contamination Risks and Simplify Filtration System Design and Operation
- White Paper: Adoption Of Single-Use For Final Filtration
- Data Sheet: Durapore® Family Guide
- Specification Sheet: Single-Use Filling Needles Integrated into Mobius® Final Fill Assemblies