Kvantum pontok
A kvantumpontok olyan félvezető nanokristályok, amelyek jellemzően 2 és 10 nanométer közötti átmérőjűek (10-50 atom), és képesek a beérkező fény spektrumát különböző frekvenciájú energiakibocsátássá alakítani. Ezeket a mesterséges kristályokat elég kicsire gyártják ahhoz, hogy kvantummechanikai hatások lépjenek fel. A kvantumpontok egyedi optoelektronikai tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az energiaszintek hangolhatóságát a hullámhosszukkal vagy színükkel. A részecskék fizikai méreteik testre szabásával meghatározott hullámhosszú fény kibocsátására vagy elnyelésére késztethetők. Ahogy a kvantumpontok mérete növekszik, az emissziós szín vörös spektrális eltolódást mutat.
Bővebben
Kapcsolódó termékforrások
- Kvantum pontok
A kvantumpontok félvezető anyagok apró részecskéi vagy nanokristályai, amelyek átmérője 2-10 nanométer között van.
- Graphene Quantum Dots: Properties, Synthesis & Applications
Properties, synthesis & applications of Graphene Quantum Dots explained. GQDs have advantages of nontoxicity, good solubility, stable photoluminescence & better surface grafting.
- Quantum Dots: An Emerging Class of Soluble Optical Nanomaterials
We presents an article concering Quantum Dots: An Emerging Class of Soluble Optical Nanomaterials.
- Perovskite Quantum Dots Synthesis
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.
- Methods of Synthesizing Monodisperse Colloidal Quantum Dots
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
- Quantum Dots for Electronics and Energy Applications
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
- Emerging Quantum Dot Materials: Synthesis and Application
Properties of perovskite quantum dots (QDs) and their suitability for display applications, PbS QDs and their application in photodetectors and solar cells and QDs synthesis intricacies.
- Fénykibocsátó diódák (LED-ek)
- Szilárdtest világítás (SSL)
- Kijelzők
- Fotovoltaika (PV)
- Tranzisztorok
- Kvantumszámítás
- Biogyógyászati képalkotás
- Förster rezonancia energiaátvitel (FRET)
- Bioszenzorok
Szervetlen kvantumpontok
Kvantumpontok széles választékát kínáljuk, beleértve a magtípusú, maghéj és ötvözött kvantumpontokat. A mag típusú részecskék egyetlen anyagból, például kalkogenidből állnak. A mag-héj kvantumpöttyök egy félvezető maganyagból és egy különálló félvezető héjból, például ZnS-ből állnak, amelyet széles körben alkalmaznak a magas kvantumhatékonyság és stabilitás elérése érdekében. Végül, az ötvözött kvantumpöttyök megtartják méretüket, miközben homogén és gradiens belső struktúrákon keresztül hangolják az optikai tulajdonságokat.
A szervetlen kvantumpöttyök folyamatos abszorpciós spektrumot és jobb fotostabilitást kínálnak a hagyományos molekuláris festékekkel szemben. Az UV-tól az NIR-ig terjedő spektrumtartományban a kvantumpontjaink könnyen kezelhető víz vagy toluol oldószeres oldatokban, valamint a felület széles választékában állnak rendelkezésre.nbsp;funkcionalizálásban a bioimaging alkalmazásokhoz, beleértve az olyan gyakori vegyszereket, mint a karboxil, amin és szukcinimidil 4-(N-maleimidometil)ciklohexán-1-karboxilát (SMCC).
Szénalapú kvantumpontok
A szénalapú kvantumpontok számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, amellett, hogy& kvantumkorlátozás és peremhatások mellett, mint például a nagyfokú biokompatibilitás, vízoldhatóság, könnyű kémiai módosítás és katalitikus tulajdonságok. A szénalapú kvantumpontok típusai közé tartoznak a grafén kvantumpontok (GQD-k) és a szénkvantumpontok (CQD-k). A GQD-k olyan grafénszerkezetek (sp2-hibridizált szén), amelyek több rétegű lapokból állnak, és oldalirányú méreteik kisebbek, mint 100 nanométer.A CQD-k rendezetlen sp2- és sp3- hibridizált szénszerkezetből állnak, hasonlóan az amorf szénhez, és fizikai méreteik kisebbek, mint 10 nanométer.
Perovszkit-kvantum Dots
A perovszkit kvantumpontok (PQD-k) nagy lumineszcens hatékonyságú félvezető anyagok. Alacsony küszöbértékkel, hangolható hullámhosszal és ultra-stabil stimulált emisszióval (SE) rendelkeznek. Ezek a félvezetők a hibrid szerves-szerves fém halogenid alapú perovszkit anyagok egy osztályát alkotják, amelyek közös képlete ABX3, ahol A cézium (Cs) vagy FA (formamidinium), X klór (Cl), bróm (Br) vagy jodid (I). Közvetlen sávhézaggal rendelkeznek ami számos optoelektronikai eszközben hasznos.
Kvantumpont-készletek
A kvantumpont-készleteink egyedülálló optikai és biokompatibilis tulajdonságait kihasználva. A készletek nanorészecskéket tartalmaznak használatra kész keverékekben. Könnyen szűrje az antitesteket vagy fejlesszen ki új in vitro diagnosztikát. A konjugálással kapcsolatos előzetes tapasztalat nem szükséges. Engedje szabadjára ezekben a nagy teljesítményű anyagokban rejlő lehetőségeket kutatási törekvései során.