Merck
Kromatográfiás rendszerek a biofeldolgozáshoz
Mobius® Chrom 20 rendszer, klinikai és technológiai méretű SU folyamatokhoz
Az egyszer használatos és a többször használatos kromatográfiás rendszerek kritikus tényezők az értékes molekulák sikeres elválasztásában. Rendszereinket a kísérleti mérettől a folyamatméretig úgy terveztük, hogy robusztus, egyenletes teljesítményt nyújtsanak az Ön által igényelt feldolgozási rugalmassággal. A kromatográfiás gyanták és membránok páratlan portfólióját is kínáljuk, amelyet páratlan alkalmazási és validálási támogatás támogat. Ezzel a teljes termékkínálattal továbbra is támogatjuk Önt a termelékenység és a folyamat hatékonyságának növelésére irányuló erőfeszítéseiben. Szakértőink segítenek Önnek megtalálni a megfelelő terméket az Ön kromatográfiás folyamatához.
Szakaszok áttekintése
Mobius® több oszlopos rögzítő rendszer
Mobius® több oszlopos rögzítő rendszer</h2>
A Mobius® Multi Column Capture rendszer egy teljesen automatizált, egyszer használatos megoldás a folyamatos zárt befogású kromatográfia működtetésére. Valós időben kezeli a folyamatparamétereket a változó oszlopterhelésre, a táplálótartály túlterhelésére és a gyanta teljesítményének nyomon követésére való hivatkozással. Az in-line hígítási képességgel és intuitív szoftverrel párosítva a 3 oszlopos rendszer lehetővé teszi a tápoldatos vagy perfúziós bioprocessz befogási lépésének teljes ellenőrzését. A Mobius® Multi Column Capture rendszer 50 l és 2000 l közötti bioreaktor térfogatú bioreaktorokhoz alkalmas.  Tudjon meg többet a többoszlopos kromatográfiáról.
.
Mobius® Chrom 20 rendszer, klinikai és technológiai méretű SU folyamatokhoz
Mobius® Chrom Systems
A Mobius® Chrom rendszerek olyan rugalmas, automatizált, egyszer használatos kromatográfiás rendszerek, amelyek lehetővé teszik a mAb-k, vakcinák, plazma és terápiás fehérjék következetes és megbízható elválasztását és tisztítását klinikai és technológiai léptékben. Az innovatív egyszer használatos áramlási útvonal csökkenti a szennyeződés kockázatát, és magabiztosságot ad bármilyen kromatográfiás kihívás megoldásához. A rendszerek optimális működési rugalmasságot biztosítanak az 50 és 2000 liter közötti folyamatokhoz, 0,1 és 20 liter/perc közötti áramlási sebességgel, 5:1 lefordítási aránnyal folyamatméretben, valamint fokozott izokratikus és lineáris gradiens pontossággal. Az egyszer használatos áramlási útvonal rugalmasságot biztosít a funkcionálisan vagy teljesen zárt üzemmódban történő működéshez.
CoPrime® System, teljesen automatizált rendszer a biofarmáciai gyártáshoz és a cGMP folyamatok méretarányos műveleteihez
CoP<rime® biokromatográfiás rendszerek/h2>
CoPrime® biokromatográfiás rendszereket a monoklonális antitestek, vakcinák, plazma és terápiás fehérjék optimális elválasztására és tisztítására tervezték. A rendszerek támogatják a gyors méretnövelést, és ideálisan alkalmasak kísérleti és folyamatméretre. Ezek 50 év folyamatismeretén és mérnöki szakértelmén alapulnak, és konfigurálható, intuitív folyamatméretű tisztítási megoldást nyújtanak. A CoPrime® B és C méretek kibővített áramlási sebességtartománnyal és optimalizált teljesítménnyel rendelkeznek a nagyobb gradiens pontosság és tisztítási reprodukció érdekében. A CoPrime® C méret nagyobb léptékeket fed le, és lehetővé teszi a CoPrime™ B méretből történő közvetlen skálázást.
Kapcsolódó termékforrások
Oldal: 1 / 2
Kapcsolódó webináriumok
Digitális illusztráció egy laptopról, amelyen egy rózsaszín téglalap mellett egy leegyszerűsített emberi alak látható, mindez sárga háttér előtt.
A többoszlopos kromatográfia hatékony megvalósítása
A többoszlopos kromatográfia egy olyan biofeldolgozási technika, ahol több oszlopot sorban betöltenek, majd ciklikusan elúciót, regenerálást és kiegyenlítést végeznek.
Digitális illusztráció egy laptopról, amelyen egy rózsaszín téglalap mellett egy leegyszerűsített emberi alak látható, mindez sárga háttér előtt.
Membránkromatográfiás megoldások egyszer használatos, intenzív mAb tisztításhoz
A nagy termelékenységű, valóban egyszer használatos kromatográfiás platformként használt újszerű Protein A affinitású membrán előnyei a mAb tisztítás intenzívebbé tételéhez.
Digitális illusztráció egy laptopról, amelyen egy rózsaszín téglalap mellett egy leegyszerűsített emberi alak látható, mindez sárga háttér előtt.
Újszerű CEX gyanta a mAb-aggregátumok eltávolítására átfolyásos frontális kromatográfiával
CEX átfolyásos frontális kromatográfia a mAb aggregátumok eltávolítására, valamint az aggregátumok eltávolítását befolyásoló körülmények.
Digitális illusztráció egy laptopról, amelyen egy rózsaszín téglalap mellett egy leegyszerűsített emberi alak látható, mindez sárga háttér előtt.
Egyedi affinitáskromatográfia vakcinatisztításhoz: Egy új PD-paradigma
A vakcinák tisztítására szolgáló egyedi affinitási kromatográfiás technológiák áttekintése.