Bakteriológia
A bakteriológia tudományága a baktériumfajok genetikai, szerkezeti, fiziológiai, viselkedési, patogenitási, ökológiai és evolúciós aspektusainak minden vonatkozásával foglalkozik. A bakteriológiai vizsgálatok nélkülözhetetlenek a klinikai diagnosztikában és az ipari minőségellenőrzésben. A mikroszkópia alkalmazása a bakteriológiában a mikroorganizmusok megfelelő módszerekkel (pl. Gram-festés) történő festését jelenti a baktériumok osztályozásának meghatározására vagy a mikobaktériumok kimutatására.
Kapcsolódó műszaki cikkek
- Információk a laktobacilusokról, rúd alakú, Gram-pozitív, fermentatív, fakultatív anaerob vagy mikroaerofil organotrófokról. A lactobacillus organtróf a tejsavbaktériumok csoportjába tartozik.
- A kromogén táptalajok lehetővé teszik a S. aureus szelektív kimutatását, amely kékeszöld kolóniákat termel, amelyek egyértelműen megkülönböztethetők más fajoktól.
- Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
- Ribosomally synthesized antimicrobial peptides are a promising focus in antibiotic research amidst bacterial resistance and emerging infectious diseases.
- Gyakori sejttenyésztési problémák: A sejtkultúra-laboratóriumokban a leggyakrabban előforduló probléma a szennyeződés, amely néha igen súlyos következményekkel jár.
- Mindent látni (22)
Kapcsolódó protokollok
- A megfelelő laboratóriumi üvegtisztítási technikák elengedhetetlenek a kísérletek és kutatások kiváló minőségű eredményeihez.
- A lipopoliszacharidok (LPS) a Gram-negatív baktériumok sejtfalának jellegzetes összetevői; a Gram-pozitív baktériumokban nem találhatók meg.
- A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 2017-ben tette közzé a felülvizsgált EN ISO 21528-1 és EN ISO 21528-2 szabványokat.
- Cell culture protocol for testing cell lines for bacterial and fungal contamination.
- Initiating a Starter Culture
- Mindent látni (12)
További cikkek és protokollok keresése
Gram-festés
A gram-festés a bakteriológiában a Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumok megkülönböztetésére használt alapvető festési technika. Ezzel a módszerrel a megkülönböztetés úgy érhető el, hogy a Gram-pozitív baktériumok a sejtfalukban lévő vastag peptidoglikánréteg miatt megtartják a kristályviola színű festéket.
A Gram-negatív baktériumok ellenben szerves oldószerrel elszíneződnek, és ellenfestéskor narancs-rózsaszínűvé válnak, ami a vékonyabb peptidoglikánfalnak tulajdonítható. Az ehhez a többlépcsős festési folyamathoz szükséges reagensek közé tartozik a kristályviola (elsődleges festék), az anilinfesték, a jódoldat (pácolószer) és a szafranin-narancs (másodlagos festék), vagy a karbol-fukszin ellenfesték.
Mycobacteria-festés
A mycobacteria-fertőzés korai diagnózisa kritikus fontosságú, mivel a saválló baktériumok rendkívül patogének és súlyos betegségekért, például tuberkulózisért felelősek. E patogén baktériumok kimutatására szövettani szövettenyészetekben és bakteriológiai kenetekben különféle festési megoldások állnak rendelkezésre. A fluoreszcens kimutatási módszereket a Ziehl-Neelsen festési technikával alkalmazzák, hőkezelt tárgylemezeken (meleg festés) vagy nem hőkezelt tárgylemezeken (hideg festés). Ez a differenciális festési technika a lipidben oldódó fenolos karbol-fukszin vegyületet használja elsődleges festékként, az ellenfesték pedig a malachitzöld.
Trichomonad-festés
Trichomonas vaginalis A paraziták különösen gyakoriak a nőgyógyászati anyagokban, például hüvelykenetben és vizeletüledékben, és a leggyakoribb nem vírusos nemi úton terjedő betegséget, a trichomoniázist okozzák. A Trichomonas vaginalis mikroszkópos diagnózisának felállításához különböző festékeket, mint például a Giemsa és az akridin-narancs, használnak a nedvestapintásos vizsgálattal együtt.
Bakteriológiai alkalmazások más iparágakban
Az élelmiszer- és italiparban a tejsavbaktériumok, mint például a&...nbsp;Lactobacillus, Lactococcus és Streptococcus tejtermékek, például sajt, író és joghurt előállításához használják. A bakteriális fermentációkat italok, például tea és kávé feldolgozására használják. A bélmikrobiom egészségének növekvő területén számos baktériumfajt használnak probiotikus étrend-kiegészítőkben a gyulladás csökkentésére és a bélműködés javítására. Baktériumokat a gyógyszeriparban is használnak a vakcinakutatásban és -gyártásban, beleértve a tetraciklineket, a Streptomyces által termelt eritromicint és a Bacillus által termelt bacitracint.