Merck
KezdőlapProductsSejtkultúra és elemzésÁllati komponensektől mentes sejttenyésztési reagensek
Állati komponensektől mentes sejttenyésztési reagensek
Laboratóriumi környezet, ahol egy kék kesztyűt viselő kutató egy fehér, piros lyukakkal ellátott mikrotiterlemezt tart a kezében. A tányéron szembetűnő felirat van: "ANIMAL COMPONENT FREE", ami jelzi, hogy a kísérletben állatmentes reagenseket használnak. A háttérben pipettahegyekkel teli állványok állnak, kiemelve a végzett tudományos munka pontosságát és tisztaságát.
Az állati összetevőket nem tartalmazó sejtkultúra-reagensek drasztikusan csökkentik a tudományos kísérletek teljesítményének változékonyságát, és következetesebb eredményeket biztosítanak. Az állati összetevőket tartalmazó sejtkultúra-reagenseknél etikusabb és fenntarthatóbb megoldásként az állatmentes reagensek lehetővé teszik az új klinikai, gyógyszeripari, biotechnológiai és gyártási alkalmazások felé haladó kutatások zökkenőmentes átmenetét is. Az állati komponensek hiánya miatt ezek a reagensek nem, vagy csak kis mértékben mutatnak tételenkénti eltéréseket, és nem vonatkoznak rájuk importkorlátozások. Kiváló minőségű, állati komponensektől mentes (ACF), nem állati eredetű (NAO) és szérummentes sejttenyésztő közegek, kiegészítők, reagensek és növekedési faktorok magas biológiai aktivitással rendelkeznek. Ezek a reagensek alacsony endotoxintartalmúak, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az őssejttenyésztés, gyulladásos kísérletek, rákos sejttenyésztés, valamint antitest- és vakcinafejlesztés.
Kapcsolódó cikkek
  • Growth Factors and Cytokines
    High-quality growth factors and cytokines tested for bioactivity and low endotoxin levels for optimal cell culture.
  • HumanKine® Thermostable bFGF
    Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
  • Cell Culture Antibiotic Selection Guide
    Cell culture antibiotic selection guide, including antibiotics for mammalian cell culture, plant cell culture, and antibiotic selection agents for cell culture.
állati eredetű és szérummentes közegek
Az őssejtkutatók áttértek a szérummentes és xeno-mentes közegekre és kiegészítőkre, hogy csökkentsék a nem meghatározott összetételű magzati szarvasmarha-szérum (FBS). Számos őssejt-típushoz, köztük humán ES/iPS, neurális (NSC), mesenchymális (MSC) és vérképző (HSC) őssejtekhez kínálunk szérummentes őssejtközegeket. Ezeket a táptalajokat és kiegészítőket szigorúan tesztelik, biztosítva a kiváló teljesítményt és konzisztenciát az őssejtkultúrában.
Animal-free Cell Dissociation Reagents
Egyes sejttenyésztési alkalmazások, mint például a gyógyszeripari gyógyszerek toxicitásának és hatékonyságának vizsgálata, kiváló minőségű ACF disszociációs reagenseket igényelnek a kísérleti folyamat során. Diszszociációs enzimeink szérummentes (vagy szérumtartalmú) táptalajjal együtt alkalmazva segítenek maximalizálni az egészséges és funkcionálisan életképes sejtek hozamát. Ezek a használatra kész megoldások lehetővé teszik a sejtek, szövetek és tumorok kíméletes diszaggregációját a sejtek, szövetek és tumorok fokozott lemezképzési hatékonysággal történő szétválasztásával.
Kémiailag meghatározott kiegészítők
A kémiailag meghatározott sejtkultúra-kiegészítők olyan tápanyagokat biztosítanak, amelyek elősegítik az egészséges sejtkultúrák növekedését anélkül, hogy az állati összetevőkkel kapcsolatos járulékos anyagokból származó biztonsági kockázatokkal kellene számolni. Kémiailag meghatározott kiegészítőink, beleértve a hormonokat és az albuminokat, nagy tisztaságúak és kiváló oldhatóságúak. Ezek a kiegészítők por és oldat formátumban is kaphatók.
állati komponensektől mentes növekedési faktorok és citokinek
A biotechnológiai és gyógyszeripari fejlesztésekhez szánt, nagy tisztaságú növekedési faktorok és citokinek gyűjteménye alacsony endotoxinszintű és állati komponensektől mentes humán, egér és patkány rekombináns reagenseket tartalmaz. Ezeket a növekedési faktorokat és citokineket E. coliban vagy emlős rendszerekben fejezik ki. A HEK293 sejtekben előállított növekedési faktorok további előnye az autentikus humán glikozilációs és poszttranszlációs módosítási mintázat.
Állatmentes sejtfagyasztó médiumok
A sejtek szérummentes környezetben történő tenyésztése során a kriokonzerválás során is elengedhetetlen a szérummentes körülmények fenntartása. Az állati komponensektől mentes vagy DMSO-mentes sejtfagyasztó közegek használhatók primer sejtek, őssejtek és különböző humán rákos sejtvonalak hosszú távú tárolására.
Az ACF és NAO folyamatokat és termékeket a következőképpen határozzuk meg:
  • Állati komponensmentes általános: Az állati komponensektől mentes termékek nem tartalmaznak közvetlenül szarvasmarha- vagy más állati szövetből származó elsődleges nyersanyagokat, illetve nem használják fel azokat a gyártási folyamatban.
  • ACF fermentáció: Olyan elsődleges nyersanyagokat tartalmazó termékek, amelyeket fermentációs folyamatok alkalmazásával és olyan táptalajt használva állítanak elő, amely nem tartalmaz magas fertőzőképességű szöveteket (agy, gerincvelő, szem stb.).
  • Nem állati eredetű általános: A nem állati eredetű termékek nem tartalmaznak állati eredetű összetevőket a végső kémiai szerkezetet meghatározó szintézislépések egyikében sem.
  • NAO fermentáció: A NAO termékek nem tartalmaznak állati eredetű anyagokat az erjesztési levesben.