Merck
Élő sejt képalkotó reagensek
CellVue® Claret Far Red fluoreszcens festékkel és DAPI-val festett élő U937 sejtek
A sejtek élő képalkotása valós időben lehetővé teszi a tudósok számára, hogy olyan dinamikus sejtes eseményeket kövessenek nyomon, amelyek egyébként elkerülnék a megfigyelést a hagyományos végpontos technikák, például a rögzített képalkotás és a PCR segítségével, amelyek csak egy statikus pillanatot rögzítenek. Az élő sejtek képalkotó reagensek portfóliónk új fluoreszcens sejtjelölési technológiákat tartalmaz a sejtek nyomon követéséhez, fluoreszcens lentivirális bioszenzorokat, hagyományos fluoreszcens festékeket és szondákat a sejtes események valós idejű elemzéséhez. Ezek a reagensek optimálisak a dinamikus sejtelemek rögzítéséhez olyan valós idejű inkubációs és képalkotó rendszerekkel, mint a CellASIC® ONIX2 mikrofluidikai élősejtes képalkotó rendszer.
Szakaszok áttekintése
PKH és CellV<ue® fluoreszcens sejtlinker jelölés<
PKH és CellVue® fluoreszcens sejtlinker-készletek az élő sejtek fluoreszcens membránjelölését biztosítják a hosszú távú élősejt-képalkotó kísérletekhez.
A PKH és CellVue® festékek legfontosabb jellemzői a következők:
  • Az élő sejteken in vivo akár 100 napig is stabil in vivo
  • Biztonságos eukarióta sejtek, baktériumsejtek és paraziták esetében
  • li>Nincs jelentős festékszivárgás vagy sejtről sejtre történő átvitel
  • Egyenletes és reprodukálható jel
  • A spektrálisan különböző festékek lehetővé teszik a többszínű elemzést
  • Kompatibilis más fluoreszcens címkékkel
  • Több mint 7000 publikációban idézett
Lenti<Brite™ fluoreszcens lentivirális bioszenzorok
LentiBrite™ A fluoreszcens lentivirális bioszenzorok egy olyan előre csomagolt lentivirális részecskékből álló csomag, amelyek az autofágiához kapcsolódó fluoreszcens fehérjéket kódolnak, apoptózis és a sejtek szerkezete, hogy élő sejtekben betekintést nyerjünk ezekbe a folyamatokba.
Lentivirális bioszenzorok funkció:
  • Előrecsomagolt, azonnal felhasználható formátumban, monomer GFP &; RFP-vel jelölve
  • Minimális titer (≥3 x 108 IFU/mL) injekciós üvegenként
  • Kémiai alapú módszerekhez képest jobb transzfekciós hatékonyság
  • /li>
  • Osztódó, nem osztódó és nehezen transzfektálható sejtekhez, mint például primer sejtek vagy őssejtek
  • Nem zavarja a sejtműködést
BioTtracker Élő sejt fluoreszcens festékek és festékek
A BioTracker élő sejt festékek sejtáteresztő festékek olyan élő sejtes alkalmazásokhoz, mint például organelle címkézés, apoptózis kimutatása, sejtéletképesség és a sejtek egészségügy elemzése, hipoxia monitorozása, a reaktív oxigénfajok nyomon követése, kalciumindikátor funkció és neurális és őssejt (SCR150, SCT029, SCT046) kultúrák.
Lumini<Cell Tracker™ fluoreszcens nanorészecskék
LuminiCell Tracker™ fluoreszcens nanorészecskék hatékony, egyszerű és nem mérgező reagens a hosszú távú sejtkövető kísérletekhez.Az aggregáció-indukált emissziós (AIE) technológián alapulva ezeket a sejtkövető festékeket biokompatibilis, sejtáteresztő, fluoreszcens nanorészecskékbe (AIE Dot) kapszulázták, amelyek fokozott fotostabilitást, ultra-fényes fluoreszcenciát és alacsony sejttoxicitást biztosítanak a hosszú távú bioképalkotó alkalmazásokhoz.
  • Fényesebb: 10X fényesebb, mint számos alternatív sejtjelölési technológia
  • Fotostabil: 3-szoros fluoreszcencia-hosszú élettartam, jelkioltás nélkül
  • Biokompatibilis: Biológiai alkalmazásokhoz kifejlesztett, nem mérgező szerves nanorészecskék
  • Rövid protokoll: A könnyen követhető protokoll négy óra vagy annál rövidebb idő alatt címkézi a sejteket
Kapcsolódó termékforrások
Oldal: 1 / 2