Merck
Transzfekció
X-tremeGENE™ 360 transzfekciós reagensek palackjai
Mi az a transzfekció? A transzfekció a genetikai anyag, beleértve a DNS-t, RNS-t és fehérjéket, eukarióta sejtekbe történő bejuttatásának folyamata génexpresszió, génkiütés és számos más alkalmazás céljából. A transzfekció különböző fizikai, kémiai vagy biológiai módszereket és reagenseket használ az idegen anyag átvitelének megkönnyítésére. Összehasonlításképpen a bakteriális transzformáció és vírusos transzfekció (vírusos transzdukció) hasonló technikák, amelyek alkalmasak anyagok különböző sejttípusokba történő átvitelére különböző downstream alkalmazásokhoz.
Bővebben
Kalcium-foszfát, lipid és polimer alapú transzfekciós reagensek DNS, siRNS, miRNS és CRISPR/Cas komponensek
A plazmid DNS vagy RNS bejuttatása emlős- és rovarsejtekbe rutinná vált a kutatólaboratóriumokban. Nagy hatékonyságú transzfekciót lehet elérni szinte bármilyen sejttípusban a jelenleg elérhető reagensek széles választékának köszönhetően. Számos népszerű transzfekciós reagenssel foglalkozunk, beleértve az Escort™ lipidreagenseket, NeuroPorter™ neuron-specifikus reagensünket, az X-tremeGENE™ és Genejuice transzfekciós reagenseket. Ha segítséget szeretne kapni a sejtjeihez megfelelő reagens kiválasztásához, fedezze fel transzfekciós reagensek széles választékát a termékválasztó táblázatban vagy a Molekuláris klónozás és fehérje-expresszió forrásoldalunkon a kapcsolódó termékekhez. 
X-tremeGENE™ Roche transzfekciós reagensek./h2>
Közös elkötelezettségünkkel, hogy lehetővé tegyük az Ön következő felfedezését, kizárólagosan kínáljuk a Roche X-tremeGENE™ transzfekciós reagensek teljes portfólióját. A Roche, X-tremeGENE™, transzfekciós reagensek hatékony DNS, siRNS, miRNS és CRISPR/Cas9 komponensek szállítását biztosítják a gyakori és nehezen transzfektálható sejtvonalak számára. Az X-tremeGENE™ termékek könnyen optimalizálhatók az Ön alkalmazási igényeihez, és minimális toxicitást okoznak.
Tekintse meg a X-tremeGENE™ transzfekciós reagensek általános ajánlások útmutató a termékek összehasonlításához.