Merck
Alacsony nyomású folyadékkromatográfia
LPLC töltött oszlopok különböző közegekkel az adott kromatográfiás alkalmazáshoz.
Az alacsony nyomású folyadékkromatográfia (LPLC) egy olyan analitikai technika, amely alacsony nyomást használ a mozgó fázisnak egy állófázist tartalmazó oszlopon való áthaladásához, és komplex elegyeket választ el differenciális szétválasztással. Eredetileg nyitott oszlopokkal végezték, amelyek a gravitációt használták a minta mozgatására a töltőágyon keresztül, ezért "nyitott oszlopos folyadékkromatográfiának is nevezik. A különböző LPLC üzemmódok lehetővé teszik a vegyületek pontos és hatékony tisztítását azáltal, hogy kémiai tulajdonságaik, például méretük, töltésük vagy affinitásuk alapján választják el őket.
Ezt leginkább biomolekulák, például fehérjék, peptidek és monoklonális antitestek vizsgálatára használják, mivel nem romboló hatású preparatív jellegű. Jellemzően az LPLC lehetővé teszi a minta további vizsgálatokhoz való megőrzését. Az LPLC további előnyöket kínál, mint például az egyszerű kialakítás, az erős szifonképesség és a szerény műszerigény, beleértve a detektorokat, az alacsony nyomású szivattyúkat és a frakciógyűjtőket. Sokoldalúsága nélkülözhetetlenné teszi a gyógyszeriparban, a biotechnológiában, az élelmiszer- és italgyártásban, a környezeti megfigyelésben és a kutatási ágazatokban. Ráadásul az alacsonyabb nyomás és a kevesebb oldószer felhasználásával az LPLC megfelel a zöld kémia alapelveinek.
Kiemelt kategóriák
Különböző Supelco<sup>®</sup> HPLC és UHPLC oszlopok gyűjteménye zöld felületen szétszórva. Ezek a henger alakú, fémes felületű, mindkét végén szerelvényekkel ellátott oszlopok a különböző analitikai igényekhez szükséges kromatográfiás oszloptechnológiák széles skáláját képviselik. Méretük változó, és némelyikükön a specifikációkat vagy a modellszámokat jelző címkék vannak.
HPLC oszlopok
Pontos elválasztásokat érhet el széles HPLC-oszlopgyűjteményünkkel. Fokozza a visszatartást, a felbontást és a szelektivitást.
Termékek boltja
LPLC csomagolt oszlopok különböző közegekkel a specifikus kromatográfiás alkalmazásokhoz.
LPLC Média és tartozékok
Tekintse meg LPLC-termékválasztékunkat: oszlopok, adszorbensek, gyanták, elválasztó közegek és kiegészítők az Ön egyedi alkalmazási igényeihez igazítva.
Termékek boltja
Egy halom fehér puffersókristály zöld háttér előtt.
HPLC pufferek
Válassza ki a megfelelő HPLC minőségű puffereket a precíz fordított fázisú kromatográfiához. Fedezze fel választékunkat most.
Termékek boltja
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultratiszta és tiszta víztisztító rendszer - 1. és 2. típusú laboratóriumi víztisztító rendszer gyártási és tartályegységekkel, valamint tiszta és ultratiszta vízadagolókkal.
Milli-Q® Benchtop laboratóriumi víztisztító rendszerek
A Milli-Q® rendszerek innovatív víztisztítási technológiákat kínálnak, amelyeket a laboratóriumi kutatási igények, fenntarthatósági célok és más fontos követelmények támogatására terveztek.
Termékek boltja
Adszorpciós kromatográfia
Az adszorpciós kromatográfia, más néven folyadék-szilárd kromatográfia a hordozó, az állófázis felületén történő adszorpció és deszorpció révén tartja vissza a vegyi anyagokat. Az adszorbens alkotja az állófázist, az oldott anyag pedig van der Waal-erők és sztérikus kölcsönhatások révén kötődik hozzá. Mivel az adszorpciós helyek általában az állófázis külső felületén vannak, viszonylag apró részecskéket használnak állófázisként. A szilícium-dioxid, a timföld, a faszén, a Florisil, a poliamidok, a celit és a diatómaföld az általánosan használt adszorbensek.
Az osztott kromatográfia
A osztott kromatográfia úgy választ el, hogy a komponenseket két nem keverhető folyadék között osztja el. Az egyik a folyékony mozgófázis, míg a másik a szilárd hordozón álló folyadék. A szilárd hordozóként használt anyagok közé tartozik a szilikagél, a diatómaföld, a cellulóz, a politetrafluoretilén (PTFE) és a polisztirol. Az inert szilárd hordozó nagy felületet biztosít a folyadék állófázis számára.
Affinitáskromatográfia
Affinitáskromatográfia szelektív és reverzibilis kölcsönhatások, például antitest-antigén, enzim-szubsztrát vagy hormon-receptor párok segítségével választja el az összetevőket, a kölcsönhatásban lévő anyagok egyike az állófázis. Az "affinitásligandum" a kölcsönhatásba lépő faj szilárd hordozón, például akrilgyöngyökön, agarózon és Toyopearl-gyantákon immobilizált, és ez szolgál az affinitásoszlop állófázisaként.
Gélszűréses kromatográfia
A méretkizárásos kromatográfiaként is ismert eljárás különböző méretű molekulák, például különböző méretű és oligomer formájú fehérjék elválasztására szolgál. Az állófázis egy gyanta, amely keresztkötésű gyöngyökből álló mátrixból áll, és meghatározott méretű pórusokat tartalmaz. A gélszűrő oszlopok poliakrilamid, agaróz, dextrán vagy ezek keverékéből készült gyöngyöket tartalmaznak. A kisebb analiteket úgy izolálja, hogy részleges vagy teljes hozzáférést biztosít az oszlopot töltő részecskéken belüli pórustérfogathoz.
Hidrofób kölcsönhatás kromatográfia (HIC)
A hidrofób kölcsönhatás kromatográfia (HIC) a biomolekulákat a felszíni hidrofóbságuk különbségei alapján választja szét. Alapja az oszlopgyantához kapcsolódó nem poláris hidrofób csoportok, például butil-, oktil- vagy fenilcsoportok kölcsönhatása a biomolekulák hidrofób csoportjaival. Széles körben használják a fehérjék elválasztására, miközben megőrzi biológiai aktivitásukat, mivel kevésbé denaturáló körülményeket és mátrixokat használ.
Ioncserélő kromatográfia (IEX)
Az ioncserélő kromatográfia a molekulákat a nettó felületi töltéseik különbségei alapján választja el. A mátrix, például cellulóz, szilícium-dioxid vagy sztirol-divinilbenzol felülete kovalensen kapcsolódik töltött funkciós csoportokhoz. A gyanta immobilizált ioncserélő csoportjai kölcsönhatásba lépnek az ellentétes töltésű molekulákkal. A kationcserélő kromatográfiában a mozgófázisban lévő pozitív töltésű fajok kötődnek a negatív töltésű ioncserélő gyantához. Az anioncserélő kromatográfiában a mobilfázisban lévő negatív töltésű fajok kötődnek az ioncserélő gyanta pozitív töltéseihez.
Kisnyomású folyadékkromatográfiás rendszer
A kisnyomású folyadékkromatográfiás (LPLC) rendszer általában egy oszlopból áll, amely az elválasztáshoz szükséges állófázissal van töltve, egy szivattyúból, amely a mobilfázist szabályozott áramlási sebességgel juttatja át az oszlopon, és egy detektorból, amely az oszlopból kilépő eluens mérésére szolgál.
Az LPLC-rendszerek egy injektáló rendszerrel is rendelkeznek a minta mozgófázisáramba történő bevezetéséhez, amely biztosítja a minta pontos és reprodukálható bevezetését. Néhány berendezés tartalmaz egy frakciógyűjtőt, amely összegyűjti az elválasztott komponenseket a további elemzéshez.
Dokumentum keresés
Konkrétabb információkat keres?
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk keresésére.
Dokumentumok keresése
Kapcsolódó források
  • Brochure: Resins Selection Guide
    This guide covers various chromatography methods including adsorption, affinity, gel filtration, hydrophobic interaction, and ion exchange chromatography.