Titrálás és Karl Fischer analízis
Mi a titrálás?
A titrálás egy mennyiségi, analitikai technika, amelyben egy ismert koncentrációjú oldatot, a titrálószert használjuk egy ismeretlen vegyület pontos koncentrációjának vagy egy anyag tisztaságának meghatározására. A titrálás során a titrálószert cseppenként adagoljuk az oldott mintához, akár kézzel, üvegbürettával, akár titrátorral. A titrálás akkor fejeződik be, ha elegendő titrálószert adtunk hozzá ahhoz, hogy a mintában lévő összes elemzett anyaggal reakcióba lépjen. A titrálószer-ionok feleslegét vagy az indikátor színváltozásával, vagy az elektromos potenciál változásával azonosítjuk. A kémiai reakció befejezésének ezt a pontját "ekvivalenciapontnak" vagy "végpontnak" nevezik. Végső soron az analit pontos mennyisége kiszámítható a felhasznált titrálószer mennyiségéből.
Kiemelt kategóriák
Bizalmas titrálási eredmények a volumetrikus megoldásokkal, innovatív csomagolással és RFID adatátviteli lehetőségekkel.
Az Aquastar® titránsokkal gyors és pontos vízmeghatározást biztosíthat. Fedezze fel a Karl Fischer-reagenseket, vízszabványokat és oldatokat a megbízható elemzéshez.
Az Aquastar® reagensek segítségével könnyedén meghatározhatja szilárd anyagok, folyadékok és gázok víztartalmát. Pontos eredmények a titráláshoz használt vízszabványainkkal.
Karl Fischer (KF) titrálás
A Karl Fischer titrálás egy széles körben elterjedt módszer, amelyet a minőség- és folyamatközi ellenőrzésben, a gyártásban, a kutatásban és a fejlesztésben használnak a víz mennyiségének meghatározására szilárd, folyékony vagy gázmintákban. A víz hátrányosan befolyásolhatja a nyersanyagok, köztes termékek és késztermékek minőségét, stabilitását és egyéb fizikai és kémiai tulajdonságait. Ez a gyors és pontos módszer számos anyag víztartalmát képes számszerűsíteni 10 ppm és 100% közötti koncentrációban. A pontos vízmeghatározást a gyógyszerkönyvek, az élelmiszer-előírások, az ISO-irányelvek és az ASTM (American Society for Testing and Materials) módszerei megkövetelik a nyersanyagok és a késztermékek minőségének és stabilitásának biztosítása érdekében.
Karl Fischer titrálási módszerek
Mind a volumetrikus, mind a coulometrikus Karl Fischer titrálási módszerek bi-potenciometrikus végpont detektálást alkalmaznak a mintában lévő víz által elfogyasztott jód mennyiségének meghatározására. A titrálócellában lévő jódfelesleg potenciálváltozáshoz vezet, ami a titrálás végét jelzi. Ezen a ponton a jód hozzáadása vagy előállítása leáll. A coulometrikus módszer alacsony víztartalom és folyékony minták esetén előnyös; a volumetrikus módszer szilárd és folyékony minták esetén alkalmazható, és nagyobb víztartalom esetén is használható.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- A titrálási oldat titrálása vagy standardizálása elengedhetetlen a pontos és megbízható titrálási eredményekhez.
- SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
- For volumetric and Karl Fischer titration, with our new SmartChemicals you can eliminate time-consuming steps and errors by transferring data wirelessly and instantly to your titrator.
- A belső extrakciót, a külső extrakciót és a Karl Fischer-kemencét is magában foglaló módszerek biztosítják a víztartalom pontos meghatározását titrálással.
- New Aquastar® Karl Fischer Anolyte for precise and reproducible determination of low water content in the range of 10 ppm to 10000 ppm for cells without a diaphragm.
- Mindent látni (6)
Kapcsolódó protokollok
- Foodstuffs often provide a challenge for the water determination by Karl-Fischer. Instant Coffee is such a sample matrix and its water content has influence on quality and shelf life.
- Summary application report for analysis of moisture in Acetone
- Summary application report for analysis of moisture in Methanol
- Summary application report for analysis of moisture in Tablets
- Summary application report for analysis of moisture in Triethylamine
- Mindent látni (64)
További cikkek és protokollok keresése
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön [email protected]