Emlős sejtkultúra
Az emlőssejtek tenyésztése fontos eszköz a kutatási, klinikai és gyógyszerészeti alkalmazásokban. Az állati szövetekből izolált sejteket sejtbiológiai és betegségtani tanulmányok céljából tenyészetben lehet bővíteni, vagy antitestek, fehérjék és vakcinák előállítására lehet használni. Az immortalizált emlőssejtvonalakat in vitro hosszabb ideig lehet tenyészteni, és általában a komplex biológia egyszerű modelljeként használják.
Kiemelt kategóriák
Hitelesített, szennyeződésmentes sejtvonalakat kínálunk, sok esetben az ECACC-vel együttműködve; ezek kritikus eszközök a fehérje-, antitest-, vírus- és vakcinagyártáshoz.
A gyógyszer-szűréshez és ADME/Tox vizsgálatokhoz nélkülözhetetlen primer sejtgyűjteményünk vérből, beteg tumor xenograftokból és hepatocitákból áll.
Válasszon az optimalizált sejttenyésztő közegek, köztük a DMEM, RPMI-1640 és a szérummentes változatok közül a különböző sejtkultúrás igényekhez.
Emlőssejtek növekedése In Vitro
A sejtek növekedéséhez a tápanyagok összetett keveréke szükséges, beleértve a cukrokat, aminosavakat, albuminokat, vitaminokat, ásványi anyagokat és növekedési faktorokat. A sejttenyésztő médiumok biztosítják ezeket az alapvető tápanyagokat az in vitro emlőssejttenyésztéshez. Az emlős sejtkultúrákat olyan inkubátorokban tenyésztik, amelyek steril környezetet biztosítanak a növekedéshez optimális hőmérsékleten (37 °C) 5% CO2 mellett, az emlősök véréhez hasonló pH-szint fenntartása érdekében.
A szuszpenzióban tenyészthető vérsejtek bizonyos típusainak kivételével az emlősök szöveteiből származó sejtek többsége a megfelelő sejtosztódáshoz és növekedéshez felülethez való tapadást igényel. A sejttenyésztési felületeket a kezelt polisztirol vagy üveg lombikok, lemezek és szűrők biztosítják, amelyeket a sejtek rögzítésére terveztek. A sejtek rögzülését szintetikus polimerek, például poli-D-lizin (PDL) és extracelluláris mátrixfehérjék, köztük kollagén használatával lehet elősegíteni, amelyek rögzítési keretet biztosítanak az adhézióhoz.
Technikák az emlőssejttenyésztésben
Az in vitro termesztett sejtek szennyeződésének megelőzése érdekében fertőtlenítő technikákat alkalmaznak. Az emlőssejtkultúrák a sejtek egészségének és szaporításának érdekében passziválást vagy szubkultiválást igényelnek - ami a konfluenciát elért sejtek hígítását és a kimerült táptalajok cseréjét jelenti. Az adherens sejtkultúrák passziválásához a sejteket enzimatikus módszerekkel, például tripszinizálással, vagy mechanikus módszerekkel, például kaparással kell leválasztani a tenyésztési felületekről, mielőtt új tenyésztőlombikba vagy -lemezbe helyeznék át az újbóli rögzítéshez. A hemacitométerek és automatizált sejtszámlálók segítségével végzett sejtszámlálási módszerek értékelik a sejtek életképességét, és segítenek meghatározni az ültetési sűrűséget a passzázshoz és a megfelelő sejtsűrűséget a későbbi folyamatokhoz. A tenyésztett sejtek kriokonzerválhatók folyékony nitrogénben történő tárolással, amelyből a magkészleteket ki lehet olvasztani, ha ismét szükség van a munkaállományokra.
Látogasson el dokumentumkeresőnkbe adatlapok, tanúsítványok és műszaki dokumentációk kereséséhez.
Kapcsolódó cikkek
- Tudjon meg többet az L-tirozin nevű aminosavról, és fedezze fel, hogyan használják fel a sejttenyésztési közegekben, mint például a MEM, DMEM és RPMI. Az aminosavakat tartalmazó sejttenyésztési kiegészítők és reagensek átfogó portfólióját kínáljuk.
- Fedezze fel a szérumalbumin szerepét a szérummentes sejtkultúra-rendszerekben a biogyártásban.
- A kalcium egy ionilag stabil kétértékű kation, amely a sejtkultúrában fontos hasznos és toxikus tulajdonságokkal rendelkezik. A sejttenyésztési közegek széles skálájának összetevője.
- A sejtek csomósodása a táptalajban a szabad DNS és a sejttörmelék miatt következik be, ami befolyásolja a sejtek növekedését.
- Gyakori sejttenyésztési problémák: A sejtkultúra-laboratóriumokban a leggyakrabban előforduló probléma a szennyeződés, amely néha igen súlyos következményekkel jár.
- Mindent látni (141)
Kapcsolódó protokollok
- Ez a zselatinbevonási protokoll sejttenyésztési alkalmazásokhoz információt nyújt a zselatin típusairól, a felületi fedettség koncentrációjáról és az optimalizálásra vonatkozó tippekről.
- A sejtek szilárd szubsztrátumokhoz való tapadása poli-lizin segítségével, amely fokozza a sejtmembrán negatív töltésű ionjai és a tenyésztési felület közötti elektrosztatikus kölcsönhatást.
- A Percoll-gradiens elkészítéséhez a Percoll ozmolalitását sóoldattal vagy sejttenyésztő közeggel kell beállítani, hogy a Percoll izotóniás legyen a fiziológiás sóoldatokkal.
- A természetes tripszin-inhibitorok (szerpinek) a szerin-proteázok in vivo gátlásával szabályozzák a fehérjeaktiválást és -katabolizmust.
- A dextrán polimer részletei: főként alfa-D-(1-6) kötésekből áll, különböző hosszúságú elágazásokkal.
- Mindent látni (28)
További cikkek és protokollok keresése
Hogyan tudunk segíteni
Kérdés esetén kérjük, küldjön ügyféltámogatási kérelmet
vagy beszéljen ügyfélszolgálatunkkal:
Emailt küldjön custserv@sial.com