Merck
Mikrobiom
A kép az emberi emésztőrendszer anatómiai illusztrációját mutatja be, piros színnel kiemelve a beleket.
A mikrobiom az adott környezetben élő mikrobák kollektív genomját vagy genetikai anyagát jelenti, amelyet mikrobiótának nevezünk. Az emberi mikrobiom az emberi test összegyűjtött mikrobiomjait írja le, amelyek elsősorban a bélben élnek, és amelyek egyénenként és a különböző anatómiai helyek között jelentősen eltérnek. A mikrobiomot befolyásoló tényezők közé tartozik az étrend, az életmód, a genetika, az anatómiai hely, az antibiotikumok és a kórokozók.
A következőkben olvashat többet a mikrobiom termékek és szolgáltatások gazdag kínálatáról. 
Kapcsolódó termékforrások
Mikrobiom-kutatás
A mikrobiom-kutatás feltörekvő területén a tudósok számára kihívást jelent az ismeretlen mikrobák azonosítása és jellemzése, amelyek izolálása, tenyésztése és tanulmányozása nehézségekbe ütközhet. Az emberi, állati és környezeti mikrobiom-elemzések alkalmazásai új terápiás és természetes termékek felfedezéséhez vezethetnek. Tudósaink új megoldásokat hoznak létre, amelyek segítenek a mikrobák tenyésztésében és/vagy azonosításában a mikrobiális közösségek jellemzése céljából.
Az új mikrobák felfedezésének lehetővé tétele érdekében kínálunk:
  • MetaPolyzme a nehéz mikrobák emésztéséhez és a teljes DNS izolálásához
  • DNS-mentes enzimek a szennyeződésmentes elemzéshez
  • A baktériumokra és baktériumkomponensekre rendkívül specifikus antitestek
  • Egyedi DNS-standardok és inaktivált baktériumok a torzítások elkerülése és a reprodukálhatóság növelése érdekében
Mikrobiális médiumok
A mikroorganizmusok táplálkozási igényei eltérőek, eltérő anyagcserével rendelkeznek, különböző vegyületek gátolják őket, és gyakran csak specifikus indikátorrendszerekkel mutathatók ki. A szelektív táptalajok csak bizonyos fajoknak vagy meghatározott tulajdonságokkal rendelkező törzseknek a növekedését teszik lehetővé, míg a nem szelektív táptalajok a szervezetek széles körének növekedését segítik elő. A differenciáló rendszerrel rendelkező táptalajok a mikroorganizmusok azonosítására vagy legalábbis egymástól való megkülönböztetésére használhatók. A mikrobiális közösségek jellemzéséhez és a DNS-előkészítéshez széles választékot kínálunk mikrobiális táptalajok és nyersanyagok.
Mikrobiom standardok
A következő generációs szekvenálási (NGS) technológia megkönnyítette a mikrobiális DNS nagy mennyiségben történő szekvenálását, ami lehetővé tette a mikrobiom minták komplex elemzését. A torzítások elkerülése és a mikrobiom-elemzés reprodukálhatóságának elérése érdekében a szabványosítás kritikus fontosságú. A szabványosítás kulcsfontosságú a jövő mikrobiom- és metagenomikai kutatásaihoz, amelyek pontos és érvényes adatokat képesek generálni.
Egyre több egyedi mikrobiális DNS-t és inaktivált baktériumot mikrobiom-standardokat, amelyek alkalmasak PCR-hez, szekvenáláshoz és NGS-hez. Ezek a kényelmes, használatra kész egyedi standardok hozzáadott értéket jelentenek, mivel specifikus, személyre szabott ellenőrzést biztosítanak. Ezek a gazdaságos standardok támogatják a mikrobiomikai vagy metagenomikai munkafolyamatokat azáltal, hogy növelik a reprodukálhatóságot és lehetővé teszik a más laboratóriumok eredményeinek megbízható összehasonlítását.
Antitestek a mikrobiom-kutatáshoz
A mikrobiom-analízishez készült antitestek portfóliónkban olyan rendkívül specifikus antitestek találhatók, amelyek baktériumokat vagy bakteriális komponenseket (pl. toxinokat, egyedi fehérjéket és lipopoliszacharidokat) kötnek, és amelyek alkalmasak a specifikus baktériumok kimutatására és izolálására szolgáló különféle alkalmazásokhoz. A legfontosabb immunodetektálási alkalmazások közé tartozik az ELISA, Western blot (WB), képalkotás és izolálás.
DNS-mentes lítiumenzimek a mikrobiomkutatáshoz
A mikrobiális közösségek tanulmányozását az elmúlt években forradalmasította a kultúrafüggetlen analitikai technikák, például a 16S rRNS génszekvenálás és a metagenomika széles körű elterjedése. Mivel a mintaelőkészítés során a DNS-szennyeződés jelentős zavaró tényezője ezeknek a szekvencia-alapú megközelítéseknek, a DNS-szennyeződésektől mentes DNS extrakciós reagensek elengedhetetlenek. A mikrobiom-minták feldolgozásának másik nagy kihívása, hogy a mikrobákat nehéz megbontani - a sejtfalak feldolgozáskor kapszulákat vagy ellenálló spórákat képezhetnek. A DNS kivonható a mikrobákból lizáló enzimek segítségével, amelyek részleges szferoplasztképződést indukálnak. Ezeket a szferoplasztokat ezt követően lizáljuk, hogy felszabadítsuk a DNS-t. A tisztított lizáló enzimeket szigorú minőségellenőrzési vizsgálatoknak vetik alá, hogy biztosítsák, hogy nem tartalmaznak DNS-szennyeződéseket, és ezért alkalmasak a mikrobiom-kutatásra. Ismerje meg lítiumos enzimeinket itt.
Mikrobiom DNS-tisztító készletek
A mikrobióta emberi, állati és környezeti egészségben betöltött szerepének tanulmányozásához pontos és reprodukálható mikrobiológiai adatokra van szükség. Ezért létfontosságú, hogy megfelelő módszertant alkalmazzunk a mikrobiális DNS kivonására. Az optimális DNS-izolálási eljárás beállítása kritikus fontosságú az eredmények robusztussága és reprodukálhatósága szempontjából, mivel a nem hatékony DNS-eltávolítás a mikrobiális közösségek rossz jellemzését eredményezheti. DNS-tisztító készleteink kényelmes és gyors módszereket biztosítanak a kiváló minőségű és nagy hozamú mikrobiális DNS izolálásához különböző mintákból.